2016年5月4日,上海——科学服务领域的当先者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布了一款全新的高温高压便携式流变仪Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester iQ™ with pressure cell, 可供QA/QC 实验室分析流体在高温高压条件下的流变特性。该流变仪内置有专门设定的测量程序和条件,可提高效率和降低用户出错率,并填补了便携式流变仪在高温高压领域的空白。
新型便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ专为在高达 600 bar 的压力条件下的测量而设计,用于测定原油、钻进液及压裂液的流变特性。该仪器特有适用于高压应用的柱形温控单元和压敏元件,拆卸方便,可包装进运输箱内,运输方便,从拆箱到重组仅需数分钟,使用前无需任何调整。
“HAAKE Viscotester iQ 是一款直观稳健的流变仪”,赛默飞实验室仪器产品线总监Birgit Schroeder 表示,“该仪器特有公司高端产品的一些相同附件,使用户能够在现场开展全面的流变测量。”
HAAKE Viscotester iQ 流变仪采用模块化设计,使用户能够快速更换附件并视需求定制仪器。Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin 软件可自动识别压敏元件模块,最大程度减少出错率和包括数据评估与质控标准在内的测量程序。此外,该仪器选件丰富,旨在拓展功能,简化操作:
  • 液体温度模块:专为精确、均一温控设计
  • 高效电子温度模块:适用于达 300 ℃ 的温度条件
  • 附加钛压敏元件模块:适用于达 600 bar 的标准应用
  • 哈氏合金压敏元件:适用于达 170 bar 的压力条件下在化学腐蚀性样品上的检测
  • 多种转子组合:适用于检测从低黏度样品到含较大颗粒的非均质样品的各种样品
  • 控制速率或控制应力模式:从单点测量到全面流变测量,提高测量灵活性
  • 选配振荡模式:测定黏弹性
如需了解更多产品信息,欢迎点击以下链接:
www.thermofisher.com/order/catalog/product/262-0100?ICID=search-productl
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的当先者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
媒体垂询:
赛默飞世尔科技
邵帅
公共关系及市场传播高级经理
电子邮件:marshal.shao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2715 
高赫
公共关系经理
电子邮件:sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2695
公关公司
顾蓓蕾
Powell Tate
电子邮件:BGu@powelltate.com
电话:(86-21)2411-0235
请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信