科研应用:DUKE标准微粒
  • NIST溯源尺寸标准微粒
  • 计数质控微粒
  • 流式细胞技术微粒
  • ChromoSphere染色微粒
  • Fluoro-Max荧光微粒
  • 专业应用微粒
NIST溯源尺寸标准粒子(DUKE微粒)
NIST Traceble Size Standards beads(DUKE particle):可溯源至美国标准品与技术研究院(NIST)标准度量单位,有聚苯乙烯和玻璃两种材质,标称直径覆盖20nm-2000μm,适用于尺寸测量仪的研发、标准化与验证、光学和电子显微镜测定、光散射研究、胶质系统研究、半导体SISS系统校准等。
相关产品
计数质控微粒
Count Controls:可溯源至美国标准品与技术研究院(NIST)标准参考物质(SRM),标称直径在100nm-100μm,适用于气体或液体微粒计数仪的校准、注射类药物与眼药水生产商USP中期验证、饮用水质量优化等。
相关产品
流式细胞技术微粒
Flow Cytometry Beads:流式细胞仪的第三方校准质控品,包含488和633校直微粒。
相关产品
ChromoSphere™ 染色微粒
ChromoSphere™ Dyed Beads:采用Color-Rich内部深度染色工艺,直径分布于50μm至500μm,有红色和黑色可选,可与背景材料形成强烈的对比与可见度。
相关产品
Fluoro-Max 荧光微粒
Fluoro-Max Fluorescent Particle:采用专有的Firefli内部染色工艺,可避免染料在液体中渗滤,有绿色、红色和蓝色可选,适用于优化传统显微镜分析功能、污染控制的定性和定量测定、流体追踪、过滤测试和孔径评估等。
相关产品
专业应用微粒
Specialty Beads:直径覆盖0.03μm至222μm,应用于过滤系统评估、光散射研究、流体动力学研究、气雾剂研究、分散研究、烟雾探测等科研领域,但不适用于仪器校准或诊断试剂领域。
相关产品
诊断研发应用:IVD专用微粒
  • Color-Rich 染色微粒
  • Fluoro-Max 荧光微粒
  • 乳胶微粒
Color-Rich 羧基修饰染色微粒
Color-Rich Dyed Carboxylate-Modified Beads:采用Color-Rich内部深度染色方法,可防止染料渗漏,不会干扰蛋白结合,色彩饱和度佳,灵敏度、特异性和稳定性超高,为侧向免疫层析和玻片凝集测试的试剂开发提供了最佳性能。
相关产品
Fluoro-Max 铕螯合荧光微粒
Fluoro-Max Fluorescent Beads:特有的内部染色工艺,防止染料在溶液中渗漏;宽广的斯托克斯位移, 激发光360nm,发射光613nm,保证了高灵敏度和低背景干扰;最强的荧光强度和色饱和度,提供更佳的试验灵敏度和判读;为实现高灵敏度的侧向免疫层析检测提供了重要原料。
相关产品
Opti-Bind/Opti-Link 乳胶微粒
Opti-Bind/Opti-Link Polymer Particles:主要应用于玻片凝集测定、悬浮阵列试验和比浊试验;开瓶即用,无需任何预清洗,操作简便;专有的阴离子表面活性剂,不会干扰蛋白结合,也不会导致蛋白质从微粒表面解吸附;微粒表面带有多种修饰基团,适用于不同的交联方法;不含常见的会干扰蛋白结合的表面活性剂。
相关产品
在线反馈
*
*
*
*
 我已完整阅读并同意赛默飞《个人信息保护政策》,并同意赛默飞按照该政策处理我的个人信息。
 我同意赛默飞通过电子邮件、电话、短信或其他方式向我发送有关赛默飞产品或服务信息或与我取得联系。
*
如需详细咨询,请联系临床诊断部张经理。联系电话:15921867151。联系邮箱:anita.zhang@thermofisher.com