Search Thermo Fisher Scientific
胎牛血清 (FBS) 为细胞的维持和生长提供必需的营养和生长因子。基于细胞的研究是基础研究、生化研究、疫苗开发和新药研发等工作不可或缺的一部分。在基于细胞的研究中,FBS胎牛血清是使用较多的血清,因为它为广泛的细胞类型提供了健全的培养系统。
自1962年以来,Gibco FBS 产品一直是市场上颇具竞争力的产品。赛默飞坚持将质量放在第一位,始终如一地为采用 Gibco FBS 产品的科学家们提供高品质的产品和可靠优质的服务。Gibco 胎牛血清可为您的研究和生产带来出色的性能表现。
规格而非原产地有助于驱动性能的一致性。我们曾委托一个独立的研究小组对全球500多名研究人员进行了问卷调查。以下是我们了解到的调查结果:
基于这些调查结果,我们将 Gibco FBS胎牛血清系列产品转变为注重质量指标、而非注重原产地。现在,您可以根据这些产品的性能,而不是产地,轻松地根据您的需求选择理想的血清。因为我们对原产地的依赖减少了,这样就能够大幅度地降低供应风险”。
我们提供特优级胎牛血清 Premium Plus FBS——在相关性能标记和检测水平方面,我们都进行了清楚的描述,以帮助您选择合适的血清。
我们优质的 FBS特优级胎牛血清,可用于较敏感的细胞;具有多达70项质量测试,包括最低水平的内毒素和血红蛋白含量。
分析 | 描述 | Value FBS | Premium Plus FBS | |
---|---|---|---|---|
质量 | 细菌内毒素 与血清的采集和加工质量直接相关;水平越高,表示引入的革兰氏阴性菌越多 | ≤10 EU/mL | ≤5 EU/mL | |
血红蛋白 血液和/或血清采集和加工适当和/或不当的指标 | ≤25 mg/dL | ≤20 mg/dL | ||
性状 | ✓ | ✓ | ||
无菌:细菌和真菌检测 | ✓ | ✓ | ||
渗透压摩尔浓度 | ✓ | ✓ | ||
pH | ✓ | ✓ | ||
支原体:补充检测(H染色) | ✓ | ✓ | ||
支原体 | ✓ | ✓ | ||
原产国确认 | ✓ | ✓ | ||
Oritain™检测(原产地确认) | ✓ | |||
生化和激素特征 | 生化 | 碱性磷酸酶、ALT、AST、碳酸氢盐、胆红素(总)、BUN、BUN/肌酐比值、钙、氯化物、胆固醇、肌 酐、GGPT、葡萄糖、HDL、铁、铁饱和度、LDH、LDL、磷(无机)、钾、钠、TIBC、甘油三酯(TG)、尿酸 | ✓ | |
激素 | 雌二醇、胰岛素、孕激素、睾酮、甲状腺素(T4) | ✓ | ||
病毒 | 病毒 | 牛腺病毒、牛细小病毒、牛病毒性腹泻病毒、牛呼吸道合胞体病毒(BRSV)、牛疱疹病毒1型(BHV-1/IBR)、牛副流感病毒3型(PI-3)、呼肠孤病毒 | ✓ | ✓ |
蓝舌病毒、狂犬病病毒 | ✓ | |||
病毒(EMA) | 蓝舌病毒、狂犬病病毒 | ✓ | ||
新增病毒 检测项 | 牛白血病病毒(BLV) 口蹄疫病毒(FMDV) | ✓ | ||
蛋白电泳和分析 | 鉴别 | 电泳图谱 | ✓ | ✓ |
牛丙种球蛋白(≤500 mg/L) | ✓ | ✓ | ||
蛋白 | 白蛋白、α球蛋白、β球蛋白、总蛋白 | ✓ | ✓ | |
性能 | 相对促生长能力(RGP)、相对克隆效率(RCE)、相对平板接种效率(RPE) | ✓ | ✓ | |
文件 | 适用性证书(TSE CEP) | ✓ |
请注意:我们的FBS来自BSE风险可忽略的国家/地区。
了解科学家在选择用于哺乳动物细胞培养的胎牛血清时,需要考虑重要的因素。
如果没有显示您的产品编号,请发送电子邮件给我们,以便我们将其纳入工具。
Brand | Size | Supplier SKU | Supplier Product | Gibco SKU | Gibco Product |
---|---|---|---|---|---|
{{item.brand}} | {{item.size}} | {{item.supliersku}} | {{item.supplierproduct}} | {{item.gibcosku}} | {{item.gibcoproduct}} |
了解巴黎居里研究所的 Fanny 是怎样使用 FBS 来培养细胞、支持细胞机制和行为研究的。
自60多年前推出以来,Gibco FBS胎牛血清一直在各项历史性科学突破中发挥作用,包括细胞系发育、克隆和基因编辑。Gibco 血清在各科学期刊中拥有较多的引用次数,得到了许多大规模制药公司的信任,并被广泛用于其生产中。此外,Gibco FBS 采用指纹技术来保证其原产地,并通过了 ISIA 可追溯性认证。
在 Gibco FBS 的制造和生产过程中,我们采取了各种特殊措施,从农场到工作台,我们对每一步都进行了精心考虑。
当您需要扩大生产规模时,用于生物处理的 Gibco 血清可以满足您的细胞培养需求。因为我们是可忽略牛海绵状脑病风险地区的大规模血清供应商之一,Gibco 血清可以满足生物制药的生产要求。
当您想大幅度地减少实验室的浪费时,一点一滴都有帮助。1L Gibco 瓶比目前市场上的同类培养基瓶使用的原材料少 38%(0.5L 瓶少 32%)。这有助于减少对不可再生资源的消耗,有助于减少您的碳足迹。