Search Thermo Fisher Scientific
Dynabeads® kilobaseBINDER™ 试剂盒专为固定长 (>2 kb) 双链 DNA 分子而设计。将 PCR 产物固定到链霉亲和素偶联的 Dynabeads® 上的传统方法表明,DNA 的固定量取决于DNA片段大小。当DNA片段大小超过 2 kb 时,由于空间位阻,结合效率显著降低( 图1 )。kilobaseBINDER™ 试剂盒的结合溶液中含有一种已获得专利的固定生物素化激活剂,它能够显著提高长生物素化 DNA 分子的结合效率。
图 1. B&W 缓冲液(红色)是推荐与链霉亲和素偶联 Dynabeads® 配合使用的标准结合和洗涤缓冲液。专门设计的结合溶液(绿色)可显著提高结合能力。
图 2. DNA 包被的 Dynabeads®(红色)可在非洲爪蟾卵提取物中组装出有丝分裂纺锤体(绿色),其与正常分裂细胞中的纺锤体无异 (1)。 每毫克 Dynabeads®对8kb 生物素化 DNA 片段的结合能力通常为 20 µg (3.8 pmol)。由德国海德堡 EMBL 的 R. Heald、E Karsenti 和 A. Hyman 提供。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。