面对新型冠状病毒感染疫情,赛默飞始终践行“健康中国”的承诺,迅速反应并整理了从快速检测到安全预防和管控的相关设备、仪器形成一整套的解决方案,为病原体检测、病毒溯源、传播风险评估、防控策略制定提供了安全可靠的实验室生物学依据。整体解决方案涵盖从快速样本制备到精准检测以及全面预防及防控等方面,让病毒检测更准确,更安全。
除了新型冠性病毒检测之外,此解决方案也可用于其他感染性疾病。以多样化的临床需求为出发点,立足经典,不断创新。
  • 核酸提取试剂盒适用病毒、细菌、真菌等多种病原微生物种类,样本类型覆盖广。
    Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 全自动核酸提取仪
    稳定高效,高灵敏度
    基于专利的KingFisher 技术,配合专业的病毒核酸提取试剂盒,可以高效、稳定、快速的从全血、血清、血浆等样品中高通量提取病毒 RNA/DNA,并具备高灵敏度的优点,极大缩短了检测时间,已经成为磁珠核酸提取领域的经典方法。
     痰消化液Sputasol
    痰消化液Sputasol
    可使痰中的微生物更均匀地释放出来,提高目标核酸浓度
    痰消化液中含有二硫苏糖醇可起到化痰的作用,从而可使痰中的微生物更均匀地释放出来,提高目标核酸的浓度,有利于后续病毒的检测。
    Applied Biosystems™ MagMAX™ 病毒/病原体核酸分离试剂盒
    在线下单
    Applied Biosystems™ MagMAX™ 病毒/病原体核酸分离试剂盒 *
    高效、自动化的病毒样本制备
    针对各种样本如痰液、肺部灌洗液、咽拭子、血浆、全血、尿液、VTM、血清、CSF 和唾液等,配合KingFisher仪器实现全自动即用型 DNA & RNA 病毒提取方案,检出限为50 个拷贝,样本总处理时间40 分钟。
    Fisher Scientific™ LabServ™ 预分装病毒总核酸提取试剂盒 *
    适用于从各类无细胞样品,方便,快捷的病毒总核酸提取方案
    适用于从各类无细胞样品,如血清、血浆、体液、拭子、分泌物、痰液等,快速提取病毒DNA 和RNA,配合KingFisher 仪器实现全自动病毒总核酸提取,为客户提供快速便捷的提取 方案。
  • 基因分析荧光定量PCR,助力用户准确检测新冠状病毒、排除其他相关病原
    Applied Biosystems 7500
    Applied Biosystems™ 7500
    实时荧光定量PCR仪
    Applied Biosystems 经典产品
    自推出以来,因结果稳定、性能强大,二十多年来一直收到广泛信任。可同时完成96 个样本的检测,满足常见情况检测需求。在病毒检测中,是 广泛使用的荧光定量PCR 仪之一。
     QuantStudio™ 5
    Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5
    实时荧光定量PCR仪
    Applied Biosystems 旗舰产品
    因仪器使用领先的技术、检测结果稳定、满足各种常见染料检测深受青睐。96 孔或384 孔两种检测通量可供选择,也有快速模块满足检测时间较紧的客户需求。在病毒检测中,可以快速提供更多样本的检测结果。
    QuantStudio™ 7 Flex
    Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Flex
    实时荧光定量PCR仪 *
    Applied Biosystems 高端产品
    仪器配置了可更换的96 孔、384 孔以及微流体芯片模块,搭配病原微生物检测的微流体芯片可以快速筛查致病微生物,大大缩短病原确认时间,尤其对疾控针于流行病调查和控制有关键作用。
    Applied Biosystems™ QuantStudio™ Dx 实时荧光定量PCR仪
    Applied Biosystems™ QuantStudio™ Dx
    实时荧光定量PCR仪
    Applied Biosystems 高端产品
    保证一贯高品质仪器性能和稳定检测结果的同时,提供多模块的选择,96 孔、384 孔以及微流体芯片模块,用户可根据需要自行更换模块,一台仪器满足各种不同时期检测需求。微流体芯片可满足快速筛查致病微生物的检测需求。
    Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Master Mix 预混液
    在线下单
    Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Master Mix
    预混液 *
    仅需一管反应液,即可同时快速完成RNA 和DNA 病毒的检测
    针对病毒样本设计,仅需一管反应液,即可同时快速完成RNA 和DNA 病毒的检测。该一步法可适用于快速循环反应,30 分钟内即可获得实验结果。
    该产品已被纳入多款冠状病毒检测试剂盒组分及香港大学公共卫生学院发布的检测方案中(Detection of 2019 novel coronavirus in suspected human cases by RT-PCR,HKU-MED)。
     Invitrogen™ 反转录和DNA扩增 SuperScript™ III白金酶RT-PCR一步法预混液
    在线下单
    Invitrogen™ 反转录和DNA扩增 SuperScript™ III白金酶RT-PCR
    一步法预混液 *
    高效、快速、检测范围更广的病毒反转录及扩增一步法预混液
    该试剂盒一步法的形式更方便用于基因表达分析、稀有RNA 或病毒RNA 的检测,极大增强了检测的灵敏度、检测速度、方便性,高效检测更广范围靶 标以及反应批次间的结果稳定性。
    Applied Biosystems™ TaqMan™
SARS-CoV2 Assay Kit
    Applied Biosystems™ TaqMan™ SARS-CoV2 Assay Kit
    针对ORF1ab,N基因,S基因进行靶标的检测,针对全球共享禽流感数据倡议组织(GISAID) 目 前收录的所有 52个 SARS-CoV2 完整基因组。与目前NCBI 收录的其他冠状病毒完整基因组(2116个)中的任意一个没有任何匹配
     Invitrogen™ 反转录和DNA扩增 SuperScript™ III白金酶RT-PCR一步法预混液
    Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Respiratory Tract Microbiota Card
    全新升级的包含针对新型冠状病毒的三个靶标的探针:orf1ab基因 / N基因 / S基因。除此之外,覆盖包含 42 种呼吸道病原靶标,适合鉴别检测及症候群监测,领先的微流体反应,每个样本48个反应微孔(体积1u),可实现 8个样本同时检测,操作简便,适配多款 qPCR平台。
    1. 病毒性肺炎和细菌性肺炎的鉴别
    2. 病毒性肺炎合并真菌/细菌感染的早期检测
    Thermo Scientific™ VersaTREK™ 微生物培养仪
    Thermo Scientific™ VersaTREK™ 微生物培养仪
    全自动系统可以进行血液培养和无菌体液试验、分支杆菌检测及 Mtb药敏试验
    能够检测微生物产生或消耗任何气体的系统,便于检测更大范围的常见菌和苛养菌,其简化的工作流程包括轻松的培养瓶输入扫描功能、直观的 图标减少培训时间及不需要每日QC 以使效率最大化。高度富集的培养基支持广泛的微生物,从而获得更好地苛养菌检出率。
     Sensititre™ ARIS™ 2X 全自动微生物鉴定和药敏分析系统
    Thermo Scientific™ Sensititre™ ARIS™ 2X 全自动微生物鉴定和药敏分析系统
    全自动,灵敏度更高,最快5 小时出结果
    该系统采用先进的荧光检测技术,应用于微生物鉴定和药敏测试,灵敏度更高,最快5 小时得到鉴定结果;系统除了可以进行细菌鉴定外,还可以 进行革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、肺炎链球菌等药敏检测。
    Thermo Scientific™ Sensititre™ OptiRead™微生物鉴定和药敏分析仪
    Thermo Scientific™ Sensititre™ OptiRead™ 微生物鉴定和药敏分析仪
    人工孵育,可自动判读并软件分析报告结果
    系统由自动判读系统、数据分析软件及计算机主机组成,需要人工孵育,可自动判读鉴定板和药敏板,通过软件分析报告结果。OptiRead 可以进行细菌鉴定、革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、肺炎链球菌等药敏检测。
    Thermo Scientific™ B•R•A•H•M•S KRYPTOR compact PLUS 时间分辨荧光免疫分析仪
    Thermo Scientific™ B•R•A•H•M•S KRYPTOR compact PLUS 时间分辨荧光免疫分析仪
    该系统是获得FDA和国家药监局批准以0.25ng/ml用于下呼吸道感染鉴别诊断的PCT检测系统,并可用作检验报告截断值。
    采用诺贝尔奖获奖TRACE 技术,确保在低浓度水平也拥有极高的精密度和准确度。均相反应无需清洗,有效减少清洗中的飞溅液体、气溶胶等的污染。
  • 通用实验室及二氧化碳培养箱等一系列产品可有效防止交叉污染、保持环境稳定、便于实验室管理
    生物安全柜
    生物安全柜 *
    安全便捷,低速节能
    1. 专利的前窗清洗位置设计,独有无碳刷直流双风机,安全便捷
    2. 专利的“低速节能模式”,提供24 小时不间断保护
    3. 新型的风压测速仪和数字确认式气流补偿系统,独有SmartFlow 红黄绿显示器
     台式冷冻离心机
    台式冷冻离心机 *
    操作简单,多种转头,满足不同需要
    1. 设计紧凑,节省实验室空间
    2. 直观的控制系统,简化了操作
    3. 丰富的转头选择及配套适配器,满足各种不同的离心应用需要
    酶标仪
    酶标仪 *
    操作简单,数据读取快,同时具有震荡和孵育功能
    1. 检测波长范围从340 到850nm,可快速读取96 和384 孔板
    2. 振荡和孵育功能,孵育温度最
    CO2细胞培养箱
    CO2细胞培养箱 *
    直热式箱体,HEPA 空气过滤,140 度高温消毒
    1. 直热式箱体可以快速调节箱体温度
    2. 通过腔内HEPA 空气过滤进行保护
    3. 140 度高温灭菌可以实现有效的污染去除
    超低温冰箱
    超低温冰箱 *
    温控性能好,简单易用,多种选配性能
    1. 齐视线高度的中央信息处理中心,包括微处理器控制和监控系统
    2. 一流的制冷系统可提高温度控制性能
    3. 符合人体工程学设计的门把手,可实现单手操作
     移液枪
    移液枪 *
    精准度高,耐热材质,轻便灵活
    1. 重量极轻,舒适灵活,双活塞设计,增加50% 吹出能力,减少挂壁和残留,提供精准度
    2. 量程调节具有卡子设计咬合紧密,液量准确,避免误操作引起量程改变
    3. 采用极佳的耐热材质,可整支高温高压灭菌,可耐受UV 辐射灭菌,酒精擦拭等
    赛默飞二级生物安全柜
    智能风速调节,提供全天候保护。 了解更多 ››
标*的产品仅供科研使用
点击下载