Photo of various DNA ladders and markers 
Мы предоставляем широкий спектр маркеров и стандартов ДНК для точного определения длины и веса (количественного анализа) фрагментов ДНК. ДНК маркеры и стандарты позволяют определить размеры двухцепочечных, одноцепочечных или суперскрученных фрагментов ДНК.
Ряд маркеров и стандартов ДНК, также, доступны в готовом к использованию формате TrackIt™. Такие маркеры не нужно нагревать, смешивать или разводить перед нанесением на гель. Маркеры TrackIt™ содержат два красителя-"свидетеля", которые указывают на скорость разделения фрагментов ДНК на геле.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или совершения заказа
Маркеры длин ДНК 100 п.н.
Маркеры длин ДНК 100 п.н. предназначены для определения молекулярного веса фрагментов двухцепочечной ДНК длиной от 100 до 1500 п.н. Маркер приготовлен на основе плазмиды, содержащей повторные последовательности ДНК по 100 п.н., и состоит из 15 фрагментов с тупыми концами длиной от 100 до 1500 п.н. с интервалами в 100 п.н., и одного дополнительного фрагмента длиной 2072 п.н. Такой маркер идеально подходит для определения размеров продуктов ПЦР.
Удобный визуальный ориентир на агарозных гелях Двухцепочечный маркер длин можно визуализировать на 1-2% агарозных гелях после окрашивания бромистым этидием или красителем SYBR® Safe. Для удобства ориентации на геле бэнд 600 п.н. в 2-3 раза ярче, чем остальные полоски. Также, к такому маркеру можно присоединять радиоактивную метку с помощью T4-полинуклеотидкиназы или T4 ДНК-полимеразы.
Маркеры длин ДНК, маркеры для определения размера и веса ДНК
Для определения молекулярного веса и массы ДНК.
Маркеры длин ДНК 1 т.п.н. Плюс
(1 Kb Plus )
Маркеры длин ДНК 1 т.п.н. Плюс - мощный инструмент для определения молекулярного веса линейных двухцепочечных фрагментов ДНК. Данный маркер имеет 12 полосок длиной от 1 т.п.н. до 12 т.п.н. мигрирующих в геле на одинаковом расстоянии друг от друга, бэнд-ориентир длиной 1650 п.н., который, вместе с бендом 2 т.п.н., формирует отчетливый дуплет, и семь полосок длиной менее 1 т.п.н. Широкий диапазон размеров фрагментов ДНК маркера идеально подходит для последующего клонирования, ПЦР и других методов молекулярной биологии.
Совместимость маркера длин ДНК 1 т.п.н. Плюс Маркер длин 1 т.п.н. Плюс совместим со всеми агарозными гелями для анализа фрагментов ДНК. Маркер предоставляется в очищенном виде без буфера для загрузки образцов.
  • Легко запоминающиеся размеры бэндов
  • Широкий диапазон размеров (100 п.н. - 12 т.п.н.)
  • Разработан специально для гелей E-Gel® EX
  • Стабилен при комнатной температуре - удобство хранения
Маркер ДНК TrackIt™
Самое удобное решение для определения молекулярного веса и массы ДНК.
Руководство по выбору маркеров и стандартов ДНК
Мы предлагаем уникальные маркеры и стандарты ДНК для широкого диапазона размеров фрагментов ДНК, различных экспериментальных методик и форматов. Ключевым моментом точного анализа фрагментов ДНК является использование стандартов и маркеров подходящих для каждого конкретного приложения. Воспользуйтесь схемой для выбора необходимых реактивов.
DNA ladders and markers selection guide
Некоторые маркеры ДНК теперь поставляются в условиях комнатной температуры
Чтобы снизить отрицательное воздействие на окружающую среду, связанное с полистироловыми контейнерами, хладагентами и транспортным загрязнением, мы изменили способы поставки маркеров ДНК. Если раньше они поставлялись с гелевыми хладагентами или сухом льду, то теперь в условиях комнатной температуры, что не влияет на стабильность или качество данных продуктов.
Посмотреть данные
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner dark gradient overlay