WE42845-header
Mise en évidence du virus BVD et d’animal IPI par PCR en temps réel
Le diagnostic de la circulation du virus de la diarrhée virale bovine (BVD) dans un troupeau et l’identification des animaux IPI (infectés permanents immunotolérants) sont essentiels pour le contrôle de la BVD.
Le diagnostic par PCR en temps réel permet de répondre aux différents objectifs d'un programme national de lutte :
  • Assainir les élevages et éviter les contaminations inter-élevages par le virus BVD
  • Diminuer rapidement le nombre de bovins BVD positifs et IPI :
    • mise en évidence du virus BVD et des animaux IPI
    • détection du virus BVD dans les biopsies auriculaires ou le sérum immédiatement après la naissance du veau
    • une solution et un résultat fiable en fonction de la prévalence
Les outils de diagnostic au cours des différentes étapes d’un plan de lutte, en vue de l’éradication et de la surveillance de la BVD
COL19217_final
Outils de diagnostic et protocoles validés pour la détection du virus BVD, de l’extraction à l’amplification par PCR en temps réel
Pourquoi la PCR en temps réel?
Fiabilité
  • Protocoles et kits validés par le laboratoire expert BVD et conformes à la norme NF U47-600
  • Kits de PCR en temps réel fournis avec des témoins pour valider les différentes étapes du protocole et détecter les inhibitions
  • Kits utilisés par plus de 40 laboratoires vétérinaires départementaux français depuis plus de 10 ans
Performance
  • Détecte toutes les souches BVDV circulantes (types 1 à 3)
  • Haute spécificité et sensibilité
  • Absence totale d’interférence avec les anticorps maternels - détection à 100% des veaux IPI dès leur naissance
Facilité d’utilisation et flexibilité
  • Tous les outils de PCR en temps réel sont prêts à l‘emploi
  • Protocoles validés sur différentes matrices pouvant être testées en individuel ou en mélange, selon la prévalence
  • Travail en moyen et haut débit possible ( analyse jusqu‘à 1920 échantillons en même temps, en mélange de 20)
Le Kit Applied Biosystems VetMAX Ear Notch Fast Lysis est utilisé pour l’extraction rapide et sans purification des acides nucléiques de biopsie auriculaire pour la PCR en temps réel :
  • Travail à partir de biopsie auriculaire
  • Analyse en individuelle ou en mélange jusqu’à 10
  • la LD-méthode est de 10 DICT50/biopsie en analyse individuelle et 100 DICT50/biopsie en mélange de 10
  • Lysat obtenu en 40 min
En savoir plus
Les 2 kits d’extraction permettent une purification rapide et efficace des ARN viraux :
En savoir plus sur nos solutions d’extraction
Le kit Applied Biosystems VetMAX BVDV screening a été développé pour la détection du virus BVD par PCR en temps réel :
  • Validé sur biopsie auriculaire, sérum, sang total et lait
  • Test en individuel ou en mélange
  • Master mix prêt à l’emploi et contrôles inclus
  • Détection à 100% des veaux IPI dès la naissance
  • Amplification en moins de 2h
  • Conforme à la norme NF U47-600 et validé par le laboratoire expert BVD
  • LDRT-PCR de 8 copies d’acides nucléiques par RT-PCR
  • Sur biopsie auriculaire, sang et sérum, la sensibilité et la spécificité diagnostiques sont de 100%
En savoir plus
Le kit Applied Biosystems VetMAX BVDV 4ALL a été développé pour la détection du virus BVD par PCR en temps réel :
  • Validé sur biopsie auriculaire, sérum, sang total et lait
  • Test en individuel ou en mélange
  • Optimisé pour le protocole de lyse rapide sur biopsie auriculaire
  • Master mix prêt à l’emploi et témoins internes endogène et exogène inclus
  • Détection à 100% des veaux IPI dès la naissance
  • Amplification en moins de 2h
  • Conforme à la norme NF U47-600 et validé par le laboratoire expert BVD
  • LDRT-PCR de 16 copies d’acides nucléiques par RT-PCR
  • Sur biopsie auriculaire, sang et sérum, la sensibilité et la spécificité diagnostiques sont de 100%
En savoir plus
Vous souhaitez obtenir les dossiers de validation, recevoir une solution adaptée à votre situation BVD? Contactez votre spécialiste BVD en France »