当社テクニカルスタッフがお客様の機器の状態を確認いたします
当社マイクロアレイ機器(旧アフィメトリクスGeneChipシステム、GCS 3000 7G System)の動作確認用のサンプルおよび試薬一式と、テクニカルスタッフのサポートがセットになった製品です。本製品を用いて実験を行ったデータを当社までお送り頂ければ、テクニカルスタッフがデータを確認し、機器の状態や必要なメンテナンスなどについてのご提案を取りまとめた報告書をご送付いたします。
製品番号製品名標準価格 (JPY)
A38000GeneChip QC tool kit II¥74,000
コンポーネント
  1. マイクロアイレイ
  2. QC用サンプル
  3. シール(大)
  4. シール(小)
  5. 染色用試薬
  6. 洗浄用試薬A
  7. 洗浄用試薬B
QCツール サービスの流れ
QC tool サービスの流れ
テクニカルスタッフによるデータ確認
テクニカルスタッフによるデータ確認
弊社リファレンスデータと比較した相関・再現性を確認し、機器の状態を総合的に判断いたします。
テクニカルスタッフによるデータ確認
弊社リファレンスデータと比較してPositive/Negative ControlのProbe SetのROC曲線のAUC値を確認します。
報告書の提出
報告書の提出
GCS 3000システムの動作状況について、検証結果とメンテナンスのご提案などまとめた報告書をご送付いたします。
QCツールの7つのメリット
  • QCツールでデータ取得&ご送付頂くだけで機器の状態を簡易チェック
  • 調製済のQC用サンプルを用いるため、お客様先でのサンプル調製不要
  • フィールドサービススタッフの訪問不要で機器の状態を確認
  • エキスパートによるデータ検証やメンテナンス提案などをまとめた報告書
  • 定期的な利用により機器のメンテナンスツールとして活用
  • 初めて機器を使用される学生や技官の方のセルフトレーニングにも使用可能
  • 久しぶりの使用時もQCツールの簡易チェックで安心して機器を使用
※QCツールを用いた検証の結果、フィールドサービススタッフの訪問によるメンテナンスや修理をお勧めすることがございます。
お客様が当社機器を長く快適にお使いいただけるよう、専任のエキスパートがしっかりとサポートさせていただきます。
お問い合わせはこちら »