cell-therapy-banner-900x270
We have developed a trusted suite of Gibco Cell Therapy Systems (CTS) neural stem cell (NSC) culture media, supplements, substrates, and growth factors for cell therapy. These high quality GMP-manufactured products are designed to support your transition from discovery through clinical and commercial manufacturing, offering extensive safety testing and regulatory documentation.
Explore NSC media, supplements & growth factors for cell therapy
CTS Neurobasal Medium
CTS Neurobasal-A Medium
CTS B-27 Supplement XenoFree
CTS N-2 Supplement
CTS DPBS
CTS DPBS is the classic Dulbecco's phosphate-buffered saline, formulated without calcium, magnesium, and phenol red. It is manufactured in GMP, ISO-certified facilities to help ensure the quality and consistency for reproducible results every day. Tests include osmolality, pH, stability, and the absence of bacterial/fungal contamination and endotoxin.
CTS Synth-a-Freeze Medium
Gibco PeproTech growth factors and cytokines for neural stem cell therapy
product photo
Gibco PeproTech and PeproGMP growth factors and cytokines are available to support stem cell renewal, glial progenitor differentiation, basal and neuron-restricted progenitor differentiation, and more.
View available proteins
Discover closed, scalable cell processing and electroporation systems for your neural cell stem cell therapy research and manufacturing
Neural Media and Reagents for Cell Therapy
신경세포 배양용 Gibco® 시약은 20년 넘게 연구자들의 신뢰를 한 몸에 받으며 여러 논문에 인용되었습니다. 이 신뢰할 수 있는 제품군은 CTS™ 브랜드로 출시되며 workflow 솔루션으로서 다음과 같은 장점을 제공합니다.
  • 연구에서 임상 현장으로의 이행 중에 시약 정성화에 대한 부담 감소
  • 규제 및 품질 요건 쉽게 부합
CTS™ 제품의 특징에 대해 자세히 알아보기 ›
Neurobasal CTS Media
휴먼 배아 또는 출생 후 신경 줄기세포와 일차 뉴런의 유지와 확장에 이상적입니다. astrocyte feeder layer 없이도 순수 뉴런 세포 군집이 가능합니다.
제품 세부 정보 보기  ›
B-27 Supplement, XenoFree CTS
Xenofree 변동의 신뢰할 수 있는 오리지널 B-27® Serum Free Supplement.  원래 제형의 모든 동물 유해 성분을 재조합 또는 휴먼 유래 성분으로 대체했습니다.원래 제형의 모든 동물 유해 성분을 재조합 또는 휴먼 유래 성분으로 대체했습니다.
분화 또는 신경 줄기세포 등 비휴먼 유래 성분이 없어야 하는 연구에 이상적입니다.
제품 세부 정보 보기 ›
N-2 보충제 CTS
유사분열 후 뉴런과 뉴런 표현형의 종양 세포의 성장과 발현을 위한 화학적으로 규명된 무혈청 보충제.
  • 모든 Neurobasal® CTS™ 또는 KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ 배지와 함께 N-2 Supplement CTS™를 사용해 완전 배지 생성.
제품 세부 정보 보기
Hibernate CTS Media
CNS 조직과 세포를 주위 CO2 조건에서 단기간 유지하기 위한 무혈청, 영양 기본 배지.
  • 출생 후 뉴런과 함께 Hibernate®-A CTS™ Medium 사용
  • 배아 뉴런과 함께 Hibernate®-E CTS™ Medium 사용
제품 세부 정보 보기 ›
Synth-a-Freeze CTS 배지
다양한 포유류 세포 유형을 냉동하고 보관하는 용도의 무단백질 액상 냉동보존 합성 배지.
제품 세부 정보 보기 ›
Gibco CTS Growth Factors
T 세포와 수지상 세포 어플리케이션에 적합한 고품질 성장인자와 사이토카인.
제품 세부 정보 보기 ›
CELLstart CTS 기질
신경 줄기세포 성장과 확장을 위한 완전 한정 무이종 기질.   칼슘 및 마그네슘 함유DPBS CTS™ 배지와 희석합니다.
제품 세부 정보 보기 ›
Neurobasal CTS Media
휴먼 배아 또는 출생 후 신경 줄기세포와 일차 뉴런의 유지와 확장에 이상적입니다. astrocyte feeder layer 없이도 순수 뉴런 세포 군집이 가능합니다.
제품 세부 정보 보기  ›
B-27 Supplement, XenoFree CTS
Xenofree 변동의 신뢰할 수 있는 오리지널 B-27® Serum Free Supplement.  원래 제형의 모든 동물 유해 성분을 재조합 또는 휴먼 유래 성분으로 대체했습니다.원래 제형의 모든 동물 유해 성분을 재조합 또는 휴먼 유래 성분으로 대체했습니다.
분화 또는 신경 줄기세포 등 비휴먼 유래 성분이 없어야 하는 연구에 이상적입니다.
제품 세부 정보 보기 ›
N-2 보충제 CTS
유사분열 후 뉴런과 뉴런 표현형의 종양 세포의 성장과 발현을 위한 화학적으로 규명된 무혈청 보충제.
  • 모든 Neurobasal® CTS™ 또는 KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ 배지와 함께 N-2 Supplement CTS™를 사용해 완전 배지 생성.
제품 세부 정보 보기
Hibernate CTS Media
CNS 조직과 세포를 주위 CO2 조건에서 단기간 유지하기 위한 무혈청, 영양 기본 배지.
  • 출생 후 뉴런과 함께 Hibernate®-A CTS™ Medium 사용
  • 배아 뉴런과 함께 Hibernate®-E CTS™ Medium 사용
제품 세부 정보 보기 ›
Synth-a-Freeze CTS 배지
다양한 포유류 세포 유형을 냉동하고 보관하는 용도의 무단백질 액상 냉동보존 합성 배지.
제품 세부 정보 보기 ›
Gibco CTS Growth Factors
T 세포와 수지상 세포 어플리케이션에 적합한 고품질 성장인자와 사이토카인.
제품 세부 정보 보기 ›
CELLstart CTS 기질
신경 줄기세포 성장과 확장을 위한 완전 한정 무이종 기질.   칼슘 및 마그네슘 함유DPBS CTS™ 배지와 희석합니다.
제품 세부 정보 보기 ›
Featured neural stem cell resources
Cell therapy resources
Support
임상 연구용 세포 기반 제품의 비상업적 제조 또는 연구용입니다. 주의: 사람이나 동물에게 직접적으로 사용할 수 없습니다.
Intended uses of the products mentioned on the page vary. For specific intended use statements, please refer to the product label.