Search Thermo Fisher Scientific
약물유전체학은 개인이 왜 의약품에 대해 다르게 반응 하는지를 이해하는데 도움을 줍니다. 이 과학 및 유전체학 분야 연구를 통해 약물에 대한 개인의 반응을 예측하여 그 사람에게 맞는 약물을 선택할 수 있습니다. 또한 개인별 유전자 구성에 맞는 효과적이고 안전한 의약품 및 용량을 개발할 수 있는 가능성을 제공합니다.
2019년에는 260가지 이상의 약물이 FDA 라벨(1)에서 약물유전체학에 대해 논의했으며 2만 건이 넘는 출판물이 이 중요한 과학 분야를 언급하였습니다.
Thermo Fisher Scientific은 2014년 이래로 다양한 유전자 플랫폼에서 약물유전체학 솔루션을 개발하고 있습니다. 실험실 요구에 맞는 적절한 솔루션 선택을 위한 도움이 필요한 경우 아래 선택 가이드를 활용하거나 기술 담당자에게 문의하십시오.
Thermo Fisher Scientific과 UPMC/University of Pittsburgh의 약물유전체학 분야 협력 관계 구축과 관련한 자세한 내용을 확인해 보십시오.
올바른 약물유전체학 기술 선택에 도움이 필요하십니까? 기술 담당자에게 문의하기 ›
일상적인 검사 등을 위한 유연하고 확장 가능하며 검증된 솔루션이 필요한 경우 | 새로운 바이오마커(biomarker)와 변이 발견을 위한 솔루션이 필요한 경우 | 샘플로부터 최대한의 데이터를 얻고자 할 경우 |
실행 가능한 마커를 사용하여 최적화된 일상적 검사 및 선제적 분석 | 새로운 바이오마커 및 변이 발견을 위한 탁월한 선택 | 연구 개발 및 모든 알려진 마커의 선제적 분석용으로 최적화 |
약물유전체학을 위한 Real-time PCR 솔루션 보기 | Ion AmpliSeq PGx 솔루션 보기 | Axiom 마이크로어레이 솔루션 보기 |
| 약물유전체학을 위한 Real-time PCR 솔루션 | Ion AmpliSeq PGx 솔루션 | Axiom 마이크로어레이 솔루션 |
---|---|---|---|
기술 | TaqMan 어세이를 이용한 Real-time PCR | Ion AmpliSeq 기술을 이용한 차세대 염기서열분석 | Axiom 어세이를 이용한 마이크로어레이 |
표적 개수 | 최대 120개 | 120개 이상 | 1,191개 유전자에서 4,627개의 마커 |
처리 시간 | ~ 5시간 | ~ 36시간 | ~ 5일 |
기타 특징 |
|
|
|
어떻게 Coriell Life Sciences, Personalized Medicine Coalition, 그리고 기타 정밀 의학 전문가들이 어떻게 약물유전체학의 발전을 선도하고 있는지에 대해 설명합니다.