Real-Time PCR 유전자 발현 실험의 Ct 분석부터 TaqMan® SNP 어세이 데이터의 대립 유전자(allele) 군집 분석, CNV 복제 수(copy number) 측정, HRM-curve 생성에 이르기까지, 당사는 소프트웨어를 통해 Real-Time PCR 기기에서 얻은 데이터를 손쉽게 분석할 수 있도록 지원합니다. 당사에서 제공하는 분석 도구는 모두 Applied Biosystems® Real-Time PCR 연구용 기기에서 TaqMan® 어세이와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다.
Applied Biosystems 유전자 발현 분석
DataAssist 소프트웨어
DataAssist™ 소프트웨어는 사용이 간편한 무료 데이터 분석 도구로, 비교 Ct(ΔΔCt) 방식을 활용하여 다량의 유전자와 샘플에 걸쳐 상대적인 유전자 발현을 빠르고 정확하게 정량합니다.
ExpressionSuite 소프트웨어
ExpressionSuite™ 소프트웨어는 사용이 간편한 무료 데이터 분석 도구로, 비교 Ct(ΔΔCt) 방식을 활용하여 다량의 유전자와 샘플에 걸쳐 상대적인 유전자 발현을 빠르고 정확하게 정량합니다.
Applied Biosystems 유전형 분석
TaqMan Genotyper 소프트웨어
TaqMan® Genotyper 소프트웨어는 무료 SNP 유전형 데이터 분석 도구로, TaqMan® SNP 유전형 분석 어세이(사전 설계형, 맞춤형 및 DME)를 48-, 96- & 384-웰 마이크로타이터 플레이트 및 TaqMan® OpenArray® 유전형 분석 플레이트와도 함께 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
CopyCaller 소프트웨어
CopyCaller™ 소프트웨어는 TaqMan® 복제 수 어세이를 사용하여 생성된 데이터를 기반으로 타겟 복제 수(number)를 할당해주는, 사용이 간편한 무료 소프트웨어 패키지입니다.
AlleleTyper 소프트웨어
AlleleTyper™ 소프트웨어는 샘플의 하플로타입(haplotype)을 판별하는 데 사용되는, 쉬운 무료 온라인 도구입니다. AlleleTyper 소프트웨어는 소수의 빠른 스텝으로 Genotyper 및 CopyCaller 데이터를 분석하며 사용자가 정한 규정에 기반한 사용자의 연구를 위해 스타-대립 유전자(star-allele) 결과를 규명할 수 있게 합니다.
HRM(High Resolution Melting) 소프트웨어,
Applied Biosystems 분석 모듈
HRM(High Resolution Melting) 분석은 핵산 서열에서 변형을 확인하는데 사용되는 post-PCR 분석법입니다. Applied Biosystems™ HRM 분석 모듈은 qPCR 데이터 분석을 위한 온라인 도구 키트를 제공하는 빠르고 강력하며 유연한 온라인 데이터 분석 솔루션의 일부입니다.
HRM(High Resolution Melting) 소프트웨어v3.1
HRM(High Resolution Melting) 분석은 핵산 서열에서 변형을 확인하는데 사용되는 post-PCR 분석법입니다. HRM 소프트웨어 v3.1은 HRM 데이터 분석용으로 개선되어 출시된 최신 도구입니다. 이 데스크톱용 소프트웨어는 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, StepOnePlus™ 및 7500 Fast 기기와 함께 사용할 수 있습니다.
HRM(High Resolution Melting) 소프트웨어v3.0
HRM(High Resolution Melting) 분석은 핵산 서열에서 변형을 확인하는데 사용되는 post-PCR 분석법입니다. HRM 소프트웨어 v3.0은 HRM 데이터 분석용으로 개선되어 출시된 최신 도구입니다.
HRM(High Resolution Melt) 소프트웨어 v2.0
NOTE: v2.0은 Applied Biosystems™ 7900HT Fast Real-Time PCR 기기 전용입니다.
HRM(High Resolution Melting) 분석은 핵산 서열에서 변형을 확인하는 데 사용되는 post-PCR 분석법입니다.
TaqMan 돌연변이 검출 소프트웨어
이 무료 도구는 castPCR™을 사용한 TaqMan® 돌연변이 검출 어세이로 분석한 샘플에서 돌연변이 상태와 퍼센트를 결정하는데 사용됩니다.
Applied Biosystems Real-Time PCR 프라이머 및 프로브 설계
Primer Express 소프트웨어
Primer Express™ 소프트웨어는 TaqMan® 프로브와 SYBR® 그린 I 염료 검출을 사용하여 대립 유전자 (SNP) 식별과 유전자 발현 정량화를 위한 Real-Time PCR 프라이머와 프로브를 설계하는 데 도움을 줍니다.
TaqMan 단백질 어세이 분석
ProteinAssist 소프트웨어
TaqMan® 단백질 어세이를 사용하여 생성한 데이터 분석용 무료 도구입니다. 이 소프트웨어는 타겟 단백질의 상대적인 수량을 빠르게 계산합니다.
Protein Thermal Shift 소프트웨어
단백질 용해 실험의 데이터 분석 요건에 부합하기 위해 Protein Thermal Shift 소프트웨어가 개발되었으며, 이 제품은 Applied Biosystems™ Real-Time PCR 기기 파일로부터 직접적으로 단백질 용해 형광 판독 분석을 실시합니다.  이 소프트웨어는 연구자를 위해 여러 가지 분석 조건이나 리간드에 따른 Tm의 쉬프트를 기준 샘플과 신속하게 비교, 관심 대상인 단백질에 결합되는 단백질 또는 리간드를 안정화(또는 불안정화)하는 조건을 검사하고 확인할 수 있는 도구를 제공합니다.
Applied Biosystems 존재 여부(Presence/Absence) 분석
존재 여부(Presence/Absence) 분석 소프트웨어,
Applied Biosystems 분석 모듈
존재 여부(Presence/Absence) 실험은 종말점 실험의 일종으로, PCR 처리 절차가 끝날 무렵에 수집한 데이터와 반응의 특성을 PCR 종료 시 축적된 타겟의 양에 따라 규정하는 것입니다.
Applied Biosystems™ 존재 여부(Presence/Absence) 분석 모듈은 qPCR 데이터 분석을 위한 온라인 도구 키트를 제공하는 빠르고 강력하며 유연한 온라인 데이터 분석 솔루션의 일부분입니다.