Search Thermo Fisher Scientific
OpenArray 기술은 저렴한 가격으로 제공되는 Real-Time PCR 기반 솔루션으로, 고처리량 유전자 발현 분석, 유전형 분석(genotying), microRNA(miRNA) 분석, 디지털 PCR 애플리케이션에 사용될 수 있습니다. 이 독보적인 기술은 시약의 사용을 최소한으로 줄여주고 데이터 포인트당 가격을 대폭 줄여주기 때문에 같은 예산 안에서 더 많은 샘플을 분석할 수 있습니다. 당사에서는 총 11개의 맞춤형 형태(custom format)를 제공하여 고객의 처리량 요구 사항에 맞춰드립니다.
스웨덴의 Karolinska Institute Biobank를 방문하여 바이오마커, 오픈어레이(OpenArray) 기술 및 QuantStudio 12K Flex qPCR 시스템을 사용하여 전립선암 PSA 검사를 개선하려는 노력의 현장을 살펴 봅니다.
OpenArray 기술을 광범위한 TaqMan assay 포트폴리오와 함께 사용하여 SNP 유전형 분석, 유전자 발현, microRNA 분석 및 약물유전체학 등 폭넓은 애플리케이션에 활용할 수 있습니다. 각 애플리케이션의 단계별 워크플로우를 따라가며, 최적의 결과를 도출하기 위한 권장 제품이 무엇인지 알아보십시오.
OpenArray 플레이트와 4백5십만 가지에 달하는 사전-설계식 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이를 사용하여 일일 최대 70,000개의 유전자형을 분석할 수 있습니다. 고객의 프로젝트에 따라 제작해드리는 맞춤형 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이도 있습니다.
사전 설계된(predesigned) 2,700가지 drug-metabolizing enzymes(DMEs) TaqMan assay를 사용하면 일일 최대 1,700개의 샘플을 분석할 수 있습니다.
OpenArray 기술과 당사의 TaqMan 유전자 발현 분석 어세이를 이용하여 일일 최대 2,304개에 달하는 유전자 발현 분석 샘플을 분석할 수 있습니다.
QuantStudio 12K Flex TaqMan OpenArray MicroRNA 패널을 사용하면 일일 최대 36개의 샘플을 분석할 수 있습니다.
OpenArray 기술 관련한 광범위한 발행 자료 목록을 검토해 보십시오.
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.