Search Thermo Fisher Scientific
Real-Time PCR은 핵산 타겟을 민감하게, 특이적으로 검출하고 정량 분석하는 데 사용됩니다. 당사는 강력한 어세이 디자인 알고리즘, 최적화된 마스터 믹스, 직관적인 데이터 분석 소프트웨어와 유연한 기기 장치 등을 개발하여 다양한 각종 응용 분야에 걸쳐 qPCR의 능력을 활용하는 데 도움이 되도록 하였습니다. 여러분의 qPCR 기반의 연구에 적합한 솔루션은 무엇일지 아래를 참조하십시오.
Competitive Allele-Specific TaqMan PCR(castPCR™)은 주로 "common" DNA 백그라운드에서 희귀한 DNA 서열을 검출하고 정량 분석하는 전략입니다. castPCR™을 사용하면 다른 실시간 PCR 전략에 비해 희소 서열 검출 시에 감도와 특이성 면에서 훨씬 나은 결과를 도출할 수 있습니다.
신뢰받는 PCR 기술을 새롭게 구현하여 참조물질, 대조물질 없이 절대적인 타겟에 대한 정량 분석을 할 수 있습니다. 예를 들어 희귀 타겟 검출(rare target detection), low-fold 복제 수(copy number) 변별 등의 다양한 분야가 이에 해당됩니다.