Search Thermo Fisher Scientific
당사는 Applied Biosystems TaqMan SNP 유전형 분석(Genotyping) 어세이를 확장하여 이제 사용자의 편의를 위해 1700만 가지가 넘는 어세이를 제공합니다. 컬렉션을 두 배 이상으로 증가시켰으므로 사전 디자인된 옵션으로 사용자의 관심 SNP를 제공할 가능성을 높였습니다. 이 업데이트된 TaqMan 컬렉션으로 자신감을 얻으십시오. 이것은 유전형 분석 및 유전자 변형 분석 분야의 최적 표준 기술입니다.
TaqMan SNP 유전형 분석 어세이는 정제된 게놈 DNA 샘플에서 특정 SNP 대립 유전자를 증폭 및 검출하기 위해 TaqMan 5´ 뉴클레아제(nuclease) 어세이 화학 기술을 사용합니다. 당사 컬렉션의 사전 디자인식 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 각각에는 두 개의 대립유전자 특이적 TaqMan MGB 프로브가 포함되어 있습니다. 이 프로브에는 특정 SNP 타겟을 검출하기 위해 뚜렷한 형광 염료와 48-웰, 96-웰 및 384-웰 Real-Time PCR 기기를 사용하여 특정 SNP 타겟을 검출하는 PCR 프라이머 쌍이 들어 있습니다. 이 TaqMan 프로브와 프라이머 세트(어세이)는 고유하게 게놈과 연관되어 관심 대상 대립유전자에 대한 최고의 특이성을 제공합니다.
당사는 DNA의 정제 및 분리를 위한 여러 가지 솔루션을 제공합니다.
게놈 DNA 추출을 위한 키트
조직, 세포, 혈액, 혈청, 식물, 법의학 샘플 등 다양한 샘플에서 게놈 DNA를 정제하기 위한 광범위한 키트를 탐색하십시오.
DNA 추출 모든 시약 키트
혈액부터 구강 점막, 식물 조직에 이르기까지 다양한 샘플 유형에서 5분 내에 PCR 처리 DNA를 확보하십시오.
당사는 광범위한 Real-Time PCR 분석 분야에 맞는 다양한 TaqMan 유전형 분석 어세이를 제공합니다.
TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 어세이 찾기 ›
사전 디자인식 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 컬렉션에는 일반적인 1,000개의 게놈 SNP, HapMap SNP 및 코딩 SNP 어세이를 비롯하여 수백만 개에 달하는 게놈-와이드(genome‑wide) 인간(human) 어세이가 포함됩니다.
맞춤형 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 어세이 디자인 ›
당사의 안전한 어세이 디자인 파이프라인에 기밀 타겟 염기서열을 제출하여 맞춤형 어세이를 디자인하십시오.
TaqMan 약물 대사 어세이 어세이 찾기 ›
약물 대사 관련 유전자에서 SNP 유전형 분석, insertion and deletion(indels) 및 multi‑nucleotide polymorphism(MNP)에 최적화된 포괄적인 어세이 모음입니다.
DNA 샘플과 함께 TaqMan 어세이 및 TaqMan 마스터 믹스를 사용하여 반응 플레이트를 준비하십시오. 추가 시약은 필요하지 않습니다.
TaqPath ProAmp 마스터 믹스
PCR 저해제가 포함된 샘플에서도 정확한 유전형 분석 결과를 제공합니다. ROX 패시브(passive) 참조 염료를 포함합니다.
Applied Biosystems Real-Time PCR 시스템 및/또는 열순환기(thermal cycler)에서 PCR 반응을 실행하여 DNA를 증폭하고 대립형질을 변별하십시오. 유전형 추출의 정확성을 더 잘 평가하려면 Real-Time PCR을 수행하고 매 사이클마다 유전형 분석 데이터를 얻습니다. 처리량이 더 많은 경우 열순환기에서 PCR을 실행한 다음 실시간 장비에서 종말점 판독을 수행하십시오.
ProFlex PCR 시스템
ProFlex PCR 시스템의 교체 가능한 블록 형태를 사용하면 처리량을 극대화하거나 독립적인 실험을 동시에 실행할 수 있습니다.
SimpliAmp 열순환기
SimpliAmp 열순환기(Thermal Cycler)는 모든 실험실의 필수 PCR 워크플로우에 맞도록 설계된 사용이 간편하고 정확한 소형 열순환기입니다.
QuantStudio 3 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 5 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR 시스템
높은 유연성, 직관적인 디자인
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR 시스템
다양하고 직관적인 디자인
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR 시스템
최고 수준의 처리량, 유연성 및 확장성
다양한 응용 분야에서 직관적인 소프트웨어 데이터 분석 도구를 사용하여 qPCR 데이터를 처리하고 해석하십시오.
Applied Biosystems qPCR 분석 모듈 자세히 알아보기 ›
당사의 클라우드 기반 애플리케이션은 여러 개의 데이터 세트를 수집할 수 있으며 분석 속도는 데스크탑 소프트웨어보다 최대 10배 더 빠릅니다. 유전형 분석 애플리케이션은 개선된 영상 및 대립형질 변별 플롯의 통합 트레이스를 제공하여 SNP 어세이의 철저한 QC를 통해 실제 신호 대 배경 노이즈를 정확하게 반영할 수 있습니다.
TaqMan 유전형 분석기 소프트웨어
TaqMan 유전형 분석기(Genotyper) 소프트웨어는 48-웰, 96-웰 및 384-웰 마이크로플레이드 또는 OpenArray 유전형 분석 플레이트와 함께 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이(사전 디자인식, 맞춤형 및 DME)에 사용되며 최첨단 유전형 추출 알고리즘, 직관적인 사용자 인터페이스 및 향상된 다중 플레이트 분석 기능을 제공합니다.
당사는 DNA의 정제 및 분리를 위한 여러 가지 솔루션을 제공합니다.
게놈 DNA 추출을 위한 키트
조직, 세포, 혈액, 혈청, 식물, 법의학 샘플 등 다양한 샘플에서 게놈 DNA를 정제하기 위한 광범위한 키트를 탐색하십시오.
DNA 추출 모든 시약 키트
혈액부터 구강 점막, 식물 조직에 이르기까지 다양한 샘플 유형에서 5분 내에 PCR 처리 DNA를 확보하십시오.
당사는 광범위한 Real-Time PCR 분석 분야에 맞는 다양한 TaqMan 유전형 분석 어세이를 제공합니다.
TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 어세이 찾기 ›
사전 디자인식 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 컬렉션에는 일반적인 1,000개의 게놈 SNP, HapMap SNP 및 코딩 SNP 어세이를 비롯하여 수백만 개에 달하는 게놈-와이드(genome‑wide) 인간(human) 어세이가 포함됩니다.
맞춤형 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 어세이 디자인 ›
당사의 안전한 어세이 디자인 파이프라인에 기밀 타겟 염기서열을 제출하여 맞춤형 어세이를 디자인하십시오.
TaqMan 약물 대사 어세이 어세이 찾기 ›
약물 대사 관련 유전자에서 SNP 유전형 분석, insertion and deletion(indels) 및 multi‑nucleotide polymorphism(MNP)에 최적화된 포괄적인 어세이 모음입니다.
DNA 샘플과 함께 TaqMan 어세이 및 TaqMan 마스터 믹스를 사용하여 반응 플레이트를 준비하십시오. 추가 시약은 필요하지 않습니다.
TaqPath ProAmp 마스터 믹스
PCR 저해제가 포함된 샘플에서도 정확한 유전형 분석 결과를 제공합니다. ROX 패시브(passive) 참조 염료를 포함합니다.
Applied Biosystems Real-Time PCR 시스템 및/또는 열순환기(thermal cycler)에서 PCR 반응을 실행하여 DNA를 증폭하고 대립형질을 변별하십시오. 유전형 추출의 정확성을 더 잘 평가하려면 Real-Time PCR을 수행하고 매 사이클마다 유전형 분석 데이터를 얻습니다. 처리량이 더 많은 경우 열순환기에서 PCR을 실행한 다음 실시간 장비에서 종말점 판독을 수행하십시오.
ProFlex PCR 시스템
ProFlex PCR 시스템의 교체 가능한 블록 형태를 사용하면 처리량을 극대화하거나 독립적인 실험을 동시에 실행할 수 있습니다.
SimpliAmp 열순환기
SimpliAmp 열순환기(Thermal Cycler)는 모든 실험실의 필수 PCR 워크플로우에 맞도록 설계된 사용이 간편하고 정확한 소형 열순환기입니다.
QuantStudio 3 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 5 Real-Time PCR 시스템
초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR 시스템
높은 유연성, 직관적인 디자인
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR 시스템
다양하고 직관적인 디자인
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR 시스템
최고 수준의 처리량, 유연성 및 확장성
다양한 응용 분야에서 직관적인 소프트웨어 데이터 분석 도구를 사용하여 qPCR 데이터를 처리하고 해석하십시오.
Applied Biosystems qPCR 분석 모듈 자세히 알아보기 ›
당사의 클라우드 기반 애플리케이션은 여러 개의 데이터 세트를 수집할 수 있으며 분석 속도는 데스크탑 소프트웨어보다 최대 10배 더 빠릅니다. 유전형 분석 애플리케이션은 개선된 영상 및 대립형질 변별 플롯의 통합 트레이스를 제공하여 SNP 어세이의 철저한 QC를 통해 실제 신호 대 배경 노이즈를 정확하게 반영할 수 있습니다.
TaqMan 유전형 분석기 소프트웨어
TaqMan 유전형 분석기(Genotyper) 소프트웨어는 48-웰, 96-웰 및 384-웰 마이크로플레이드 또는 OpenArray 유전형 분석 플레이트와 함께 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이(사전 디자인식, 맞춤형 및 DME)에 사용되며 최첨단 유전형 추출 알고리즘, 직관적인 사용자 인터페이스 및 향상된 다중 플레이트 분석 기능을 제공합니다.