Search Thermo Fisher Scientific
본 장비는 유전자의 증폭과 축적을 실시간으로 확인할 수 있는 real-time PCR장비입니다. 본체는 열블록과 광원장치로 구성되며, 열블록은 시료를 특정 온도구간에 따라 반복순환하면서 유전자를 증폭시키고, 광원장치는 빛을 비추어 유전자와 결합된 형광물질을 검출하는 역할을 합니다.
QuantStudio 3 Real-Time PCR Instrument | QuantStudio 5 Real-Time PCR Instrument | |
---|---|---|
Sample Block | 96-wells (0.1 or 0.2 mL) | 96-wells (0.1 or 0.2 mL) |
Temperature | Veriflex 3 zones | Veriflex 6 zones |
Optic system | white LED | white LED |