Search Thermo Fisher Scientific
PCR 혁신의 선두주자로서, Applied Biosystems는 real-time PCR 장비의 골드 스탠다드로 자리잡았습니다. 우리의 Applied Biosystems 사의 real-time PCR 장비를 사용하면 우수한 성능, 신뢰성, 세계적인 지원을 통해 진정한 가치를 얻을 수 있습니다. Applied Biosystems TaqMan Assays와 다양한 시약 제품 포트폴리오는 real-time PCR 실험을 쉽게 시작할 수 있도록 유연한 솔루션을 제공하고 있습니다. Applied Biosystems QuantStudio 시리즈 장비는 필요한 결과를 얻고 동료와 소통하고 협력하며 연구 목표를 달성할 수 있게 해줍니다.
신규 사용자도 간단히 액세스 가능 | 초보자부터 숙련자까지 모두 간편하게 사용 가능 | 사용하기 간편한 제어 기능으로 실험 최적화 | |
견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › | |
한 회당 반응 횟수 | 96 | 96 | 96 또는 384 |
블록 형식 | 96-well-0.2mL(등온) | 96-well 0.2mL 또는 96-well 고속 0.1mL | 96-well 0.2mL, 96-well 고속 0.1mL 또는 384-well |
색상 조합(복합) | 최대 3가지 | 최대 4가지 | 96-well 최대 21가지 384-well 최대 5가지 |
실행 시간 | 약 40분 | 최단 30분 | 최단 30분 |
프로그래밍 가능한 볼륨 | 1 ~ 200μL | ||
검증된 부피 | 10 ~ 100μL | 10 ~ 100µl(96-well 0.2mL) 10 ~ 30µl(96-well 0.1mL) | 10 ~ 100µl(96-well 0.2mL) 10 ~ 30µl(96-well 0.1mL) 5 ~ 20µl(384-well) |
자동화 가능 여부 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
원격 모니터링 | |||
온보드 메모리 | 예, >2,000회 | ||
이메일 알림 | |||
21 CFR Part 11 규정 준수 관련 지원 | 보안, 감사, 전자 서명 패키지 포함 | ||
민감도 | 1개 카피(copy)까지 | ||
동적 범위 | 최대 10 로그** | ||
화학적 원리 | 모든 Real-Time PCR 기반의 케미스트리. 패시브 참조 염료(passive reference dye) 사용/미사용 시 케미스트리 융통성. | ||
이용 가능한 응용 분야: | |||
유전자 발현 | |||
유전형 분석 | |||
복제 수 변이 | |||
단백질 검출 | |||
MicroRNA | |||
병원균 검출 | |||
HRM | |||
IVD 플랫폼 | 아니오 | 아니오 | 몇몇 국가에서만 구매 가능 |
온도 균일성 | ±0.4°C | ||
여기 에너지원 | OptiFlex™ 시스템(흰색 LED 조명 포함) | ||
필터/색상 | 여기 필터 3개(450~600nm) 발광 필터 3개(500~640nm) | 여기 필터 4개(450~600nm) 발광 필터 4개(500~640nm) | 96-well: 여기 필터 6개(450~670nm) 발광 필터 6개(500~720nm) 384-well 여기 필터 5개(450~650nm) 발광 필터 5개(500~700nm) |
클라우드 지원 시스템 | 직접 연결 | ||
Wi-Fi 연결 | 예 | ||
크기 | W(너비) 27cm D(깊이) 50cm H(높이) 40cm | ||
견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › |
높은 유연성, 직관적인 디자인 | 연결된 스마트 시스템 | 다양하고 직관적인 디자인 | 보다 스마트한 생산성 | 최고 수준의 처리량, 유연성 및 확장성 | |
견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › | |
색상 | 5가지 색상(OptiFlex 사용) | 5가지 색상(OptiFlex 사용) | 6가지 색상(OptiFlex 사용, 21가지 필터 조합) | 6가지 색상(OptiFlex 사용, 21가지 필터 조합) | 6가지 색상(OptiFlex 사용, 21가지 필터 조합) |
한 회당 반응 횟수 | 96 또는 384 | 96 또는 384 | 96 또는 384 | 96 또는 384 | 96, 384 또는 12,228 |
교체 가능한 블록 형식 | 96-well(0.1 및 0.2mL), 384-well | 96-well (0.2mL), 384-well | 96-well (0.1 및 0.2mL), 384-well, TaqMan 어레이 | 96-well (0.2mL), 384-well | 96-well (0.1 및 0.2mL), 384-well, TaqMan 어레이, OpenArray |
처리량 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 매우 높음 |
크기(높이 x 폭 x 깊이) | 73.8 x 50.1 x 66.1cm | 52.5 x 33.8 x 54.7cm | 73.8 x 50.1 x 66.1cm | 52.5 x 33.8 x 54.7cm | 73.8 x 50.1 x 66.1cm |
VeriFlex 온도 제어 | 해당 없음 | 예, 3구역 | 해당 없음 | 예, 6구역 | 해당 없음 |
여기 에너지원 | 할로겐 램프 | 밝은 흰색 LED | 할로겐 램프 | 밝은 흰색 LED | 흰색 LED |
민감도 | 1개 카피(copy)까지 | ||||
동적 범위 | 최대 10 로그** | ||||
21 CFR Part 11-활성화 | 보안, 감사, 전자 서명 패키지 옵션 | 아니오 | 보안, 감사, 전자 서명 패키지 옵션 | 보안, 감사, 전자 서명 패키지 † | 보안, 감사, 전자 서명 패키지 옵션 |
터치 스크린 | 예 | 예, 대화형 | 예 | 예, 대화형 | 예 |
클라우드 지원 시스템 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예 | 아니오 |
실행 시간 | 최단 30분 | ||||
화학적 원리 | 모든 Real-Time PCR 기반의 케미스트리. 패시브 참조 염료(passive reference dye) 사용/미사용 시 케미스트리 융통성. | ||||
이용 가능한 응용 분야: | |||||
유전자 발현 | |||||
유전형 분석 | |||||
복제 수 변이 | |||||
단백질 검출 | |||||
MicroRNA | |||||
병원균 검출 | |||||
HRM | |||||
IVD 플랫폼 | 아니오 | 아니오 | 몇몇 국가에서만 구매 가능 | 아니오 | 아니오 |
견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › | 견적 요청 › | |
*OpenArray와 함께 사용 시 이중 표적 분석 기능, 기타 형식에 사용 시 복합 분석 기능 제공. |
보증 정보 | ||
1년 표준 보증 | ||
서비스 플랜은 사후 보증으로 이용할 수 있습니다. | ||
AB Complete | ||
AB Assurance | ||
AB Maintenance | ||
정기적 유지관리 | ||
규정 준수 서비스 | ||
IQ/OQ/PQ 또는 IPV | ||
OQ/PQ 또는 IPV |
보증 정보 | |||||
1년 표준 보증 | |||||
서비스 플랜은 사후 보증으로 이용할 수 있습니다. | |||||
AB Complete | |||||
AB Assurance | |||||
AB Maintenance | |||||
정기적 유지관리 | |||||
규정 준수 서비스 | |||||
IQ/OQ/PQ 또는 IPV | |||||
OQ/PQ 또는 IPV | |||||
CSV |
보증 정보 | |
1년 표준 보증 | |
서비스 플랜은 사후 보증으로 이용할 수 있습니다. | |
AB Assurance | |
Smart Start 오리엔테이션 | |
고객 컨시어지 서비스 | |
신속 교환 | |
규정 준수 서비스 | |
IQ/OQ/IPV | |
OQ/IPV | |
SAE IQ/OQ |
QuantStudio 1*, 3 & 5 시스템 | QuantStudio 6 & 7 Pro 시스템 | |
기기 상태 | ||
스마트폰을 통한 모니터 작동(ICMA) | ||
실험 설계 앱(DA) | ||
데이터 분석 모듈(SC, RQ, PA, GT, HRM) | ||
음성 명령 | ||
Smart Help | ||
스마트 원격 지원 | ||
기기 스케줄러 |
*미국과 캐나다 시장에는 QuantStudio 1 시스템이 판매되지 않습니다.
커넥티드 기기에 대해, 그리고 이러한 기기가 과학 실험을 어떻게 가속화하는지 더 자세히 알아보십시오.
필요한 부품은 물론 당사의 레거시 Real-Time PCR 시스템 부품 번호도 찾을 수 있습니다.
Applied Biosystems Real-Time PCR 시스템을 최대한 광범위하게 활용할 수 있도록 다양한 소프트웨어 애플리케이션을 제공합니다.
드롭다운 메뉴에서 Real-Time PCR(qPCR) 기기를 선택하면 기기와 호환되는 플레이트, 광학 캡 및 광학 씰을 쉽게 찾을 수 있습니다.
Applied Biosystems 스펙트럼 보정 TaqMan® RNase P 기기 검증 플레이트를 제공하여 Real-Time PCR 시스템 성능을 보정하고 검증하는 데 도움이 됩니다.
end-point PCR용 유전자 증폭기를 찾고 계십니까?