Search Thermo Fisher Scientific
당사는 Real-Time PCR 기기를 사용하여 PCR 산물을 검출하는 두 가지 유형의 화학 기술을 개발했습니다.
SYBR 그린-기반 검출 | TaqMan-기반 검출 | ||
---|---|---|---|
Applied Biosystems™ SYBR™ 그린 염료(dsDNA 결합 염료)를 사용하여 PCR 동안 축적되는 PCR 산물을 검출합니다.
|
PCR 동안 축적되는 타겟 유전자에 특이적인
형광 프로브를 사용하여 타겟 유전자를 검출합니다.
| ||
특이성 | 보통* | 높음 | |
감도-낮음 - 복제 수 | 가변적* | 1-10개 복제 | |
재현성 | 보통* | 높음 | |
멀티플렉싱 | |||
사전 디자인된 어세이 | |||
일반적으로 사용자 디자인, 실험 최적화 필요 | |||
유전자 발현 | 낮은 수준의 정량 | 높은 수준의 정량 | |
애플리케이션 | 유전자 발현 DNA 정량 분석(병원균 검출) CHiP | 유전자 발현 DNA 정량 분석 CHiP SNP 유전형 분석 복제 수 변이 경로 분석 microRNA & small RNA 돌연변이 검출 단백질 분석 복합 분석 | |
SYBR 그린 프라이머 SYBR 그린 마스터 믹스 | TaqMan 어세이 TaqMan 마스터 믹스 |
*템플릿 품질 및 프라이머/디자인 최적화에 따라 다릅니다.
배경
처음에는 Real-Time PCR 산물을 측정하는데 삽입제(intercalator) 염료를 사용하였습니다. 이 염료의 가장 큰 단점은 특이적 PCR 산물과 비특이적 PCR 산물 모두의 축적을 탐지한다는 것입니다.
TaqMan 화학의 발전
PCR을 위한 실시간 시스템은 Taq DNA 중합효소의 5' 뉴클레아제 활성을 이용하는 형광 표지 프로브의 도입으로 품질이 향상되었습니다. 이러한 형광 프로브의 사용으로 특정 증폭 산물만 검출하는 실시간 분석법을 개발할 수 있었습니다.
단계별 프로세스
| 그림 2: TaqMan 프로브 기반 어세이 화학 개요 |
TaqMan 프로브의 두 가지 유형
당사는 두 가지 유형의 Applied Biosystems™ TaqMan 프로브를 제공합니다.
대립형질 변별 어세이에 권장되는 TaqMan MGB 프로브
일반적으로 TaqMan MGB 프로브는 특히 기존 TaqMan프로브가 30개 뉴클레오티드를 초과하는 경우에 대립형질 변별 어세이를 위해 사용할 것을 권장합니다. TaqMan MGB 프로브에는 다음 성분이 들어 있습니다.
따라서 TaqMan MGB 프로브는 일치하는 프로브와 일치하지 않는 프로브 사이의 Tm 값에 더 큰 차이를 나타내어 보다 정확한 대립형질 변별 기능을 제공합니다.
TaqMan 화학의 장점
TaqMan 화학의 단점
주요 단점은 상이한 염기서열에 대하여 각기 다른 프로브 합성이 필요하다는 것입니다.
배경
이중 가닥 DNA에 결합하는 소분자는 두 가지 등급으로 나눌 수 있습니다.
결합 방법에 관계없이 PCR의 실시간 검출을 위한 DNA 결합 염료에 대한 두 가지 요구사항이 있습니다.
당사는 PCR을 거의 저해하지 않고 SYBR 그린 I 염료를 사용할 수 있으며 브롬화 에티듐에 비해 검출 감도를 높일 수 있는 조건을 개발했습니다. 또한, 당사는 형광이 더 밝고 기존 SYBR 그린 I보다 PCR을 덜 저해하는 최신 SYBR 그린 염료를 보유하고 있습니다.
SYBR 염료 화학 작용 원리
SYBR 염료는 PCR 동안 형성된 이중 가닥 DNA에 결합하여 중합효소 연쇄반응(PCR) 산물을 검출합니다. 작용 원리:
단계별 프로세스
SYBR 염료의 장점
SYBR 염료의 단점
주요 단점은 위양성 신호를 생성할 수 있다는 것입니다. 즉, SYBR 염료가 모든 종류의 이중 가닥 DNA에 결합하기 때문에 비특이적인 이중 가닥 DNA 염기서열에도 결합할 수 있습니다. 따라서 비타겟 염기서열을 증폭시키지 않는 잘 디자인된 프라이머를 갖추는 것과 용융 곡선 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
추가 고려 사항
DNA 결합 염료 사용의 또다른 측면은 다수의 염료 분자가 하나의 증폭된 DNA 분자에 결합할 수 있다는 것입니다. 다중 염료 결합의 결과는 신호의 양이 반응에서 생성된 이중 가닥 DNA의 질량에 따라 달라진다는 것입니다. 따라서 증폭 효율이 동일하다면 보다 긴 산물의 증폭이 보다 짧은 산물보다 더 많은 신호를 생성할 것입니다. 이는 길이에 관계없이 합성된 각 증폭 분자에 대해 단일 형광단이 소광으로부터 방출되는 형광 프로브를 사용할 때와 대조적입니다.