정량적 PCR(qPCR)이라고도 하는 Real-Time PCR에 익숙하지 않거나 Real-Time PCR에 대한 새로운 애플리케이션에 대해 배우고 싶다면 동영상 및 웨비나를 포함한 학습 자료를 통해 이 기술을 이해하고 빠르게 활용할 수 있습니다.
Real-Time PCR은 PCR 증폭과 검출을 하나의 단계로 결합합니다. 이를 통해 겔 전기영동을 사용하여 산물을 검출할 필요가 없어지며, 더 중요한 것은 이 방법으로 진정한 정량 분석이 가능하다는 것입니다. Real-Time PCR에서 형광 염료는 열 사이클링 중에 PCR 산물을 라벨링하는데 사용됩니다. Real-Time PCR 기기는 PCR 산물의 신속하고 정확한 정량화 및 객관적인 데이터 분석을 위해 반응의 익스포넨셜 단계(exponential phase)에서 형광 신호의 축적 정도를 측정합니다.
주요 리소스
핸드북
인간 microRNA 프로파일링을 위한 소량의 샘플 입력으로 최적화된 프로토콜
Real-Time PCR 핸드북
Real-Time PCR에 익숙하지 않고 이 기술의 기본 원리를 배우는데 관심이 있는 모든 분들께 훌륭한 자료입니다.  이 제3판는 70페이지의 6개 장으로 구성되어 있으며 어세이 디자인, 데이터 분석, Real-Time PCR 팁 및 문제 해결과 같은 주제가 포함되어 있습니다.
동영상
TaqMan에게 문의 동영상
TaqMan에게 문의 동영상
실험 설정, 모범 사례, 제품 및 기술에 대한 지침을 비롯하여 다양한 주제를 다루는 빠르고 간편한 사용 방법 동영상을 통해 일반적인 qPCR 관련 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.
동영상: Real-Time PCR(qPCR) 애플리케이션으로 여러분은 무엇을 할 수 있습니까?
qPCR이라고도 부르는 Real-time PCR은 유전자 발현 분석, 암 바이오마커 확인을 위한 microRNA 분석, 단일 뉴클레오티드 다형성(SNP) 유전형 분석, 복제 수 변이(CNV) 분석 및 심지어 단백질 분석을 포함한 다양한 정성적 및 정량적 응용 분야에 사용됩니다.  이 "TaqMan에게 문의" 에피소드 17 동영상은 일반적인 Real-Time PCR 응용 분야를 다룹니다. 
RT-qPCR의 기본 원리
역전사 방법을 선택할 때 고려할 사항은 무엇일까요? 1단계 또는 2단계로 하고 싶습니까?  전체 RNA 또는 mRNA로 시작하고 싶습니까?  마지막으로, 어떤 유형의 RT 프라이머를 사용하고 싶습니까?
Real-Time PCR의 절대 정량 및 상대 정량 비교
디지털 PCR을 이용한 절대 정량은 확인된 표준물질이 필요하지 않습니다. 관심 타겟은 디지털 PCR 반복 횟수로 결정된 정밀도로 직접 정량할 수 있습니다.  상대 정량에서는 다른 참조 샘플(예: 비처리 대조 샘플)과 비교하여 주어진 샘플의 유전자 발현 변화를 분석합니다.
TaqMan 어세이 원리
유전자 발현, 유전형 분석, 복제 수 변이, microRNA, 돌연변이 검출 및 단백질 정량화의 다양한 응용 분야에서 TaqMan 화학 기술이 어떻게 작동하는지에 대한 간략한 설명과 삽화. 
관련 문헌
프라이머 및 프로브 농도 계산
계산 예를 통해 자신감을 가지고 올리고뉴클레오티드 작업 스톡(stock)을 정확하게 준비하고 사용하십시오.
관련 문헌
밝혀진 일반적인 TaqMan의 신화
TaqMan 어세이에 대해 얼마나 알고 계십니까?  이 화학 기술에 대한 연구자들의 일반적인 오해에 대해 알아보십시오.  