Search Thermo Fisher Scientific
이 웹페이지의 PDF 버전 다운로드:
Real-Time PCR(qPCR) 필수 요소
실시간 중합효소 연쇄반응(PCR)은 발생하는(예: 실시간) PCR 프로세스를 모니터링하는 능력입니다. 따라서 PCR의 끝부분이 아닌 프로세스 전체에 걸쳐 데이터가 수집되므로 DNA와 RNA의 PCR 기반 정량에 있어 완전한 혁명을 일으킵니다. Real-Time PCR(qPCR)에서 반응은 사이클링 과정에서 고정된 횟수의 사이클 후에 축적된 타겟의 양보다는 타겟의 증폭이 처음 감지될 때의 시점으로 특징지어집니다. 핵산 타겟의 시작 복제 수가 많을수록 형광의 현저한 증가가 더 빨리 관찰됩니다. 반대로, 종말점 어세이("플레이트 판독 어세이"라고도 함)는 PCR 사이클의 끝부분에서 축적된 PCR 산물의 양을 측정합니다.
개요
당사는 서열 검출 시스템(SDS) 장비를 사용하여 PCR 산물을 검출하는 두 가지 유형의 화학 기술을 개발했습니다.
TaqMan 화학 기술
TaqMan 화학 기술은 PCR 사이클 중에 축적되는 특정 PCR 산물의 검출을 위해 형광 프로브를 사용합니다.
TaqMan 화학 기술을 사용하는 어세이 유형
TaqMan 화학 기술은 다음 어세이 유형에 사용할 수 있습니다.
다음을 포함한 정량 분석
SYBR Green I 염료 화학
SYBR Green I 염료 화학은 PCR 사이클 중에 축적되는 PCR 산물의 검출을 위해 특이도가 높은 이중 가닥 DNA 결합 염료인 Applied Biosystems™ SYBR™ Green I 염료를 사용합니다. TaqMan 및 SYBR Green I 염료 화학의 가장 중요한 차이점은 SYBR Green I 염료 화학 기술이 비특이적 반응 산물을 포함한 모든 이중 가닥 DNA를 검출한다는 것입니다. 따라서 정확한 결과를 얻으려면 정교하게 최적화된 반응이 필수적입니다.
SYBR Green I 염료 화학을 사용하는 어세이 유형
SYBR Green I 염료 화학은 다음 어세이 유형에 사용할 수 있습니다.
TaqMan 화학 기술
배경
처음에는 Real-Time PCR(qPCR) 산물을 측정하는데 삽입제(intercalator) 염료를 사용하였습니다. 이 염료의 가장 큰 단점은 특이적 PCR 산물과 비특이적 PCR 산물 모두의 축적을 탐지한다는 것입니다.
TaqMan 화학 기술의 발전
PCR을 위한 실시간 시스템은 Taq DNA 중합효소의 5'뉴클레아제 활성을 이용하는 형광 표지 프로브의 도입으로 품질이 향상되었습니다. 이러한 형광 프로브의 사용으로 특정 증폭 산물만 검출하는 실시간 분석법을 개발할 수 있었습니다. 또한 형광 표지 프로브의 개발로 프로브 분해 분석을 위한 PCR 후공정(post-PCR processing)이 필요하지 않게 되었습니다.
TaqMan 서열 검출 화학의 작용 원리
TaqMan 화학 기술은 PCR 중에 축적되는 특정 PCR 산물의 검출을 위해 형광 프로브를 사용합니다. 작용 원리:
단계 프로세스
TaqMan 프로브의 두 가지 유형
당사는 두 가지 유형의 Applied Biosystems™ TaqMan 프로브를 제공합니다.
대립형질 변별 어세이에 권장되는 TaqMan MGB 프로브
일반적으로 TaqMan MGB 프로브는 특히 기존 TaqMan 프로브가 30개 뉴클레오티드를 초과하는 경우에 대립형질 변별 어세이를 위해 사용할 것을 권장합니다. TaqMan MGB 프로브에는 다음 성분이 들어 있습니다.
따라서 TaqMan MGB 프로브는 일치하는 프로브와 일치하지 않는 프로브 사이의 Tm 값에 더 큰 차이를 나타내어 보다 정확한 대립형질 변별 기능을 제공합니다.
TaqMan 화학 기술의 장점
TaqMan 화학 기술의 장점은 다음과 같습니다.
TaqMan 화학 기술의 단점
TaqMan 화학 기술의 주요 단점은 상이한 염기서열에 대하여 각기 다른 프로브 합성이 필요하다는 것입니다.
배경
이중 가닥 DNA에 결합하는 소분자는 두 가지 등급으로 나눌 수 있습니다.
결합 방법에 관계없이 PCR의 실시간 검출을 위한 DNA 결합 염료에 대한 두 가지 요구사항이 있습니다.
당사는 PCR을 저해하지 않고 SYBR Green I 염료를 사용할 수 있으며 브롬화 에티듐에 비해 검출 감도를 높일 수 있는 조건을 개발했습니다.
SYBR Green I 염료 화학의 작용 원리
SYBR Green I 염료 화학은 SYBR Green I 염료를 사용하여 PCR 동안 형성된 이중 가닥 DNA에 대한 결합을 통해 중합효소 연쇄반응(PCR) 산물을 검출합니다. 작용 원리:
단계 프로세스
SYBR Green I 염료를 샘플에 첨가하면 샘플에 존재하는 모든 이중 가닥 DNA에 즉시 결합합니다.
SYBR Green I 염료의 장점
SYBR Green I 염료 화학의 장점은 다음과 같습니다.
SYBR Green I 염료의 단점
SYBR Green I 염료 화학의 주요 단점은 위양성 신호를 생성할 수 있다는 것입니다. 즉, SYBR Green I 염료가 모든 종류의 이중 가닥 DNA에 결합하기 때문에 비특이적인 이중 가닥 DNA 서열에도 결합할 수 있습니다.
추가 고려 사항
DNA 결합 염료 사용의 또다른 측면은 다수의 염료가 하나의 증폭된 분자에 결합할 수 있다는 것입니다. 이로 인해 증폭 산물의 검출 감도가 높아집니다. 다중 염료 결합의 결과는 신호의 양이 반응에서 생성된 이중 가닥 DNA의 질량에 따라 달라진다는 것입니다. 따라서 증폭 효율이 동일하다면 보다 긴 산물의 증폭이 보다 짧은 산물보다 더 많은 신호를 생성할 것입니다. 이는 길이에 관계없이 합성된 각 증폭 분자에 대해 단일 형광단이 소광으로부터 방출되는 형광 프로브를 사용할 때와 대조적입니다.
정량 분석이란 무엇인가?
정량 분석은 Real-Time PCR(qPCR) 어세이입니다. 이 어세이는 PCR의 각 증폭 사이클 동안 핵산 타겟의 양을 측정(정량)합니다. 타겟은 DNA, cDNA 또는 RNA일 수 있습니다. 이 화학 설명서에는 3가지 유형의 정량 분석이 설명되어 있습니다.
정량 분석에 사용되는 용어
앰플리콘: PCR 과정에 의해 생성된 DNA의 짧은 부분
증폭 플롯(Amplication plot): 형광 신호 대 사이클 수의 플롯
기준선(baseline): 형광 신호의 변화가 거의 없는 PCR의 초기 사이클
Ct(역치 사이클): 형광이 고정된 임계 NTC를 통과하는 분획 수(템플릿 콘트롤 없음) - 템플릿을 포함하지 않는 샘플. 증폭 품질을 확인하는데 사용됩니다.
핵산 타겟: ("타겟 템플릿'이라고도 부름) - 증폭하고자 하는 DNA 또는 RNA 염기서열
패시브 참조물질(passive reference): 리포터 염료 신호가 데이터 분석 중에 정규화될 수 있도록 내부 기준을 제공하는 염료. 농도나 부피의 변화로 인해 발생하는 소실 변동을 교정하기 위해서는 정규화가 필요합니다. 패시브 참조 염료는 모든 SDS PCR 시약 키트에 포함되어 있습니다.
Rn(normalized reporter): 리포터 염료의 형광 방출 강도를 불활성 참조 염료의 형광 방출 강도로 나눈 값
Rn+: 템플릿을 포함한 모든 구성 요소를 포함하는 반응의 Rn 값
Rn-:미반응 샘플의 Rn 값. Rn 값은 다음에서 얻을 수 있습니다.
ΔRn(델타 Rn): 주어진 PCR 조건 세트에 의해 생성된 신호의 크기.
ΔRn 값은 다음 공식에 의해 결정됩니다. (Rn+) – (Rn-) 표준 곡선을 만드는데 사용되는 농도가 확인된 표준 A 샘플 다양한 농도의 표준물질을 실행하여 미확인 샘플의 양을 추정할 수 있는 표준 곡선을 만듭니다.
역치: 조정 가능한 요소를 곱한 초기 PCR 사이클의 Rn의 평균 표준 편차. 역치는 PCR 산물의 기하급수적인 증가와 관련된 영역에서 설정되어야 합니다.
미지(unknown): 양을 알 수 없는 템플릿을 포함하는 샘플. 이것이 양을 결정하고자 하는 시료입니다.
Real-Time PCR(qPCR) 정량 분석의 작용 원리
PCR의 초기 사이클에서는 형광 신호의 변화가 거의 없습니다. 이는 증폭 플롯의 기준선을 정의합니다. 기준선을 넘는 형광의 증가는 누적된 타겟의 검출을 의미합니다. 고정된 형광 역치는 기준선보다 높게 설정할 수 있습니다. 매개변수 CT(역치 사이클)는 형광이 고정된 역치를 통과하는 분획 사이클 수로 정의됩니다.
개요
정량 분석 결과를 계산할 때 절대 정량 또는 상대 정량을 사용할 수 있습니다.
절대 정량이란?
절대 정량은 표준 곡선에서 양을 보간(interpolate)하여 미확인 시료를 정량하는데 사용됩니다.
예
절대 정량은 질병 상태와 바이러스 복제 수의 상관 관계를 규명하는데 사용됩니다. 연구자는 질병의 진행 상태를 모니터링하기 위해 주어진 생물학적 샘플에서 타겟 RNA의 정확한 복제 수를 아는 것이 중요합니다. 절대 정량은 모든 SDS 장비의 데이터로 수행할 수 있지만 먼저 표준물질의 절대량이 독립적인 방법으로 확인되어야 합니다.
상대 정량이란?
상대 정량 분석은 다른 기준 샘플(예: 비처리 대조 샘플)과 비교하여 주어진 샘플의 유전자 발현 변화를 분석하는데 사용됩니다.
예
상대 정량은 화학 물질(약물)에 대한 반응으로 유전자 발현을 측정하는데 사용할 수 있습니다. 화학 처리된 샘플에서 특정 관심 유전자의 유전자 발현 수준을 미처리 샘플의 유전자 발현 수준과 비교합니다.
상대 정량을 위한 계산 방법
상대 정량은 모든 SDS 장비의 데이터로 수행할 수 있습니다. 상대 정량에 사용되는 계산 방법은 다음과 같습니다.
사용할 방법 결정모든 방법에서 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 어떤 방법을 사용할 것인지 결정할 때 다음 사항에 유의하십시오.
사용되는 용어
절대 및 상대 정량에 대해 다음 용어가 사용됩니다.
표준물질: 표준 곡선을 만드는데 사용되는 농도가 확인된 샘플.
참조(reference): 실험 결과를 정규화하는데 사용되는 패시브(passive) 또는 활성 신호. 내생 및 외생 대조군은 활성 참조 물질의 예입니다. 활성 참조 물질은 해당 신호가 PCR 증폭의 결과로 생성된 것임을 의미합니다. 활성 참조 물질은 자체 프라이머 및 프로브 세트를 가지고 있습니다.
내생 대조군: 분리된 각 실험 샘플에 존재하는 RNA 또는 DNA입니다. 내생 대조군을 활성 참조 물질로 사용하는 경우, 각 반응에 첨가된 총 RNA 양의 차이에 대한 메신저 RNA(mRNA) 타겟의 정량을 정규화할 수 있습니다.
외생 대조군: 농도가 확인된 샘플에 첨가된 특성화된 RNA 또는 DNA입니다. 외생 활성 참조 물질은 PCR 저해와 진성 타겟 음성을 구별하기 위해 내부 양성 대조군(IPC)으로 사용할 수 있는 체외(in vitro) 구조입니다. 외생 참조 물질은 또한 역전사 효소에 의한 상보적 DNA(cDNA) 합성 또는 샘플 추출의 효율 차이를 정규화하는데 사용될 수 있습니다. 외생 참조 물질의 사용 여부와 관계 없이 형광 신호의 비 PCR 관련 변동을 정규화하기 위해 염료 ROX가 포함된 패시브(passive) 참조 물질을 사용하는 것이 중요합니다.
정규화된 타겟의 양: 서로 다른 샘플의 상대적인 양을 비교하는데 사용할 수 있는 단위가 없는 숫자입니다.
캘리브레이터: 비교 결과의 기초로 사용되는 샘플입니다.
개요
정도관리물질과 같은 몇 가지 기본 시료를 기준으로 양을 표현하기 때문에 상대 정량화를 위한 표준 곡선을 쉽게 준비할 수 있습니다. 모든 실험 시료는 표준 곡선에서 타겟의 양을 결정하고 정도관리물질의 타겟 양으로 나눕니다. 따라서 정도관리물질은 1X 시료가 되고 다른 모든 수량은 정도관리물질과 비교하여 n배의 차이로 표시됩니다. 예를 들어, 약물이 발현에 미치는 영향에 대한 연구에서 미치료 대조군은 적절한 정도관리물질이 될 것입니다.
주요 가이드라인
아래의 가이드라인은 상대 정량화를 위한 표준 곡선 메서드(Method)의 적절한 사용을 위해 중요합니다.
내생 제어 물질
내생 제어 물질의 증폭은 반응에 첨가된 시료 RNA 또는 DNA의 양을 표준화하기 위해 수행될 수 있습니다. 유전자 발현의 정량화를 위해 연구자들은 ß-actin, GAPDH(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase), 리보솜 RNA(rRNA) 또는 기타 RNA를 내생 제어 물질로 사용했습니다.
표준물질
시료 양을 정도관리물질의 양으로 나누기 때문에 표준 곡선의 단위가 떨어집니다. 따라서 표준물질에 요구되는 모든 것은 상대적인 희석 수준을 밝히는 것입니다. 상대 정량화의 경우, 이는 표준물질을 준비하기 위해 적절한 타겟을 포함하고 있는 모든 stock RNA 또는 DNA를 사용할 수 있음을 의미합니다.
Comparative CT 메서드(Method)는 산술 공식인 2−ΔΔCT를 사용하여 상대 정량화를 위해 동일한 결과를 얻는 것을 제외하고는 표준 곡선 메서드(Method)와 비슷합니다.
산술 공식:
Comparative CT 메서드(Method)가 유효하기 위해서는 타겟 증폭 효율(관심 유전자)과 기준 증폭 효율(내생 제어 물질)이 거의 동일해야 합니다.
Comparative CT 메서드(Method)를 사용한 상대 정량화에 대한 자세한 내용은 사용자 공고 #2: 유전자 발현의 상대 정량화(PN 4303859)를 참조하십시오.
개요
절대 정량화를 위한 표준 곡선 메서드(Method)는 상대 정량화를 위한 표준 곡선 메서드(Method)와 유사하지만 먼저 표준물질의 절대량이 독립적인 방법으로 확인되어야 합니다.
주요 가이드라인
아래의 가이드라인은 절대 정량화를 위한 표준 곡선 메서드(Method)의 적절한 사용을 위해 중요합니다.
역전사 단계의 효율성에 위한 통제가 없으므로 RNA의 절대 정량화를 위한 표준으로 DNA를 사용하는 것은 일반적으로 불가능합니다.
표준물질
먼저 표준물질의 절대량이 독립적인 방법으로 확인되어야 합니다. 플라스미드 DNA 및 체외 전사 RNA는 일반적으로 절대 표준을 준비하는데 사용됩니다. 농도는 A260으로 측정하고 DNA 또는 RNA의 분자량을 사용하여 복제 수로 변환합니다.
PCR 프로세스 및 5' 뉴클레아제 프로세스는 Roche Molecular Systems, Inc. 및 F. Hoffmann-La Roche Ltd가 소유한 특허에 의해 보호됩니다.
기타 모든 상표는 각 소유자의 자산입니다.