Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems™ TaqMan® real-time PCR 어세이는 특정 유형의 측정에 최적화된 타겟 특이적 프라이머 및 하나 이상의 프로브로 구성됩니다. 여러 어세이 유형의 작용 메커니즘이 아래에 설명되어 있습니다.
TaqMan 유전자 발현 어세이는 형광 프로브를 사용하여 PCR 과정에서 축적되는 특정 PCR 산물을 검출할 수 있는 5' 뉴클레아제 화학 기술을 기반으로 합니다.
각각의 어세이에는 다음 내용물이 포함됩니다.
아래 그림은 TaqMan 유전자 발현 어세이 프로세스를 보여줍니다.
PCR의 매 사이클마다 더 많은 염료 분자가 방출되어 합성되는 앰플리콘의 양에 비례하여 형광 강도가 증가합니다.
TaqMan MGB 프로브는 일치하는 프로브와 일치하지 않는 프로브 사이의 Tm 차이를 더 크게 만드는 Minor Groove Binding 모이어티를 포함합니다. 또한 TaqMan MGB 프로브에는 반응에 여러 가지 염료를 사용할 때 스펙트럼 분해능을 향상시키는 무형광 소광제가 포함되어 있습니다.
TaqMan 유전형 분석 어세이(TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 및 TaqMan 약물 대사 유전형 분석 어세이)는 사전에 최적화된 PCR 프라이머 쌍과 대립형질 변별을 위한 두 개의 프로브로 구성됩니다.
각각의 어세이에는 다음 내용물이 포함됩니다.
TaqMan 유전형 분석 어세이는 게놈 DNA(gDNA)의 특정 대립 유전자를 증폭 및 검출하는데 사용됩니다. 아래 그림은 TaqMan SNP 유전형 분석 어세이 프로세스를 보여줍니다.
TaqMan 복제 수(Copy Number) 어세이는 듀플렉스 실시간 중합효소 연쇄반응(PCR)에서 TaqMan 복제 수 참조 어세이(Copy Number Reference Assay)와 함께 실행됩니다. 이 복제 수 어세이는 타겟 유전자 또는 관심 게놈 서열을 검출하고 참조 어세이는 디플로이드 게놈(diploid genome)에서 2개의 카피(copy)로 존재하는 것으로 알려져 있는 서열을 검출합니다.
PCR 과정에서:
a. TaqMan 복제 수 어세이, TaqMan 복제 수 참조 어세이, TaqMan 유전형 분석 마스터 믹스 및 gDNA 샘플이 단일 웰 또는 튜브에서 함께 혼합됩니다.
b. gDNA 템플릿이 변성되고 분석 프라이머의 각 세트는 그의 특정 타겟 서열에 어닐링됩니다. 각각의 TaqMan 프로브는 정방향 및 역방향 프라이머 부위 사이의 상보성 서열에 특이적으로 어닐링됩니다. 각각의 올리고뉴클레오티드 프로브가 손상되지 않으면서도 퀜칭되는 리포터 염료에 대한 소광제 염료의 근접성으로 리포터 형광이 억제됩니다.
c. PCR의 각 라운드 동안 AmpliTaq Gold DNA 중합효소를 사용하여 타겟 및 참조 서열이 동시에 증폭됩니다. 이 효소는 각 앰플리콘 서열에 혼합된 프로브를 분할하는 5' 뉴클레아제 활성을 갖습니다. 올리고뉴클레오티드 프로브가 AmpliTaq Gold DNA 중합효소 5′ 뉴클레아제 활성에 의해 분할될 때 소광체가 리포터 염료에서 분리되어 리포터의 형광을 증가시킵니다. PCR 산물의 축적은 각 PCR 사이클에서 각 리포터 염료의 형광 증가를 모니터링함으로써 실시간으로 검출할 수 있습니다.
이 상대 정량법은 참조 서열의 확인된 복제 수로 정규화된 gDNA 샘플에서 관심 타겟의 상대적인 복제 수를 측정하는데 사용됩니다.
TaqMan Advanced miRNA 어세이를 사용한 정량화에는 cDNA 합성 단계와 Real-Time PCR을 이용한 검출이 필요합니다.
TaqMan Advanced miRNA 어세이 워크플로우.
(A) cDNA 합성 워크플로우에는 3' 폴리(A) 첨가 및 5' 어댑터 라이게이션(ligation) 단계와 범용 RT 프라이머를 이용한 역전사가 통합되어 있습니다. 선택적 miR-Amp 반응을 수행하여 qPCR에 의한 검출 전에 miRNA cDNA를 균일하게 증가시킵니다.
(B) 각각의 TaqMan Advanced miRNA 어세이는 정방향 및 역방향 프라이머 부위 사이의 상보적 서열에 특이적으로 어닐링하는 TaqMan MGB(minor groove binder) 프로브를 사용합니다. MGB 변형은 프로브 길이를 늘리지 않고 용융 온도를 높이므로 보다 짧은 프로브를 설계할 수 있습니다. 프로브가 손상되지 않으면서도 무형광 소광제(NFQ)에 대한 리포터 염료의 근접성으로 리포터 형광이 억제됩니다. 프라이머 연장 중 DNA 중합효소에 의한 프로브 분할은 NFQ에서 리포터 염료를 분리하여 리포터의 형광을 증가시킵니다.
TaqMan® 돌연변이 검출 어세이는 대립 유전자 특이적 TaqMan qPCR과 대립 유전자 특이적 MGB 차단제 올리고뉴클레오티드를 결합하여 비타겟 대립 유전자의 비특이적 증폭을 효과적으로 억제하는 새로운 경쟁적 대립 유전자 특이적 TaqMan(castPCR™) 기술을 기반으로 합니다.
돌연변이 대립 유전자 어세이 또는 야생형 대립 유전자 어세이는 대립 유전자 특이적 프라이머(빨간색), 유전자좌 특이적 프라이머(보라색), 유전자좌 특이적 TaqMan 프로브(녹색) 및 대립 유전자 특이적 차단제(파란색)로 구성됩니다. 샘플에 존재하는 돌연변이의 수준은 돌연변이 대립 유전자 어세이 및 상응하는 야생형 대립 유전자 어세이 또는 돌연변이 대립 유전자 어세이 및 유전자 참조 어세이에 대한 ΔCt에 기초하여 계산됩니다.
TaqMan® 단백질 어세이는 Real-Time PCR을 통해 항체-단백질 결합과 리포터 핵산 검출을 결합한 근접 접합 어세이(PLA™)의 적응형 형태입니다.
| 샘플 클린업 또는 정제 단계가 필요하지 않은 완충 비이온성 계면활성제에서 가벼운 1-스텝 절차를 사용하여 샘플(세포 또는 조직)을 용해합니다. |
---|---|
결합 | 이 어세이 프로브는 비오틴-스트렙타비딘 결합을 통해 올리고뉴클레오티드에 포합된 타겟 특이적 항체입니다. 한 쌍의 올리고뉴클레오타이드는 5' 또는 3' 말단을 나타내며 어세이 프로브의 항체가 타겟 단백질에 있는 두 개의 각기 다른 항원결정인자에 결합할 때 이들은 서로 근접하게 됩니다. |
접합(ligation)/비활성화 | 리가아제에 대한 기질은 어세이 프로브 쌍의 올리고뉴클레오타이드 말단에 대한 3번째 올리고뉴클레오타이드의 부합법(hybridization)에 의해 형성되는 연결 구조입니다. 이러한 구조는 어세이 프로브가 타겟 단백질에 결합함으로써 근접하게 될 때 우선적으로 형성됩니다. |
TaqMan Fast real-time PCR | 접합(ligation) 산물은 TaqMan 단백질 어세이를 사용하는 Real-Time PCR을 위한 DNA 템플릿으로 사용됩니다. 작용 기전은 비표지 프라이머 및 5' 말단의 형광 표지 및 3' 말단의 무형광 소광제(NFQ)를 갖는 TaqMan 프로브를 사용하는 유전자 발현 어세이와 동일합니다. |
데이터 분석 | 무료 ProteinAssist ™ 소프트웨어 패키지를 사용하여 TaqMan 단백질 어세이 데이터를 분석하십시오. |