장점
장점에 대한 상세한 설명
1.   기관이나 실험실에서 다른 사람들과 기기를 공유합니다.  
많은 Real-Time PCR 연구자들은 현재 기기 사용 일정의 충돌로 인한 문제에 직면해 있습니다. 현재의 표준 사이클링 조건에서는 일반적인 실행에 약 2시간이 소요되므로 해당 기기를 사용할 수 있는 연구자의 수 또는 실행 횟수가 일일 8시간당 4회로 제한됩니다. 고속 모드에서 현재의 Real-Time PCR 기기를 실행하면 실행 시간을 120분에서 최소 40분으로 단축시켜 동일한 기기에서 연구자의 수 또는 실행 횟수를 3배로 늘릴 수 있습니다. 이렇게 하면 할당된 시간 동안 더 빨리 결과를 얻고 더 많은 샘플을 처리할 수 있을 뿐만 아니라 문제가 발생하는 경우에 예정된 시간 내에 실행을 반복할 수 있습니다.
현재 실험실에 고속 기능이 있는 기기가 없는 경우에도 표준 사이클링 조건을 더 빠르게 실행하여 Real-Time PCR 기기의 처리량을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 당사의 최신 고속 시약으로 표준 실행 시간을 120분에서 최소 60분으로 단축할 수 있습니다.
2.   현재 사용 중인 Real-Time PCR 기기에서 더 많은 샘플을 처리하고 싶습니다.
시간 절약
현재의 표준 사이클링 조건에서는 일반적인 실행에 약 2시간이 소요되므로 처리 가능한 샘플의 수가 일일 8시간당 4회 실행으로 제한됩니다. 고속 모드에서 현재의 Real-Time PCR 기기를 실행하면 실행 시간을 120분에서 최소 40분으로 단축시켜 동일한 시스템에서 실행 횟수를 3배로 늘릴 수 있습니다.
복합 분석
샘플 처리량이 기하급수적으로 증가한 경우를 위해 새로운 TaqMan® Fast Advanced 마스터 믹스 및 TaqMan® Fast 바이러스 1-스텝 마스터 믹스가 복합 분석을 위해 최적화되었습니다. 이 믹스는 복합 분석 반응(≥ 2개 타겟)에 대한 정확한 결과를 제공하도록 설계되었으므로 성능을 포기할 필요가 없습니다.
벤치탑 안정성
반응 또는 플레이트의 일일 실행 개수를 증가시킬 때 고려해야 할 또 다른 중요한 요소는 마스터 믹스의 안정성입니다. TaqMan® Fast Advanced 마스터 믹스는 최대 72시간 동안 사전 조립된 반응에서 높은 수준의 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 이 믹스의 안정성은 고처리량 액체 취급 시스템 사용자에게 첫 플레이트부터 마지막 플레이트까지 일관된 결과 보장을 제공합니다.
3.  표준 사이클링 장비만 가지고 있습니다. 고속 마스터 믹스의 장점을 느껴보고 싶습니다.
현재 실험실에 고속 기능이 있는 시스템이 없는 경우에도 표준 사이클링 조건을 더 빠르게 실행하여 Real-Time PCR 기기의 처리량을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 당사의 최신 고속 시약으로 표준 실행 시간을 120분에서 최소 60분으로 단축할 수 있습니다. 아래 표는 보다 빠른 실행 시간을 위해 Applied Biosystems의 Real-Time PCR 기기와 각각의 열 사이클링 프로토콜을 나타낸 것입니다.
Applied Biosystems Real-Time PCR 시스템열 순환기(thermal cycler) 조건
파라미터UNG 인큐베이션중합효소 활성화PCR 사이클(40사이클)
유지유지변성확장/어닐링
온도(ºC)50959560
7900HT 시스템
시간(mm:ss)
02:00
00:20
00:01
00:20
7900HT Fast 시스템(고속 96-웰, 표준 96-웰 또는 384-웰 블록 모듈)
ViiA™ 7 시스템
StepOne™ 시스템
StepOnePlus™ 시스템
7500 Fast 시스템
시간(mm:ss)
02:00
00:20
00:03
00:30
7500 시스템
7300 시스템
4.  고속 또는 표준 제품에 상관 없이 단지 최고의 성능을 가진 Real-Time PCR 시약, 기기 및 액세서리를 원합니다.
가장 까다로운 과학적 질문을 해결하려면 우수한 데이터가 필요합니다. 이는 시약, 어세이, 도구 및 액세서리의 성능이 최적의 상태가 아니면 문제를 해결할 수 없음을 의미합니다. 당사는 표준 및 고속 Real-Time PCR 분야를 개척했으며 최신의 Real-Time PCR 기술을 기반으로 20년 이상의 경험을 통해 최고의 성능을 가진 제품을 제공했습니다. 당사의 Real-Time PCR 포트폴리오에 추가된 최신 제품을 사용하면 절반도 안 되는 시간에 우수한 데이터를 얻을 수 있습니다.
당사의 최신 제품에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
ViiA™ 7 Real-Time PCR 시스템—새로운 ViiA™ 7 Real-Time PCR 시스템은 유연성, 성능, 통합 TaqMan 어세이 컨텐츠 및 이용 가능한 가장 진보된 기능을 통해 높은 생산성의 qPCR을 가능하게 하는 7세대 Real-Time PCR 시스템입니다.
TaqMan® Fast Advanced 마스터 믹스—표준 마스터 믹스보다 절반 미만의 시간에 더 우수한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
TaqMan® Fast 바이러스 1-스텝 마스터 믹스– 일반적인 반응 저해제가 있을 때도 신뢰할 수 있는 고감도 실시간 RT-PCR
5.   어세이의 재최적화 없이 표준에서 고속 qPCR로 전환할 수 있으면 좋겠습니다. 
이를 염두에 두고 당사는 기존의 실행 시간으로 생성된 것과 동일한 고속 실행에서 데이터를 생성하기 위해 모든 고속 마스터 믹스 및 프로토콜을 개발 및 검증했습니다. 이를 통해 고객은 표준 qPCR에서 고속 qPCR로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 이는 2백만 개가 넘는 TaqMan® 유전자 발현, 유전형 분석, CNV 및 miRNA 어세이를 통해 추가적인 재최적화 없이 표준 qPCR에서 고속 qPCR로 전환할 수 있음을 의미합니다. 이는 다른 고속 마스터 믹스 공급업체에서는 찾아볼 수 없는 장점입니다.
6.  하루 종일 플레이트를 처리할 때 결과에 영향을 미치는 마스터 믹스의 안정성에 대해 걱정할 필요 없이 표준 qPCR에서 고속 qPCR로 전환하고 싶습니다.
고속 제품군의 신제품인 TaqMan® Fast Advanced 마스터 믹스는 최대 72시간 동안 사전 조립된 반응에서 높은 수준의 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 이 믹스의 안정성은 고처리량 액체 취급 시스템 사용자에게 첫 플레이트부터 마지막 플레이트까지 일관된 결과 보장을 제공합니다.
엄청난 처리량이 필요하지는 않은 사용자를 위해 이 마스터 믹스의 향상된 안정성은 조립시 플레이트를 즉시 실행하지 않아도 되므로 워크플로우에전반적인 편의성을 제공합니다.
7.  고속 워크플로우를 도입하여 더 많은 비용을 부담하고 싶지 않습니다.
Real-Time PCR 실험에 표준 사이클링 시약보다 고속 시약을 사용하면 보다 비용 효율적일 수 있습니다. 오늘날의 고속 사이클링 시약은 전통적 PCR 접근법과 동등하거나 더 나은 성능을 제공하도록 최적화되었으며 시료 및 시약 부피는 더 적습니다. 이를 통해 일반적인 표준 사이클링 조건보다 적은 시약을 사용할 수 있습니다.
제한된 예산으로 인해 새 기기를 구매할 수 없는 경우에는 고속 시약을 사용하면 기기의 병목 현상을 줄이고 일일 처리 용량을 높일 수 있습니다. 고속 시약으로 전환하면 현재 갖고 있는 기기를 계속 사용하면서 처리할 수 있는 실험 횟수를 늘려 막대한 가치를 창출할 수 있습니다.
또한 새로운 TaqMan® Fast Advanced 마스터 믹스 및 TaqMan® Fast 바이러스 1-스텝 마스터 믹스 복합 분석에 최적화되어 있어 시약, 어세이 및 플라스틱 제품을 추가로 절약할 수 있습니다.