Search Thermo Fisher Scientific
QuantStudio 1 Real-Time PCR 시스템은 경제적인 가격에 고품질의 제품을 찾는 신규 및 기존 사용자를 위한 기초 기기입니다. 대형 대화형 터치스크린과 사전에 최적화된 프로토콜 템플릿을 사용하여 간편하게 설정할 수 있습니다.
최대 100μL의 반응을 실행하고 단일 반응에서 1.5배의 작은 차이를 감지하여 약 40분 안에 결과를 얻을 수 있습니다. QuantStudio 1 시스템은 또한 Connect, Thermo Fisher Scientific의 클라우드 기반 플랫폼을 갖춰 실시간으로 실행을 원격으로 모니터링하고, 정교한 데이터 세트를 수 분 내에 분석하며, 데이터를 안전하게 저장하고, 결과를 여러 기관 및 전 세계의 동료들과 온라인으로 공유할 수 있습니다.
모든 QuantStudio 시스템의 공통적인 특징 외에도 QuantStudio 1 시스템은 다음과 같은 장점이 있습니다.
FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red 염료에 대해 보정된 3개 필터
가장 일반적으로 사용되는 3개 여기 및 방출 필터, FAM, VIC, ROX를 사용할 수 있습니다
사전에 최적화된 프로토콜 템플릿으로 신규 사용자 교육을 최소화합니다
언제 어디서나 데이터에 액세스하고, 데이터를 분석 및 공유할 수 있습니다.
카테고리 | 속성 | 설명 |
형식 | 고정 블록 |
|
효율성 및 생산성 | 작은 공간 차지 | |
복합분석 | 3개 | |
원격 모니터링 및 Wi-Fi 연결 | ||
클라우드 기반 | ||
직관적인 터치스크린 | ||
자동화 가능 여부 | ||
치수 | 40 x 27 x 50cm (H x W x D) | |
가동 시간 극대화 | Smart Help | |
간편한 유지보수를 위한 최소한의 보정 | ||
지원 | 원격 기기 진단 | |
원격 서비스 엔지니어에 대한 액세스 |
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.