Search Thermo Fisher Scientific
Orbitor RS2 Microplate Mover는 QuantStudio 7 Pro 및 QuantStudio 7 Flex real-time PCR 시스템과 함께 사용하도록 설계된 벤치탑 운반기로, 자동화된 환경의 real-time PCR에서 샘플 처리량을 늘릴 수 있습니다.
서로 다른 플레이트 보관 옵션의 단일 또는 이중 QuantStudio 구성이 가능합니다.
충돌 감지 및 위치 모니터링이 가능하여 운반기가 홈으로 돌아갈 필요 없이 신속하게 재작업할 수 있습니다.
신속한 의사 결정을 위한 직관적인 대시보드 및 로직을 통해 성능 및 사용 편의성을 결합하여 초보자 또는 숙련자가 쉽게 사용할 수 있습니다.
전체 360⁰ 작업 공간에서 샘플 추적 및 재고 관리를 지원합니다.
Orbitor RS2 Microplate Mover와 QuantStudio system 용으로 설계된 사전 구성된 스토리지 번들을 선택해 보십시오.
|
|
|
특징 | ||
탁월한 속도와 정확성을 갖춘 강건하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 벤치탑 운반기
대부분의 SBS 풋프린트 플레이트와 호환됨
Momentum 워크플로우 스케쥴링 소프트웨어 지원
|
스택 당 최대 20개의 플레이트 수용(96-웰)
플레이트 보관 및 취급을 위한 순차적 액세스 호텔
Orbitor RS2가 실행되는 동안 추가 플레이트를 추가할 수 있는 “비워질 때까지 실행” 옵션이 가능합니다.
0.1mL, 0.2mL 96-웰 플레이트 및/또는 384-웰 플레이트에 이상적 |
플레이트 보관 및 취급을 위한 랜덤 액세스 호텔
호텔 당 최대 24개의 플레이트 수용(384-웰)
사용자는 쉽게 새 플레이트를 추가하거나 플레이트 실행 순서를 변경할 수 있습니다.
여러 사용자가 있는 384-웰 플레이트에 이상적
96-웰 플레이트에는 적합하지 않음 |
포함 항목 | ||
Orbitor RS2 Microplate Mover
Momentum 워크플로우 스케쥴링 소프트웨어
|
스택 3개
베이스플레이트
|
호텔 3개
베이스플레이트
|
카탈로그 번호 | ||
A43780, A43779(이중 QuantStudio 시스템 통합용) | A43781 | A43782 |
자동화 번들을 생성하는 데 필요한 카탈로그 번호 QuantStudio 7 Pro 또는 7 Flex System에 추가 |
||
Sequential Access Stack Bundle(카탈로그 번호 A43781) 또는 Random Access Hotel Bundle(카탈로그 번호 A43782)을 추가하여 Orbitor RS2 운반기를 완성하십시오.
이중 QuantStudio 시스템을 통합하려면 자동화 번들 외에 통합 키트(카탈로그 번호 A43779)가 필요합니다. |
A43780 + A43781 | A43780 + A43782 |
다음의 교체하기 쉽고 전원이 공급되며 교체 가능한 블록 유형을 사용하여 애플리케이션의 다양성을 높일 수 있습니다.
|
|
|
|
특징 | |||
Pro 시스템용 교체 가능한 96-웰 블록, 0.1mL
96-웰 0.2mL 블록, 가열 커버 및 액세서리 포함
|
교체 가능한 96-웰 블록, 0.2mL
96-웰 0.2mL 블록, 가열 커버 및 액세서리 포함
|
교체 가능한 384-웰 블록
384-웰 블록, 가열 커버 및 액세서리 포함
|
TaqMan Array card와 함께 사용하기 위한 교체 가능한 블록
TAC 블록, 가열 커버 및 액세서리 포함
|
사용 시스템 |
|||
QuantStudio 6 및 7 Pro 시스템 |
QuantStudio 6 및 7 Pro 시스템 |
QuantStudio 6 및 7 Pro 시스템 |
QuantStudio 7 Pro 시스템만 해당 |
카탈로그 번호 | |||
A45955 |
A45953 |
A45954 |
A45956 |
QuantStudio OpenArray Block Upgrade Kit(Accufill System 포함) | QuantStudio Block Upgrade Kit, 96 well | |
특징 | ||
게놈 검증 및 스크리닝을 가속화하여 하루에 150,000개 이상의 데이터 포인트를 제공합니다.
대부분의 프로젝트를 몇 주가 아닌 며칠만에 완료할 수 있습니다. |
96-웰 블록을 사용하여 시스템 작동이 가능합니다.
표준 96-웰 블록(0.2mL), 가열 커버, 플레이트 어댑터, 보정 키트 포함
|
384-웰 블록을 사용하여 시스템 작동이 가능합니다.
384-웰 블록, 가열 커버, 플레이트 어댑터, 보정 키트 포함
|
카탈로그 번호 | ||
4471067 |
4453543 |
4453545 |
모든 QuantStudio Real-Time PCR 시스템을 완벽하게 보완합니다.
TaqMan Assay는 타겟 특이적 프라이머와 유전자 발현, SNP 유전형 분석, miRNA, 돌연변이 검출 및 복제 수 변이 분석을 포함한 특정 애플리케이션에 최적화된 하나 이상의 프로브로 구성됩니다. 2천만 개 이상의 사전 설계된 어세이, 맞춤형 어세이를 위한 사용이 간편한 설계 도구, 또는 맞춤형 프라이머 및 프로브를 사용하여 직접 개발할 수 있습니다. 성공적인 qPCR에 필요한 것을 정확히 갖추고 있습니다.
Applied Biosystem은 모든 QuantStudio 기기와 작동하도록 최적화된 TaqMan 화학 기술 및 SYBR Green 화학 기술을 모두 갖춘 시약을 사용할 수 있습니다. 애플리케이션에 필요한 특이성과 감도를 확보하십시오.
최고 성능의 마스터 믹스를 평가해보시겠습니까?
이 페이지의 제품들은 연구용으로만 사용가능하며, 진단용으로 사용할 수 없습니다.