Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems QuantStudio Real-Time PCR 시스템은 다른 시스템에서는 놓칠 수 있는 1.5배 정도의 아주 작은 유전자 발현의 변화를 감지할 수 있습니다. 최대 10로그의 동적 범위는 다양한 유형의 샘플 및 조건 간의 광범위한 발현 변화를 추적가능하게 합니다.
QuantStudio 시스템에는 웰 간(well-to-well) 및 장비 간 데이터 정확도를 향상시키는 OptiFlex 시스템이 포함됩니다. 이 시스템은 분리된 여기 및 방출 필터 채널을 통해 여러 유전자의 향상된 복합분석을 가능하게 합니다. OptiFlex 시스템을 사용하면 동일한 실행 내에서 TaqMan 및 SYBR 기반 어세이를 모두 수행할 수 있습니다.
QuantStudio 1 시스템의 3개부터 QuantStudio 7 Pro 시스템의 6개(최대 21개 필터 조합)까지, 다양한 여기 및 방출 필터를 사용하여 동일한 실험 내에서 여러 유전자를 정량화할 수 있습니다. 이는 실험 설계에 최대한의 유연성을 부여합니다. 아래 표는 각 시스템과의 염료 호환성을 요약한 것입니다.
채널 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
여기 필터 | 470 ± 15nm | 520 ± 10nm | 550 ± 10nm | 580 ± 10nm | 640 ± 10nm | 662 ± 10nm |
방출 필터 | 520 ± 15nm |
558 ± 12nm |
586 ± 10nm | 623 ± 14nm | 682 ± 14nm | 711 ± 12nm |
염료 예 |
FAM, SYBR, SYTO 9, MeltDoctor, 플루오레세인, PTS 염료 | VIC, JOE, TET, HEX |
TAMRA, NED, BODIPY TMR-X | ROX, Texas Red |
LIZ, Cy5 | Cy5.5, Alexa Fluor |
QuantStudio 1 |
||||||
QuantStudio 6 Pro | ||||||
QuantStudio 7 Pro |
실험 조건을 쉽게 편집하고 플레이트 레이아웃을 볼 수 있는 터치스크린으로 시간을 절약하고 오류를 줄입니다. 사전에 최적화된 프로토콜 템플릿과 고정 워크플로우 기능은 실험 일관성을 향상시킵니다. 실험이 설정되면 실행 중에 결과가 표시됩니다. 특정 그래프 또는 데이터 포인트를 보기 위해 뷰(view)를 조작할 수 있습니다.
대부분의 QuantStudio 시스템은 3~6개의 구역이 있는 96-웰 VeriFlex 블록을 포함합니다. VeriFlex 블록은 최적의 온도 제어를 위해 설계되어 일관되지 않은 결과를 초래할 수 있는 작은 편차를 줄입니다. 또한 각 구역은 단일 실행 내에서 다른 온도에서 실행될 수 있습니다. 이를 통해 동일한 실행 내에서 여러 실험을 수행하여 생산성을 극대화할 수 있습니다.
실험실에서 귀중한 공간을 절약하십시오. 7 Pro, 6 Pro, 7 Flex를 비롯한 몇몇 QuantStudio 시스템은 실험실의 변화하는 요구 사항을 충족시키기 위한 교체 가능한 블록을 특징으로 합니다. 일부 시스템의 옵션에는 최대 12,000개의 데이터 포인트(3,072개의 스루 홀이 있는 4개의 OpenArray 플레이트 실행)까지 96-웰을 이용한 소규모 최적화가 포함됩니다. 블록 교체는 간편하며 도구가 필요하지 않습니다.
고품질 데이터 세트를 쉽게 생성합니다. Applied Biosystems qPCR 설계 및 분석 모듈은 qPCR 데이터 분석을 위한 온라인 툴킷을 제공하는 모듈 세트입니다. 이 소프트웨어는 클라우드 기반 플랫폼인 Connect를 활용하여 유연하고 빠르며 사용이 간편하고 qPCR 및 관련 데이터의 기능적 이해를 용이하게 하는 매우 다양한 분석 도구를 제공합니다. 주요 모듈은 다음과 같습니다.
qPCR 기기 파일을 생성, 편집 및 분석하는 기능이 있습니다.
개선된 비주얼 및 대립형질 변별 플롯의 통합 트레이스를 포함하여 SNP 어세이의 철저한 QC를 통해 실제 신호 대 배경 노이즈를 정확하게 반영할 수 있습니다.
post-PCR 분석을 통해 핵산 서열에서 변형을 확인하기 위해 설계되었습니다. 이 방법은 PCR melting(융해) 곡선에서 Tm값의 작은 차이를 검출하는 것에 기초합니다.
real-time PCR 데이터 또는 판독 후 데이터를 분석하고 해석하여 특정 타겟 염기서열이 샘플에 존재하는지 여부를 결정합니다. 플레이트 그리드 보기를 통해 존재 여부 결과를 알아보기 쉽습니다.
미지의 유전자 수량에 대한 신뢰할 수 있는 정량화가 가능하고 다른 실험에서 표준 곡선을 가져올 수 있어 분석 유연성을 부여합니다.
TaqMan hPSC Scorecard Panel을 사용하여 생성된 유전자 발현 프로파일을 특성이 잘 규명된 만능 줄기 세포주의 참조 자료 세트와 비교하여 점수를 매깁니다.
통합 상관관계와 증폭 플롯을 자세히 검토할 수 있는 기능이 있는 볼케이노 및 군집 분석 등, 상대 정량화에 대한 개선된 시각적 기능으로 빠르고 강력한 유전자 발현 분석이 가능합니다.