개요
QuantStudio 6 Flex real-time PCR 시스템
QuantStudio 6 Flex 시스템은 유전자의 증폭과 축적을 실시간으로 확인할 수 있는 real-time PCR 장비입니다. 
QuantStudio 7 Flex real-time PCR 시스템
QuantStudio 7 Flex real-time PCR 시스템은 연구용으로만 사용가능합니다. 진단용으로 사용할 수 없습니다.
QuantStudio 7 Flex real-time PCR 시스템은 활용성을 위해 설계되었습니다. 96-웰(0.1 및 0.2mL)과 384-웰 형식 간에 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 시스템은 10로그의 동적 범위로 단일 반응에서 1.5배의 작은 차이를 감지할 수 있습니다.  QuantStudio 7 Flex 시스템은 TaqMan Array card(10분 이내에 8번의 피펫팅 단계를 통해 384개의 타겟을 로딩할 수 있는 384-웰 카드)도 실행할 수 있습니다.
특징
모든 QuantStudio 시스템의 공통적인 특징 외에도 QuantStudio 7 Flex 시스템은 다음과 같은 장점이 있습니다. 
교체 가능한 블록 형식
도구 없이도 1분 이내에 전면에서 블록을 쉽게 변경할 수 있습니다. 
필요시 업그레이드 가능
현장 서비스 엔지니어를 통해 원활하게 업그레이드하여 자동화 호환성과 TaqMan Array card의 워크플로우 효율성을 추가할 수 있습니다.
간편한 설정
직관적인 소프트웨어, 간편한 터치스크린 설정 및 블록 변경을 통해 즉시 시작할 수 있도록 설계되었습니다. 
QuantStudio 7 Flex 시스템의 고유한 특징:
더 많은 블록 옵션
교체 가능한 96-웰(0.1 및 0.2mL), 384-웰, TaqMan Array card 블록 
자동화 가능 여부
Thermo Scientific Orbitor RS2 Microplate Mover를 사용하여 수백 개의 real-time PCR 반응을 손쉽게 실행할 수 있습니다. QuantStudio 7 Flex 시스템은 자동화 처리량 기능을 극대화할 수 있습니다. 
OptiFlex 시스템
최대한의 복합분석 및 화학 유연성을 위한, 21개 필터 조합을 사용하는 6개의 분리된 여기 및 방출 필터 채널이 특징입니다. 
액세서리
기기 보정 및 검증 키트
다음 보정 키트를 사용하여 시스템의 성능을 극대화하십시오.
사양
*옵션으로 사용 가능.
QuantStudio 7 Flex 시스템은 연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.