Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems QuantStudio 6 및 7 Pro real-time PCR 시스템은 다양한 애플리케이션 및 처리량 요구 사항을 지원하며 더 큰 유연성을 부여합니다. 시스템의 스마트 기능은 실행을 핸즈프리로 설정할 수 있어 오염을 줄이도록 설계되었습니다. 모바일 장치에서 실행을 예약 및 모니터링하고, 실험을 설정하며, 데이터를 분석하고, 컴퓨터나 본인의 위치에 관계없이 컴퓨터에서 결과를 공유할 수 있습니다.
QuantStudio 6 및 7 Pro 시스템의 96-웰 블록은 정밀한 온도 제어를 위해 VeriFlex 기술을 사용합니다. 이 블록은 동일한 실행 내에서 별도의 사이클링 조건이 가능하도록 하는 격리된 구역으로 분할되어 최적화에 적합합니다. 96-웰 0.2ml 블록, 96-웰 0.1ml 블록, 384-웰 블록 및 TaqMan Array Card(QuantStudio 7 Pro 모델만 해당)를 수용하는 교체 가능한 블록으로 처리량을 늘릴 수도 있습니다. QuantStudio 7 Pro 시스템의 기타 고유한 특징으로는 자동화 호환성과 21 CFR Part 11 규정 준수를 지원하는 소프트웨어 기능이 있습니다. 이러한 특징 중 상당수는 변화하는 실험실 요구 사항에 맞는 업그레이드를 통해 QuantStudio 6 Pro 시스템에 추가할 수 있습니다.
모든 QuantStudio 시스템의 공통적인 특징 외에도 QuantStudio 6 및 7 Pro 시스템은 다음과 같은 장점이 있습니다.
기기 Connect 앱을 사용하여 원격으로 실험을 모니터링하고 결과에 액세스합니다.
5~6개의 광학 채널(QuantStudio 7 Pro 시스템의 경우 21개 필터 조합)이 있습니다.
단순히 버튼을 누르거나 음성 명령을 사용하여 96-웰(0.1 및 0.2mL), 384-웰 및 TaqMan Array card(QuantStudio 7 Pro 모델만 해당) 간에 블록 형식을 쉽게 변경할 수 있는 유연성을 제공합니다.
핸즈프리 기능에는 안면 인식 로그인, RFID 판독기 및 음성 명령을 사용하여 기본 작동을 수행하는 기능이 포함됩니다.
여러 데이터 세트를 하나의 편리한 장소에 모으고 이를 놀라운 데이터 시각화로 렌더링하여 개선된 분석 및 통찰력을 제공하는 데이터 분석 애플리케이션
폐기물 및 리소스 감소(동급 기기에 비해 재료 사용량이 최대 54% 감소하고 보정 중 폐기물 발생량이 91% 감소), 에너지 효율(에너지 소비 최대 26% 감소)
QuantStudio 7 Pro 시스템의 고유한 특징:
5배 더 적은 샘플량을 사용하며 단 8번의 피펫팅 단계로 10분 이내에 최대 384개의 타겟을 로딩합니다. QuantStudio 7 Pro 시스템과 함께 사용 가능합니다.(QuantStudio 6 Pro 시스템의 업그레이드 옵션)
사전 구성된 Thermo Scientific Orbitor RS2 Microplate Mover로 자동 로딩을 추가하거나 다른 실험실 자동화와 통합하여 생산성을 높이고 수동 작업을 줄일 수 있습니다.
QuantStudio 7 Pro 시스템에 포함(QuantStudio 6 Pro 시스템의 업그레이드 옵션)
다음 보정 키트를 사용하여 QuantStudio 7 Pro 시스템의 성능을 극대화하십시오.
카테고리 | 사양 | QuantStudio 6 Pro 시스템 | QuantStudio 7 Pro 시스템 |
---|---|---|---|
유연한 형식 | 개선된 전동식 교체 메커니즘이 있는 교체 가능한 블록 | ||
VeriFlex 구역 | 3개 | 6개 | |
TAC* 블록 | * | ||
효율성 및 생산성 | 작은 공간 차지 | ||
연중무휴 플레이트 로딩 자동화를 위한 자동화 | * | ||
모든 기능을 갖춘 대형 터치스크린 | |||
Connect 플랫폼 호환 | |||
21 CFR Part 11 규정 준수를 지원하기 위한 기능 | * | ||
치수 | 54.7 x 33.8 x 52.5cm (H x W x D) | 54.7 x 33.8 x 52.5cm (H x W x D) | |
가동 시간 극대화 | Smart Help | ||
안내 동영상 | |||
간편한 유지보수를 위한 최소한의 보정 | |||
지원 | 전문 교육을 받은 현장 서비스 엔지니어의 현장 설치 | ||
SmartStart 오리엔테이션 실습 교육 패키지 | |||
스마트 원격 지원 도구를 통한 보다 빠른 문제 해결 |
*업그레이드 가능
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.