Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems QuantStudio real-time PCR 시스템은 최소 1.5배의 변화를 감지할 수 있습니다. 대부분의 시스템은 10로그의 주입 템플릿에 대해 재현성 있는 분리도 가능합니다.
소프트웨어는 QuantStudio 시스템 데이터의 분석을 위한 온라인 툴킷을 제공합니다. 이 소프트웨어는 클라우드 기반 플랫폼인 Connect를 활용하여 유연하고 빠르며 사용이 간편하고 qPCR 및 관련 데이터의 기능적 이해를 용이하게 하는 매우 다양한 분석 도구를 제공합니다.
이 모듈을 통해 사용자는 100개가 넘는 유전형 분석, 유전자 발현 또는 기타 qPCR 실험을 프로젝트에 결합하고 몇 분 이내에 데이터를 분석할 수 있습니다. 주요 모듈에는 설계 및 분석, High Resolution Melt(HRM) 분석, 존재 여부(Presence/Absence) 분석, 표준 곡선, 유전형 분석, hPSC Scorecard 분석 및 상대 정량화가 포함됩니다. 아래 예를 참조하십시오.
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.