Search Thermo Fisher Scientific
사용자에게 적합한 QuantStudio Real-Time 시스템을 선택하는 것은 샘플 수, 애플리케이션 및 유연성에 대한 요구에 따라 다릅니다. 당사의 플랫폼은 OpenArray 플레이트의 초고처리량 형식에 이르기까지 모든 처리량 요구 사항을 지원합니다. 페이지 상부에 위치하는 모델 탭의 드롭다운 메뉴에서 모델명을 클릭하시면 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
아래의 real-time PCR 시스템을 확인해 보십시오
|
|
|
|
대표적 응용분야 |
|||
다양한 교체 가능한 블록 옵션을 통해 활용성을 부여하여 변화하는 처리량 요구사항을 충족하며 고유한 통합 스마트 워크플로우 기능으로 생산성을 극대화 |
유전자의 증폭과 축적을 실시간으로 확인할 수 있는 real-time PCR 장비 | 고정형 96-웰 블록을 사용하여 원격 모니터링 및 클라우드 기반 분석과 함께 표준 real-time PCR 애플리케이션 및 기능 지원 | OpenArray 플레이트 형식 가능 |
처리량 |
|||
높음 |
보통 |
하드웨어 | |||
제품 세부 정보 |
|||
96-웰(0.1mL 블록) 96-웰(0.2mL 블록) 384-웰 TaqMan Array card(384-웰 카드)로 업그레이드 가능 *QuantStudio 7 Pro: TaqMan Array card(384-웰 카드) |
96-well sample block (0.1 or 0.2mL)
|
96-웰(0.2mL 블록) |
96-well block Fast 96-well block 384-well block Array cards block OpenArray plate block |
터치스크린 크기 |
|||
12.1인치 |
8.5인치 | ||
블록 스타일 | |||
도구 없이 교체 가능 개선된 전동식 교체 메커니즘은 간단한 음성 명령으로 제어할 수 있습니다. |
고정 |
||
복합분석 및 필터 |
|||
5~6개 타겟 21개 필터 조합 |
|
최대 3개 타겟 |
|
클라우드 기반 및 원격 모니터링 가능 |
|||
치수(H x W x D) 및 중량 |
|||
54.7 x 33.8 x 52.5cm; 38kg |
40 x 27 x 50cm | 40 x 27 x 50cm; 26kg | 73.8 x 50.4 x 66cm; 70kg |
소프트웨어 | |||
21 CFR Part 11 규정 준수 관련 지원 |
|||
QuantStudio 7 Pro: 보안, 감사, 전자 서명 패키지
QuantStudio 6 Pro: 구매 가능한 업그레이드 가능 패키지 |
|
아니오 |
|
Wi-Fi 연결 |
|||
|
|
|
QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
Dye compatibility |
See Optical Configuration for additional details. FAM, HEX, VIC, ABY, ROX, CY5, JUN |
Optical multiplexing |
Four optical chanels available (five optical channel system, ROX used for reference) |
Dynamic range |
Five logs |
Sensitivity |
1–100,000 copies |
Precision |
±10% |
Sample throughput |
Up to 16 samples per run. MAP16 plate can be run in intervals of four (i.e., 4, 8, 12, or 16) |
Micro-chambers per reaction |
20,480 |
Percentage sample analyzed |
> 95% |
Dimensions (L x W x H) and weight |
620 x 600 x 540 mm; 60 kg |
사용 가능한 형식 |
약 20,000개 웰 |
---|---|
치수 (H x W x D) |
21 x 13.5 x 23.3cm |
QuantStudio 6 and 7 Pro, QuantStudio 1, QuantStudio 7 Flex는 연구용으로만 사용 가능하며, 진단용으로는 사용할 수 없습니다.