dna-anniversary-thumb-QuantStudio-12k
본 제품은 질병 진단을 위해 특정 유전자(DNA)의 증폭에 사용하는 장치입니다. 중합효소 연쇄반응(PCR)에 의해 유전물질을 증폭시키는 thermal cycler로 확인하고자 하는 샘플(sample)의 증가를 실시간으로 모니터링 하는데 사용합니다. 고 해상도, 정확한 데이터 수집 등을 위해 6개의 excitation과 6개의 emission 필터를 제공하며, 사용자의 기호에 따라 sample block을 선택하여 사용할 수 있으며, 각각의 sample block을 교체가능합니다.
(유전자증폭장치, 수허 13-1401호,QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System)
"본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항사용방법을 잘 읽고 사용하십시오."
*QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System 사용설명서.pdf
QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System 사용설명서
정격사양
100∼240VAC, 12.5A, 50/60Hz, 950VA
치수 및 중량
Width: 50.4 cm, Depth: 66cm, Height: 73.8cm, Weight: 70kg
선택가능한 Sample Block
&  Sample Volume
• 96-well block : 10-100 μl
•  Fast 96-well block: 10-30 μl
• 384-well block: 5-20 μl
• Array Cards block: 약1 μl
• OpenArray Plate block : 33 nl
OpenArray plate 작동원리 : 오픈어레이플레이트(open array plate)는 OpenArray Accufill system을 이용하여 정밀하게 샘플을 분주됩니다. Plate에는 미세한 through-hole이64개로 모인 subarray가 48개로 이루어져 있어서, 총 3072개의through-hole 이 한 플레이트에 존재하며, 장비에 총 4개의 플레이트를 한꺼번에 실험할 수 있습니다. (약 1만2천개의 PCR reaction). 각 throught-hole내부엔 hydrophilic, 외부엔 hydrophobic 물질이 코팅되어서, 각 through-hole당 33nl의 샘플이 분주되고, 각 through-hole내부에서PCR반응이 이뤄집니다.