Search Thermo Fisher Scientific
생물거대분자를 위한 패시브 결합 표면 관련 제품, 더 작은 생물분자를 위한 공유 결합 표면 관련 제품, 친화성-표지된 생물분자를 위한 친화성 캡쳐 표면 관련 제품에 대한 귀중한 정보를 찾아 보십시오. 당사의 진단 솔루션에는 면역분석 플레이트 기술에서 30여 년간 업계를 선도한 경험이 축적되어 있습니다.
ELISA 및 기타 어세이 기술 용도로 패시브(passive) 흡착(코팅) 항체, 단백질 및 기타 생물분자를 위한 블랭크(blank) 마이크로플레이트(96-well).
ELISA 및 기타 어세이 기술 용도로 단백질 및 다른 생물분자의 친화성 결합을 위해 스트렙타비딘, 항체, 니켈 및 기타 리간드-코팅된 마이크로플레이트(96-well).
ELISA 및 기타 플레이트-기반 어세이 기술 용도로 펩타이드, 핵산 및 기타 생물분자의 공유 결합을 위해 기능적으로 활성화된 마이크로플레이트. 이 플레이트는 아미노(NH2), 설프하이드릴(SH), 카르복실(COOH) 및 포스페이트(PO4) 등의 작용기와 결합합니다.
플레이트-기반 어세이 기술 용도로 핵산(올리고, 올리고뉴클레오티드 등) 고정을 위한 공유 교차 결합 및 친화성 결합 마이크로플레이트(96-well).
선택한 형태가 무엇이든 간에, 다수의 유형 중에서 애플리케이션을 위한 최상의 표면 유형을 선택할 수 있습니다. 이러한 선택은 고정해야 하는 분석 성분에 따라 달라집니다. 당사의 고체상 가이드는 다음을 포함한 고체상 기법을 소개합니다.