Search Thermo Fisher Scientific
제약, 대학 연구, 식품 및 소비재 응용 분야의 가장 엄격한 표준을 만족하는 최고 품질의 수지만 사용됩니다. 우수한 품질의 수지는 병의 내용물을 오염시킬 수 있는 침출물이 적습니다.
넓은 입구를 가진 범용 사각형 병으로, 다양한 재질과 모양의 고품질 플라스틱으로 제조됩니다.
보관, 운반, 포장용 병. 대량 패키지 포장 병은 수많은 응용 분야에서 경제적인 포장 용기로서 이상적입니다. 용기는 여러 크기와 포장 형태로 제공됩니다.
시료 채취, 보관, 운반용 용기 여러 종류의 미량 포장 마개를 사용하면 키트에서 시약을 쉽게 식별할 수 있어 교차 오염의 가능성을 최소화합니다.
시약을 단단히 밀봉하십시오. 다양한 색상의 마개와 조임 장비 등의 액세서리를 사용하면 시약을 단단히 밀봉할 수 있습니다. 마개는 일체형으로 라이너가 없으며 하나로 성형된 밀봉 링이 있어 가장 뛰어난 누액 방지 성능을 보장합니다. 토크 렌치(torque wrench) 피팅은 정확한 토크 수치를 보장합니다.
시료를 정확하게 붓고 채우십시오. Nalgene 저 입자/저 금속(low particulate/low metal) 병은 우수한 내화학성을 제공하며 샘플, 대량의 중간 물질, 활성 제약 성분에 사용하는 데 이상적입니다.
이 배지 병은 생물학적으로 검사되었으며 누액 방지 기능이 있으며 멸균 상태로 제공됩니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 폴리에틸렌 테레프탈레이트코폴리에스테르 글리콜 변성(PETG) 소재의 사각형 디자인은 보관시 공간을 크게 절약합니다.
누출과 파손, 오염으로부터 보호해 줍니다. 혈청 바이알은 투명해서 내용물을 쉽게 확인할 수 있는 한편 유리보다 가볍습니다.
시료 채취, 보관, 운반을 위한 적은 용량의 병입니다. 확실한 누액 방지를 보장하는 진단용 병으로, 저용량 시약을 포장하는 데 이상적입니다.
안정적이고 반복 가능한 분주(dispensing) 성능을 제공합니다. 귀중한 시약의 포장과 분주를 위해 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 제조된 Thermo Scientific™ Nalgene™ 드롭퍼(dropper) 병은 피펫팅 장치나 기타 분주 장치를 대체할 수 있는 훌륭한 대안입니다. 드롭퍼 병은 여러 색상의 마개와 함께 4, 8, 15mL 크기 및 흰색/천연색으로 제공됩니다.
전 세계의 실험실에서 우수한 누출 방지 성능과 견고한 구성을 나타내는 대명사가 되었습니다. Nalgene의 강점은 무엇일까요? Thermo Scientific Nalgene 병과 캡은 함께 사용할 경우 언제나 믿을 수 있는 누출 방지 기능을 수행하도록 완벽하게 설계되었습니다.