diagnostic-plates-modules-banner-470x250
표면 물질
생체거대분자의 수동 결합 표면, 작은 생체분자의 공유 결합 표면 및 친화성 표지 생체분자의 친화성 포획 표면 관련 제품에 대한 중요한 정보를 찾아 보십시오. 당사의 진단 솔루션에는 면역분석 플레이트 기술 분야에서 30여 년간 업계를 선도한 경험이 축적되어 있습니다.
중요 진단 플레이트 및 모듈 범주
PolySorp™, Medisorp™,  MaxiSorp™,  및 MultiSorp™ 코팅으로 제공되는 당사의 투명한 Immuno Breakable 모듈, 표준 모듈 및 플레이트는 특정 생체분자의 고정화를 위한 수동 표면에 대한 다양한 선택의 폭을 제공합니다.
친화성 및 공유 결합 표면으로 제공되는 당사의 플레이트와 모듈은 분자 배향의 변동성을 줄이고 실험에 사용되는 시약의 양을 감소시킵니다.
PolySorp™, MaxiSorp™ 및 Mini-Sorp™ 형식으로 제공되는 당사의 Immuno 튜브와 마개는 ELISA, 고체상 RIA, 액체상 RIA 또는 시료 보관에 이상적입니다.  생명공학, 제약 실험실에서 작업 시 또는 백신 및 진단 키트 생산 시, Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Stick을 사용하십시오.
PolySorp™, Medisorp™,  MaxiSorp™ 및 MultiSorp™ 코팅으로 제공되는 당사의 검은색 및 흰색 Immuno Breakable 모듈, 표준 모듈 및 플레이트는 형광 및 발광 분석을 손쉽게 처리할 수 있도록 수동 표면에 대한 다양한 선택의 폭을 제공합니다.
solid-phase-techniques-banner-230x195
What is the best type of surface for my needs?
Whatever the format chosen, there are a number of choices to be made about the best type of surface for the application. The choice will depend on the assay component to be immobilized. Our Solid Phase Guide is an introduction to solid phase techniques, including:
  • Solid Phase formats and surfaces
  • Parameters affection coating
  • Assay conditions for ELISA
  • Immobilization of DNA
Browse our interactive solid phase guide ›