Search Thermo Fisher Scientific
생물 지표를 발견하고, 그러한 지표를 종양학 연구에서 응용할 방안을 찾는 것은 타겟 지정식 치료 요법 개발과 선별을 위한 길을 개척하는 것과 같아, 유전자를 질병 상태와 예후에 연결하고 궁극적으로 더욱 효과적인 치료법을 찾는 결과로 이어집니다. 당사의 타겟 지정식 차세대 염기서열 분석 패널과 워크플로우, 전문가의 솜씨로 정돈한 생물정보학 데이터베이스와 서비스는 의약품 및 동반 진단 개발에 적합한 강력한 솔루션을 제공하는 데 크게 기여하고 있습니다.
당사 임상 연구 팀 직원을 통해 자세한 내용을 알아보십시오.
Oncomine™ Focus Assay는 다중 생물 지표 차세대 염기서열 분석 종양학 검사법으로, 고체 종양에 관련된 52개 유전자를 분석할 목적으로 제작된 것입니다. 이 분석 검사를 사용하면 하나의 워크플로우만으로 DNA와 RNA를 동시에 분석할 수 있고, 시작할 때 최소한의 FFPE-추출 핵산 재료만을 가지고도 호발부위, SNV, 삽입-결실(indel), CNV 및 유전자 융합 등을 검출할 수 있습니다. 응용 및 임상 연구에 사용하도록 제작된 이 분석 검사법에는 시중에 나와 있는 종양학 의약품과 출판된 입증 자료에서 대상으로 삼은 여러 유전자가 포함되어 있습니다.
Oncomine™ Comprehensive Assay*는 다중 생물 지표 차세대 염기서열 분석 검사법으로, 출판된 입증 자료는 물론 임상 시험과 시험용 신약과 관련된 143개의 유전자를 분석해줍니다. 이 분석 검사를 사용하면 하나의 워크플로우만으로 DNA와 RNA를 동시에 분석할 수 있으며, 시작할 때 최소한의 FFPE-추출 핵산 재료만 있으면 됩니다. 이 분석 검사는 가장 보편적인 돌연변이와 현재 조사 중인 돌연변이 등을 한꺼번에 종합적으로 볼 수 있도록 제작되었습니다.
Compendia Bioscience™ Bioinformatics Service 팀은 숙련된 박사급 과학자들로 구성되어 신약개발 연속 단계에 암 정보학을 적용하도록 고객을 도울 만반의 준비를 갖추고 있습니다. 당사의 응용 생물정보학(TBI) 전문가 팀에서는 암 게놈 데이터와 수치 생물학 정보를 활용하여 고객의 종양학 의약품개발 과정을 변혁하는 데 기여합니다.
*연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.
이름 | 장소 | 날짜 |
지능형 디자인: Oncomine 초점 분석 웨비나 | 가상 | 2015년 5월 26일 |
임상 진단과 연구(BioConference Live 주최) | 가상 | 2014년 5월 28~30일 |
World CDx | 매사추세츠주 보스턴 | 2014년 9월 23~25일 |
암: 연구, 발견과 치료(BioConference Live 주최) | 가상 | 2014년 10월 29~30일 |
분자병리학회(AMP, Association for Molecular Pathology) 회의 | 메릴랜드주 내셔널 하버 | 2014년 11월 13~15일 |