Coronavirus
Responsive, flexible, and sensitive portfolio of products to fit every need
Coronavirus 계열의 바이러스는 인간이 감염될 수 있고, 심한 호흡기 질환을 일으킬 수 있습니다. 2019년 12월에 시작된 Coronavirus는 전 세계로 확산되고 있으며 이미 중국, 태국, 일본, 인도, 유럽, 미국 등에 영향을 미치고 있습니다. 과학자들은 the novel Coronavirus (2019-nCoV)라 명명하였습니다.
연구용. 진단목적으로 사용할 수 없습니다.
최신 Coronavirus 발생에 대한 정보는 WHO 또는 CDC 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific는 병원체 검출을 위한 포괄적인 End-to-end 연구솔루션을 보유하였고, 과학적 전문지식 및 지원 능력을 갖춘 업계 최고의 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 당사는 CDC 및 WHO에 언급된 즉시 사용 가능한 qPCR Workflow 제품 또는 개별 연구를 위한 구성요소를 통해 2019-nCoV 발생을 신속하게 해결할 수 있도록 지원합니다.
새로운 TaqMan 2019-nCoV Assay Kit를 지금 사용하실 수 있습니다. (연구용)
새로운 Real-time PCR Kit는 2019-nCoV로부터 RNA 를 검출하기 위해 개발되었으며 지금 주문하실 수 있습니다. 당사의 Kit는 Applied Biosystems TaqMan Assay 기술을 활용하여 상세하며 정확한 결과를 제공합니다. 곧 업데이트 된 버전이 출시될 예정입니다.
주문하기
TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1:
  • 이 Kit는 assay를 포함하는 4개의 Wet tube가 들어있으며, 50 reaction이 가능합니다.
  • 각 assay에 사용되는 control kit도 사용 가능합니다.
  • 이 Kit Assay는 GISAID에서 현재 알려진 100 개 이상의 모든 Genome을 특이적으로 타겟하며, 현재 NCBI에서 알려진 다른 종류의 코로나바이러스 2,116 개의 Genome은 타겟하지 않습니다.
  • Kit는 MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits를 사용하여 Applied Biosystems QuantStudio 5 및 7500 Real-time PCR systems에서 사용할 수 있도록 최적화 되어 있습니다.
Product
Components
Quantity
Cat. no.
TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v12019-nCoV Assay (orf1ab); 2019-nCoV Assay (spike (S) gene); 2019-nCoV Assay (nucleocapsid (N) gene); Rnase P (control)50 reactionsA47532
TaqMan 2019-nCoV Control Kit v1  2019-nCoV Control (covering orf1ab, spike (S) gene, nucleocapsid (N) gene, RNaseP)50 µL (1 x 10copies/µL)A47533
주문하기
TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1 및 TaqMan 2019-nCoV Control Kit v1은 아래 qPCR master mix와 함께 사용하는것을 권장합니다.
ProductQuantityCat. no.
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG  5 x 1 mLA15299
10 mLA15300
TaqMan Fast Virus 1-Step
Master Mix    
1 mL4444432
5 x 1 mL4444434
10 mL4444436
공식적으로 발표된 2019-nCoV real-time PCR 프로토콜에 포함된 Thermo Fisher Scientific 솔루션
아래의 모든 프로토콜은 WHO website에서 확인하실 수 있습니다.
Organization/protocol Master mixInstrument
US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG
Charité, Berlin
Erasmus MC
Public Health England
SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq DNA Polymerase
Hong Kong UniversityTaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix
Real-time PCR and PCR 1-step master mixes
ProductDescriptionCat. no.
TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix
  • Highly concentrated (4X) master mix—add more sample for improved sensitivity
  • Increased tolerance to inhibitors for greater accuracy
  • One-tube master mix for improved efficiency and ease of use
  • Optimized for multiplexing (up to 3 targets) and with exogenous/endogenous internal controls
  • Fast cycling—provides results in ~60 min, half the time of standard cycling (also works with standard cycling)
4444434
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CGAll the advantages of TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix plus:
  • Includes UNG and dUTP for carryover contamination control
  • Enhanced quality control measures for even better lot-to-lot consistency
  • General purpose reagent
A15299  
SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR Kit
  • Delivers reliable, accurate target detection
  • Uses SuperScript III reverse transcriptase (RT) for higher temperature cDNA synthesis to overcome RNA secondary structure
  • Features Platinum Taq DNA Polymerase with hot-start technology for improved specificity
  • Verified performance on multiple real-time instrument platforms
11732020
SuperScript III One-Step RT-PCR system with Platinum Taq DNA Polymerase
  • Sensitive—routine detection down to 0.01 pg total RNA
  • Convenience—one-step format for speed, convenience, and less reaction-to-reaction variability
  • Specificity—uses SuperScript III RT for cDNA synthesis up to 55°C, for more specific priming with gene-specific primers
  • Amplicon size—compatible detection of targets up to 4.5 kb in length for greater flexibility
12574018
바이러스 핵산 분리 제품
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit 및 KingFisher purification 장비를 이용하여 Coronavirus에서 RNA를 빠르게 효율적으로 분리하실 수 있습니다.
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit로 고품질의 DNA 및 RNA를 분리할 수 있으며, 이 Kit는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
  • KingFisher Flex 및 KingFisher Duo Prime system 용으로 설계된 자동화 기능의 프로토콜입니다.
  • 빠른 절차를 통해 96개 샘플을 30분 안에 처리합니다.
  • 유연한 방식의 프로토콜은 혈액, 소변, 면봉, 세척 및 Universal Viral Transport 배지 및 Eswab 보존액과 같은 다양한 운송 매체에서 200 µL ~ 2 mL의 샘플량 조절이 가능합니다.
  • 기관지폐포세척액(BAL) 및 호흡기 연구에 관련된 샘플과 호환 가능합니다.
  • 50 ~ 100 µL 범위의 Elution volume을 가지고 있습니다.
한번에 24~96개의 샘플을 처리하는 다목적 benchtop 장비인 KingFisher Flex System으로 DNA 및 RNA 분리의 자동화 처리가 가능합니다. KingFisher Flex System의 특징은 다음과 같습니다:
  • 매회 실험 시 24~96개의 샘플 purification이 가능한 높은 처리량을 가지고 있습니다.
  • 설치 및 실행이 간단합니다. (10분 이내에 준비 및 실행 가능합니다.)
  • 넓은 범위의 볼륨 (20-5,000µL)를 사용하기 위해 두 가지 플레이트 형식 중에서 선택하실 수 있습니다.
  • 라이브러리에서 기존 프로토콜을 다운로드하거나 BindIt 소프트웨어를 사용하여 프로토콜을 쉽게 커스터마이징 하실 수 있습니다.
연구용입니다. 진단 목적으로 사용할 수 없습니다.
2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.