전자 현미경용 액세서리
구조 분석을 위한 전자 회절 이미지: Ceta-D Camera
유기 분자, 단백질 및 바이오 제약 분야용 마이크로 전자 회절 검출기
Thermo Scientific Ceta-D Camera는 저선량 회절 데이터 수집을 위한 신틸레이터(scintillator) 기반 카메라입니다. 단백질, 약물 분자 및 유기 물질처럼 선량에 민감한 물질 분석에 이상적입니다.
카메라의 높은 민감도로 인해 고분해능, 저선량 회절 피크를 안정적으로 감지할 수 있으며, 높은 신호 대 잡음비로 통합 피크 강도의 정확한 측정이 가능합니다. 이러한 특성은 모두 고분해능 구조 정보를 얻기 위한 전제 조건입니다. 획득 후, 회절 패턴과 메타데이터(metadata)는 DIALS나 XDS 같은 소프트웨어 패키지를 사용하여 쉽게 처리(표준 X선 회절 데이터와 유사)할 수 있습니다. 1 Å보다 더 나은 분해능을 제공하는 것으로 보고되고 있습니다.
MicroED 패키지
MicroED 패키지는 Ceta-D Camera와 결합하여 새로운 장비에서 마이크로 전자 회절을 수행하거나 기존 도구에 재장착하는데 필요한 모든 요소를 제공합니다. 구성:
  • 스크리닝과 자동 데이터 획득을 위한 Thermo Scientific EPU-D 소프트웨어 EPU-D 소프트웨어는 이제 Thermo Scientific EPU 소프트웨어의 직관적인 기능 및 통합된 사용자 환경을 전자 결정학 영역으로 확장합니다.
  • 저분해능 회절 스팟을 차단하지 않고 중앙 빔을 마스킹하기 위해 더 작은 형태로 최적화된 빔 스톱(beam stop)
  • 결정 주변부의 원치 않는 백그라운드 시그널을 최대한 억제하기 위해 최적화된 조리개 세트
  • 최상의 시료-빔 형상을 활용하면서 카메라 사용을 최적화하는 전용 전자 광학 셋업
MicroED 패키지는 CETA-D 카메라와 완벽하게 연결되며, 특정 애플리케이션 요구 사항을 위해 다른 Thermo Scientific 카메라와도 결합할 수 있습니다.
Proteinase K structured determined by micro electron diffraction.
Proteinase K 구조가 마이크로 전자 회절을 통해 측정되었습니다. Gonen Laboratory HHMI/UCLA 데이터 제공.
주요 특징
Ceta-D Camera
  • 저선량 회절 데이터 수집을 위해 최적화
  • 고분해능, 저강도 회절 피크의 안정적인 감지를 위한 높은 민감도
  • 정확한 통합 피크 강도를 제공하는 높은 신호 대 잡음비
MicroED 패키지
  • 자동 데이터 획득과 결정/회절 스크리닝을 위한 전용 소프트웨어
  • 마이크로 전자 회절을 위해 최적화되도록 변형된 빔 스톱(beam stop)
  • MicroED에 최적화된 카메라 노출을 제공하는 광학부 사전 설정 기능
  • 최적화된 C2/SA 조리개 설정 및 90° 회전 투영 시스템(200 kV 시스템만 해당)
  • Thermo Scientific Krios, Glacios, Talos Arctica 및 Talos F200 Cryo-TEM과 호환 가능 다른 시스템과의 호환 가능성은 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
센서4,096 x 4,096, 14μm 픽셀 CMOS
카메라 구조
광섬유와 결합한 신틸레이터 (1:1) 프레임 비율
표준: 4k × 4k, 2fps; 2k × 2k, 8fps; 1k × 1k, 18fps
노이즈 감소: 4k × 4k, 2fps; 2k × 2k, 6fps; 1k × 1k, 6fps
이미징 성능4k × 4k 모드의 경우: 0.1Nyquist에서 DQE: 300kV에서 > 26%, 200kV에서 > 40%
동영상(movie) 모드에서 듀티 사이클롤링 셔터(rolling shutter) 모드의 경우 100%
변환 효율
>200kV에서 26 counts/primary electron
300kV에서 > 22 counts/primary electron
마운팅 위치
축 상(On-axis), 하단 마운트, 인입형
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트
응용분야
전염병 연구
전염병 연구
Cryo-EM 기술은 3D 생물학적 구조를 거의 원형(native) 상태에서 다양한 스케일로 관찰할 수 있어, 신속하고 효율적인 치료제 개발에 도움을 줍니다.
신약 개발
신약 발견
동급 최강의 약물 개발을 위해 더 많은 주요 약물 표적 클래스에 대한 합리적인 약물 설계를 활용하는 방법을 알아 보십시오.
Style Sheet for Komodo Tabs
기술
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.