배터리 및 연료 전지 물질 특성 분석 및 QA/QC
고급 이미지 해석을 통해 배터리 및 연료 전지의 잠재력 극대화
Thermo Scientific Avizo 소프트웨어는 배터리 및 연료 전지의 검사 및 이미징 데이터 분석을 위한 전용 솔루션입니다.
Avizo 소프트웨어는 여러 소스(X-선 현미경, 전자 현미경 및 분광법)의 데이터를 취급하고 처리하며 여러 공간 차원에서 이를 실행가능한 정보로 변환합니다.
전 세계 연구자와 제조업체가 배터리 및 연료 전지의 성능을 개선하는데 있어 분할 기능, AI로 향상된 이미지 해석, 데이터 상관관계, 변형 분석이 어떻게 도움을 주는지 알아보세요.
데이터 불러오기
Workflow using Avizo Software
분할
Workflow using Avizo Software
검사
Workflow using Avizo Software
해석
Workflow using Avizo Software
Avizo Battery Register
다음 라이브 웨비나를 놓치지 마세요. “이미지 해석을 통해 배터리 품질 검사를 자동화하는 방법”
2024년 6월 21일 및 25일
배터리 품질 분석을 보다 효율적으로 수행할 수 있는 방법을 찾고 계십니까?
이 웨비나에서는 다양한 이미징 시스템의 이미지 해석 데이터를 조합하는 것이 품질 검사를 자동화하는 데 어떻게 도움이 되는 지 보여드립니다.
등록하기
Thermo Scientific SEM을 자동화된 배터리 QA/QC 솔루션으로 전환해보세요.
Thermo Scientific Avizo Trueput 소프트웨어와 주사 전자 현미경을 결합하여 배터리 품질 관리를 자동화할 수 있습니다.
생산 현장용으로 개발된 Avizo Trueput 소프트웨어는 더 많은 엔지니어링 시간을 절약할 수 있도록 설계된 배터리 품질 검사 전용 솔루션입니다.
자세히 알아보기 ›
Avizo Battery QA/QC
Avizo Trueput 소프트웨어 기사
배터리 품질 평가에서 작업자의 편향 극복
품질 평가에서 작업자의 편향과 기술의 교차점을 살펴봅니다. Avizo Trueput 소프트웨어와 Thermo Scientific 주사 전자 현미경의 결합이 어떻게 편향되지 않은 분석을 가능하게 하는 지 알아보십시오.
기사 읽기
배터리 품질 향상: 자동 이미지 해석
Avizo Trueput 소프트웨어를 사용한 자동 이미지 해석을 통해 배터리 품질 보증을 혁신적으로 개선하고 생산 시 효율성과 신뢰성을 보장하는 방법을 알아보십시오.
기사 읽기
지금 등록하시면 독점적인 콘텐츠를 메일로 발송해드립니다.
지금 등록하기
물질 분석 기술
섬유 분석
Avizo 소프트웨어는 섬유 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어로 매트릭스 균열, 섬유/매트릭스 결합해제 또는 섬유 파손과 같은 제조 공정 결함을 감지할 수 있습니다. 물질에서 결함은 국소적으로(공극, 균열) 또는 전체적으로(단면 왜곡 또는 정렬 불량) 정량될 수 있습니다.
자세히 알아보기
기공 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
자세히 알아보기
기공 네트워크 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
투과성 분석
Avizo 소프트웨어는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
불량 분석
Avizo 소프트웨어는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo 소프트웨어는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
입자(Grain) 분석
Avizo 소프트웨어는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
입자 분석
Avizo 소프트웨어는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머이든지 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
섬유 분석
Avizo 소프트웨어는 섬유 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어로 매트릭스 균열, 섬유/매트릭스 결합해제 또는 섬유 파손과 같은 제조 공정 결함을 감지할 수 있습니다. 물질에서 결함은 국소적으로(공극, 균열) 또는 전체적으로(단면 왜곡 또는 정렬 불량) 정량될 수 있습니다.
자세히 알아보기
기공 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
자세히 알아보기
기공 네트워크 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
투과성 분석
Avizo 소프트웨어는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
불량 분석
Avizo 소프트웨어는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo 소프트웨어는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
입자(Grain) 분석
Avizo 소프트웨어는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
입자 분석
Avizo 소프트웨어는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머이든지 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
인공 지능을 기반으로 한 Avizo 소프트웨어
Avizo 소프트웨어의 핵심은 인공 지능(AI)의 강력성을 바탕으로 비교할 수 없을 정도의 높이로 향상시키는 것입니다. AI 기반의 Avizo 소프트웨어의 첨단 기능은 다양한 데이터 시각화, 처리 및 이미지 데이터 분석 기능을 용이하게 하며 타임 시리즈 및 다중 채널 데이터 세트를 포괄합니다.
Avizo 소프트웨어는 AI를 사용하여 광범위한 데이터 세트를 쉽게 탐색하고, 이미지 처리 속도를 높이고, 정교한 분석을 제공합니다. 이로써 효율성을 높일 뿐만 아니라 결과의 품질을 향상시켜 연구자와 엔지니어가 정보에 기반한 결정을 내리고 최고의 효율성을 바탕으로 최선을 다할 수 있습니다.
AI를 사용한 이미징 데이터 해석 방법 >
Avizo Battery Use AI Brain
Avizo 소프트웨어 교육 및 지원 서비스
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
입문 교육
Avizo 소프트웨어 신규 사용자를 위해 특별히 설계된 이 입문 교육을 통해 학습 커브를 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Avizo 소프트웨어의 기본 기능과 특징을 조명합니다.
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
고급 교육
Avizo 소프트웨어의 기존 사용자를 위해 특별히 설계된 이 고급 교육을 통해 결과를 얻기 까지의 시간을 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Avizo 소프트웨어의 고급 기능과 특징을 조명합니다.
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
맞춤형 개발
3D 및 이미지 프로세싱에서의 25년 이상의 경험과 크고 작은 조직에 수 백개의 맞춤형 프로젝트를 제공해 온 Thermo Fisher Scientific은 특정 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
저희는 당사의 소프트웨어를 다양한 수준으로 맞춤화하고 확장할 수 있습니다.
청정 에너지 소프트웨어 기사, 동영상 및 웨비나
리튬 이온 배터리 흑연 음극의 3D 정량 분석
리튬 이온 배터리 분석
리튬 이온 배터리 양극 결함 분석 전자 현미경을 사용한 연속 이미징에 이은 디지털 3D 재구성은 매우 상세한 시료 모델을 제공합니다.
micro CT를 사용한 배터리 셀 수준에서의 이미징.
Avizo 소프트웨어는 공극 네트워크 모델링(Pore Network Modeling)을 사용하여 고체 산화물 연료 전지의 구조를 분석하고 굴곡률 특성을 분석하는데 사용됩니다.
튜브형 SOFC 음극 고체 산화물 연료 전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)의 다중 길이 척도 특성 분석 및 시뮬레이션
리튬 이온 배터리 흑연 음극의 3D 정량 분석
리튬 이온 배터리 분석
리튬 이온 배터리 양극 결함 분석 전자 현미경을 사용한 연속 이미징에 이은 디지털 3D 재구성은 매우 상세한 시료 모델을 제공합니다.
micro CT를 사용한 배터리 셀 수준에서의 이미징.
Avizo 소프트웨어는 공극 네트워크 모델링(Pore Network Modeling)을 사용하여 고체 산화물 연료 전지의 구조를 분석하고 굴곡률 특성을 분석하는데 사용됩니다.
튜브형 SOFC 음극 고체 산화물 연료 전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)의 다중 길이 척도 특성 분석 및 시뮬레이션
특징
이미징 데이터 가져오기 및 프로세스
    • 모든 종류, 스케일, 사이즈 처리:
    - Bio-Formats
    - Bitmap 형식
    - 현미경: 전자 및 광학
    - 의학 및 뉴로이미지 형식
    - 분자 형식
    - 기타 획득 장치 (MRI, 방사선 촬영 등)
    • 유한 요소 모델링, 기하학적 모델링, CAD
    • 다중 데이터/다중 뷰, 다중 채널, 타임 시리즈, 대량 데이터 지원
    • 스케일링, 보정, 변환, 리샘플링(re-sampling)
    • 이미지 개선, 종합적인 필터링 및 컨볼루션, 푸리에 주파수 변환
    • 아티팩트(artifact) 감소 알고리즘
    • 고급 다중 모드 2D/3D 자동 등록
    • 이미지 스택 정렬, 산술, 상관 관계, 결합
    이미징 데이터를 쉽게 세분화
    • 임계값 계산 및 자동 세분화, 개체 분리, 자동 레이블 지정
    • 영역 확대, 스네이크, 보간, 래핑, 평활
    • 유역 및 분지를 포함한 형태학적 처리
    • 머신 러닝 기반 세분화
    • 개별 섬유 및 필라멘트 자동 추적
    • 골격화 및 필라멘트 네트워크 추출
    • 분할 및 공간 그래프 생성이나 편집을 위한 상호작용식 도구
    • 3D 표면 재현
    • FEA/CFD를 위한 그리드 생성
    분석 및 시각화 작업을 원활하게 출판하고 발표하기 위해 내보내기(export) 하세요.
    • 애니메이션 및 동영상 생성
    • 고급 키 프레임 및 객체 애니메이션
    • 이미지, 기하학적 모델, 측정 및 시뮬레이션 혼합
    • 주석, 측정 범례, 히스토그램 및 곡선 플롯
    • 스프레드시트 내보내기, 3D 모델, 고품질 이미지
    • 능동 및 수동 방식 3D 스테레오 비전
    • 단일 및 타일형 화면 디스플레이
    • 몰입형 환경
    이미징 데이터를 시각화하고 탐색해보세요.
    • 상호작용식 고품질 볼륨 및 멀티채널 시각화
    • 직교, 경사, 원통형 및 곡선 슬라이싱
    • 윤곽 및 등면(iso-surface) 추출
    • 최대 강도 또는 기타 유형의 투영
    • 벡터 및 텐서 시각화
    • 객체 및 추적
    • 분자적 시각화
    이미징 데이터를 분석하고 정량적 정보를 얻어보세요.
    • 직관적인 레시피 생성, 사용자 맞춤화, 자동 재생
    • 카운트, 볼륨, 영역, 경계선, 가로세로비 및 방향을 포함한 측정 방법 내장
    • 사용자 정의 측정
    • 스프레드시트 도구 및 차트를 사용하는 결과 뷰어
    • 자동 개별 형상 측정, 3D 국소화 및 스프레드시트 선택
    • 통계 자동화, 분포 그래프
    • 측정 기준을 사용한 형상 필터링
    • 데이터 정합, 변형, 비교 및 측정
    Amira Software를 특별한 요구에 맞게 쉽고 신속하게 조정해보세요.
    • 맞춤형 C++ 모듈 개발
    • MATLAB™ bridge
    • Python 스크립팅 API