이미징 데이터 분석
이미징 데이터의 분석과 시각화를 통해 물질의 구조, 특성 및 성능을 더욱 깊이 이해할 수 있습니다. 사용자의 규모 및 데이터 형식, 조직 프로필(대규모 산업 기업, 핵심 이미징 시설, 국가 또는 지역 서비스 실험실, 교육 기관)에 관계없이 Thermo Scientific Avizo 소프트웨어는 단일 환경에서 고급 물질 특성화 및 품질 관리를 위한 최적화된 워크플로우를 제공합니다. Avizo 소프트웨어는 믿을 수 있고 완전 자동화된 범용 맞춤형 디지털 분석 실험실입니다.
재료 과학자 및 엔지니어는 비용과 시간을 줄이면서도 더 빠르고, 더 믿을 수 있고, 더 나은 성능의 물질과 프로세스를 만들어 낼 수 있습니다.
이미징 데이터
Confidence in results
프로세싱
Automation
시각화
Customization
분석
Collaboration
맞춤화
신뢰성
이 제품은  강력한  분할 및  이미지  프로세싱 기능 및 워크플로우,  20년 이상  이어진  과학계 및 수천 명의 연구자들과의 협력으로  산업 및 과학적 의문에 대한  신뢰할 만한 해답을 제공하는 디지털 이미징 기반  워크플로우로  입증되었습니다.
맞춤화
맞춤화
고객의 요구 사항은 고유하고 지속적으로 발전하고 있기 때문에 당사의 소프트웨어 솔루션은 완벽하게 유연성을 갖추고 있으며 맞춤화가 가능합니다. 스크립팅 인터페이스(Python, TCL), MATLAB와의 연결, 프로그래밍 API 덕분에 소프트웨어 솔루션을 확장하고 자체 IP(지적 재산권)를 통합할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 당사의 전문 서비스팀이 고객의 요구에 맞는 고유한 솔루션을 설계할 수 있도록 도와드립니다.
icon-improve_collaboration_64x64
지원
전담 전문가 지원팀 덕분에 최고의 전문가들에게 문의할 수 있어 의문 사항을 확실히 해결할 수 있습니다. 그리고 교육, 컨설팅 옵션, 지속적으로  확장되는 학습 자료 및 방법 컬렉션을 통해 보다 쉽게 학습하고 해답을 얻는 데 집중할 수 있습니다.
Software_Automation_65x64
자동화
자동화 기능과  계속해서  확장되는  온라인  애드온  저장소(Xtra Gallery)를 추가하게 되어  반복 가능한  워크플로우를 쉽게 재현가능한 레시피로  캡슐화할 수 있습니다.  인공 지능이 추가되어  비이미지  처리 분석 전문가를 통한  분석이   가능하며  복잡한  분석에서 시간을 절약하는  동시에  결과  일관성을 보장할 수 있습니다. 
응용분야
지금 등록하시면 독점적인 콘텐츠를 메일로 발송해드립니다.
등록하기
기술
섬유 분석
Avizo 소프트웨어는 섬유 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어로 매트릭스 균열, 섬유/매트릭스 결합해제 또는 섬유 파손과 같은 제조 공정 결함을 감지할 수 있습니다. 물질에서 결함은 국소적으로(공극, 균열) 또는 전체적으로(단면 왜곡 또는 정렬 불량) 정량될 수 있습니다.
자세히 알아보기
기공 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
자세히 알아보기
기공 네트워크 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
투과성 분석
Avizo 소프트웨어는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
불량 분석
Avizo 소프트웨어는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo 소프트웨어는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
입자(Grain) 분석
Avizo 소프트웨어는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
입자 분석
Avizo 소프트웨어는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머이든지 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
섬유 분석
Avizo 소프트웨어는 섬유 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어로 매트릭스 균열, 섬유/매트릭스 결합해제 또는 섬유 파손과 같은 제조 공정 결함을 감지할 수 있습니다. 물질에서 결함은 국소적으로(공극, 균열) 또는 전체적으로(단면 왜곡 또는 정렬 불량) 정량될 수 있습니다.
자세히 알아보기
기공 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
자세히 알아보기
기공 네트워크 분석
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
투과성 분석
Avizo 소프트웨어는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
불량 분석
Avizo 소프트웨어는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo 소프트웨어는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
입자(Grain) 분석
Avizo 소프트웨어는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
입자 분석
Avizo 소프트웨어는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머이든지 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
서비스
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
Introductory training
Shorten your learning curve and maximize your investment with this introductory training specifically designed for new users of Amira, Avizo and PerGeos Software.
The course consists of a lecture with hands-on sessions. The training material highlights the basic features and functionalities of Amira, Avizo and PerGeos Software.
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
Advanced training
Maximize your investment and reduce your time-to-results with this advanced training specifically designed for existing users of Amira, Avizo and PerGeos Software.
The course consists of a lecture with hands-on sessions. The training material highlights advanced features and functionalities of Amira, Avizo and PerGeos Software.
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
Custom development
With over 25 years of experience in 3D and image processing and hundreds of custom projects delivered to organizations small and large, Thermo Fisher Scientific can provide you with a solution tailored to fit your specific needs.
We can customize and expand our software solutions at various levels.
후기
Manchester X-Ray Imaging Facility에서는 Avizo 소프트웨어를 사용합니다.
"데이터 세트를 분석하는 데 한 달이 걸릴 수 있는 작업을 Avizo 소프트웨어를 사용하여 훨씬 더 빨리 수행할 수 있습니다."
"Avizo 소프트웨어는 이러한 모든 자동화된 방법을 갖추고 있으며 재현 가능하므로, 동일한 매개변수를 사용하는 한 동일한 데이터 세트를 사용하는 사람이 아무리 많다 해도 문제되지 않으며 데이터는 항상 동일한 결과를 냅니다. 연구에서 일관성은 매우 중요한 요소입니다."
Tristan Lowe 박사
Manchester X-Ray Imaging Facility의 Senior Experimental Officer(SEO)
Elena Dilonardo 박사
Avizo 소프트웨어는 “데이터 처리 및 이미지 분석을 위한 다목적성과 실현 가능성을 위해 선택하였습니다.”
Elena Dilonardo 박사
Politecnico di Bari, Italy
자세히 알아보기
특징
이미징 데이터 가져오기 및 프로세스
    • 모든 종류, 스케일, 사이즈 처리:
    - X선 단층촬영: CT, 마이크로/나노CT
    - 전자 현미경 검사
    - 싱크로트론
    • 다중 데이터/다중 뷰, 다중 채널, 타임 시리즈, 대량 데이터 지원
    • 스케일링, 보정, 변환, 리샘플링(re-sampling)
    • 이미지 개선, 종합적인 필터링 및 컨볼루션, 푸리에 주파수 변환
    • 아티팩트(artifact) 감소 알고리즘
    • 고급 다중 모드 2D/3D 자동 등록
    • 이미지 스택 정렬, 산술, 상관 관계, 결합
    이미징 데이터를 쉽게 세분화
    • 임계값 계산 및 자동 세분화, 개체 분리, 자동 레이블 지정
    • 영역 확대, 스네이크, 보간, 래핑, 평활
    • 유역 및 분지를 포함한 형태학적 처리
    • 머신 러닝 기반 세분화
    • 개별 섬유 및 필라멘트 자동 추적
    • 골격화 및 필라멘트 네트워크 추출
    • 3D 표면 재현
    • FEA/CFD를 위한 그리드 생성
    이미지-시뮬레이션 워크플로우
    • 유한 요소 및 CFD를 위한 3D 이미지 기반 메쉬 작성
    • 기공 네트워크 모델링의 다공성/기공 연결 분석 및 분해
    • 직접 3D 이미지 기반 시뮬레이션: 절대 투과성, 분자 확산성, 전기 저항 및 열 전도율 계산
    분석 및 시각화 작업을 원활하게 출판하고 발표하기 위해 내보내기(export) 하세요.
    • 애니메이션 및 동영상 생성
    • 고급 키 프레임 및 객체 애니메이션
    • 이미지, 기하학적 모델, 측정 및 시뮬레이션 혼합
    • 주석, 측정 범례, 히스토그램 및 곡선 플롯
    • 스프레드시트 내보내기, 3D 모델, 고품질 이미지
    이미징 데이터를 시각화하고 탐색해보세요.
    • 상호작용식 고품질 볼륨
    • 직교, 경사, 원통형 및 곡선 슬라이싱
    • 윤곽 및 등면(iso-surface) 추출
    • 최대 강도 또는 기타 유형의 투영
    • 벡터 및 텐서 시각화
    이미징 데이터를 분석하고 정량적 정보를 얻어보세요.
    • 직관적인 레시피 생성, 사용자 맞춤화, 자동 재생
    • 카운트, 볼륨, 영역, 경계선, 가로세로비 및 방향을 포함한 측정 방법 내장
    • 사용자 정의 측정
    • 스프레드시트 도구 및 차트를 사용하는 결과 뷰어
    • 자동 개별 형상 측정, 3D 국소화 및 스프레드시트 선택
    • 통계 자동화, 분포 그래프
    • 측정 기준을 사용한 형상 필터링
    • 데이터 정합, 변형, 비교 및 측정
    • 기공 검출 및 측정
    • 섬유 분석
    • 구조 및 유동 시뮬레이션을 위한 사전 처리
    • 실제/공칭 비교를 위해 CAD 모델 불러오기
    Amira 소프트웨어를 특별한 요구에 맞게 쉽고 신속하게 조정해 보세요.
    • 맞춤형 C++ 모듈 개발
    • MATLAB™ bridge
    • Python 스크립팅 API