Search Thermo Fisher Scientific
Imaging techniques such as computed tomography are increasingly used in industry as a method for nondestructive testing, adding to standard CMM the ability to make digital measurements and detect and quantify defects inside a part.
We developed Thermo Scientific Avizo Software in collaboration with major industrial partners in the aerospace, automotive, and consumer goods industries. We have integrated expertise acquired over more than 10 years so that you can use Avizo Software to visualize, analyze, and inspect parts and materials acquired by CT systems and microscopy.
Avizo Software provides a comprehensive set of tools that address the entire research-to-production cycle: from materials research in off-line labs to automated quality control in production environments. With Avizo Software, you can reduce your design cycle and inspection times, while meeting higher-level quality standards at a lower cost.
이 제품은 강력한 분할 및 이미지 프로세싱 기능 및 워크플로우, 20년 이상 이어진 과학계 및 수천 명의 연구자들과의 협력으로 산업 및 과학적 의문에 대한 신뢰할 만한 해답을 제공하는 디지털 이미징 기반 워크플로우로 입증되었습니다.
고객의 요구 사항은 고유하고 지속적으로 발전하고 있기 때문에 당사의 소프트웨어 솔루션은 완벽하게 유연성을 갖추고 있으며 맞춤화가 가능합니다. 스크립팅 인터페이스(Python, TCL), MATLAB와의 연결, 프로그래밍 API 덕분에 소프트웨어 솔루션을 확장하고 자체 IP(지적 재산권)를 통합할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 당사의 전문 서비스팀이 고객의 요구에 맞는 고유한 솔루션을 설계할 수 있도록 도와드립니다.
전담 전문가 지원팀 덕분에 최고의 전문가들에게 문의할 수 있어 의문 사항을 확실히 해결할 수 있습니다. 그리고 교육, 컨설팅 옵션, 지속적으로 확장되는 학습 자료 및 방법 컬렉션을 통해 보다 쉽게 학습하고 해답을 얻는 데 집중할 수 있습니다.
자동화 기능과 계속해서 확장되는 온라인 애드온 저장소(Xtra Gallery)를 추가하게 되어 반복 가능한 워크플로우를 쉽게 재현가능한 레시피로 캡슐화할 수 있습니다. 인공 지능이 추가되어 비이미지 처리 분석 전문가를 통한 분석이 가능하며 복잡한 분석에서 시간을 절약하는 동시에 결과 일관성을 보장할 수 있습니다.
When designing a new mechanical part, prototyping its manufacturing process, monitoring quality on the production line, or inspecting it after it fails, X-ray CT combined with software applications allows you to optimize your design, increase production quality, and quickly fix a possible design flaw.
Avizo Software allows for detection and quantification of porosity, distribution, clustering, closest pore, distance to surface of the part), corrosion, cracks in metal alloys or polymer parts, delamination, gluing issues, change of density, or voids in the matrix in a composite material part, for instance.
Avizo Software can measure wall thickness and import CAD models to perform surface deviation analysis.
While digital industrial inspection aims at improving production quality, the inspection process should also be able to provide cost reductions and support increased productivity. The ultimate goal is to fully automate complex inspection scenarios.
Avizo Software for industrial inspection provides an advanced recipe mechanism that allows defect detection and part characterization to be automated. For a particular inspection workflow, the recipe is created just once and can then be replayed at any time. The recipe includes advanced analysis processes that give meaningful insight about defects that are detected during the inspection. The automatically generated quantifiable measurements allow a proper assessment of the part’s quality. .
While digital industrial inspection aims at improving production quality, the ability to document the results generated during the inspection workflow and maintain a proper traceability of these results is of utmost importance.
Avizo Software for industrial inspection provides reporting and traceability mechanisms. The generation of these reports can even be automated through the recipe functionality. Reports can include 3D visualization snapshots of the generated results, as well as spreadsheets containing the results of the different analyses. Each result generated through the inspection workflow contains a history log describing the different steps leading to this particular result.
Complex inspection scenarios, combining multiple recipes on different sub-regions of the part or material, can be created using Avizo Software (in-line version). Scenarios can combine multiple steps of visual inspection and automatic or manual measurements. Inspector services run scenarios created with Avizo Software designer and will accept or reject a part according to automated or interactive acceptance and/or tolerance values associated with automatic and/or manual measurements.
Avizo Software directly connects Inspector services with the acquisition system, streamlining the inspection process. Avizo Software (in-line version) pre-processes data pushed to a DICOM/DICONDE server; performs pre-processing, such as multi-part splitting, part registration to reference model, and acquisition artifact reduction; then dispatches the pre-processed part to a scalable collection of Inspector services. At any time, the results of inspection scenarios can be accessed with Reviewer services, where each step of the scenario can be reviewed and a final decision on part acceptance made. Avizo Software also includes user administration, allowing assignment and management of different permission levels.
Avizo 소프트웨어는 섬유 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어로 매트릭스 균열, 섬유/매트릭스 결합해제 또는 섬유 파손과 같은 제조 공정 결함을 감지할 수 있습니다. 물질에서 결함은 국소적으로(공극, 균열) 또는 전체적으로(단면 왜곡 또는 정렬 불량) 정량될 수 있습니다.
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
Avizo 소프트웨어는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
Avizo 소프트웨어는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo 소프트웨어는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
Avizo 소프트웨어는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
Avizo 소프트웨어는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머이든지 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
Avizo 소프트웨어는 섬유 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어로 매트릭스 균열, 섬유/매트릭스 결합해제 또는 섬유 파손과 같은 제조 공정 결함을 감지할 수 있습니다. 물질에서 결함은 국소적으로(공극, 균열) 또는 전체적으로(단면 왜곡 또는 정렬 불량) 정량될 수 있습니다.
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
Avizo 소프트웨어는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
Avizo 소프트웨어는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
Avizo 소프트웨어는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo 소프트웨어는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo 소프트웨어는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
Avizo 소프트웨어는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
Avizo 소프트웨어는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머이든지 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo 소프트웨어는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo 소프트웨어는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
Amira, Avizo 및 PerGeos Software 신규 사용자를 위해 특별히 설계된 이 입문 교육을 통해 학습 커브를 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 기본 기능과 특징을 조명합니다.
Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 기존 사용자를 위해 특별히 설계된 이 고급 교육을 통해 결과를 얻기 까지의 시간을 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 고급 기능과 특징을 조명합니다.
3D 및 이미지 프로세싱에서의 25년 이상의 경험과 크고 작은 조직에 수 백개의 맞춤형 프로젝트를 제공해 온 Thermo Fisher Scientific은 특정 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
저희는 당사의 소프트웨어를 다양한 수준으로 맞춤화하고 확장할 수 있습니다.
- Bio-Formats
- Bitmap 형식
- 현미경: 전자 및 광학
- 의학 및 뉴로이미지 형식
- 분자 형식
- 기타 획득 장치 (MRI, 방사선 촬영 등)