Digital lab for fast visualization and segmentation of complex paleontological, archeological, and anthropological specimens and artifacts.
Paleontologists and comparative biologists increasingly use volumetric imaging to enable exciting discoveries. Thermo Scientific Avizo Software offers a suite of trusted digital tools for viewing, digitally dissecting, and measuring such 3D data. Compelling animations and publication-quality figures can be rendered from data segmented using manual and automated tools. Texture classification and deep learning assist with challenging segmentation of bone from matrix or labeling contrast-enhanced CT. Routine tasks, such as trabecular bone analysis and endocast extraction, can be automated and shared as reproducible recipes. Interactive image processing with Image Stack Processing quantitatively measures microanatomy from thin section paleohistology. Extensions to Avizo Software enable quick tetra meshing for FEA and sophisticated DVC for biomechanics. Surfaces extracted from CT data can be viewed, edited, and optimized for 3D printing or digital sharing. Overall, Avizo Software provides a complete digital suite for these increasingly digital sciences.
Imaging data
Workflow using Avizo Software
Processing
Workflow using Avizo Software
Visualization
Workflow using Avizo Software
Analysis
Workflow using Avizo Software
맞춤화
신뢰성
이 제품은  강력한  분할 및  이미지  프로세싱 기능 및 워크플로우,  20년 이상  이어진  과학계 및 수천 명의 연구자들과의 협력으로  산업 및 과학적 의문에 대한  신뢰할 만한 해답을 제공하는 디지털 이미징 기반  워크플로우로  입증되었습니다.
맞춤화
맞춤화
고객의 요구 사항은 고유하고 지속적으로 발전하고 있기 때문에 당사의 소프트웨어 솔루션은 완벽하게 유연성을 갖추고 있으며 맞춤화가 가능합니다. 스크립팅 인터페이스(Python, TCL), MATLAB와의 연결, 프로그래밍 API 덕분에 소프트웨어 솔루션을 확장하고 자체 IP(지적 재산권)를 통합할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 당사의 전문 서비스팀이 고객의 요구에 맞는 고유한 솔루션을 설계할 수 있도록 도와드립니다.
icon-improve_collaboration_64x64
지원
전담 전문가 지원팀 덕분에 최고의 전문가들에게 문의할 수 있어 의문 사항을 확실히 해결할 수 있습니다. 그리고 교육, 컨설팅 옵션, 지속적으로  확장되는 학습 자료 및 방법 컬렉션을 통해 보다 쉽게 학습하고 해답을 얻는 데 집중할 수 있습니다.
Software_Automation_65x64
자동화
자동화 기능과  계속해서  확장되는  온라인  애드온  저장소(Xtra Gallery)를 추가하게 되어  반복 가능한  워크플로우를 쉽게 재현가능한 레시피로  캡슐화할 수 있습니다.  인공 지능이 추가되어  비이미지  처리 분석 전문가를 통한  분석이   가능하며  복잡한  분석에서 시간을 절약하는  동시에  결과  일관성을 보장할 수 있습니다. 
Scientific use cases using Avizo Software
Techniques
Fiber analysis
Avizo Software is an all-in-one image analysis platform for the visualization, processing, and quantification of fibrous materials. Avizo Software enables the detection of manufacturing process damage, such as matrix cracking, fiber/matrix debonding, or fiber breakage. Defects in the material can be quantified locally (voids, cracks) or globally (cross-sectional distortions or misalignment).
Learn more
기공 분석
Avizo Software는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo Software를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
기공 네트워크 분석
Avizo Software는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
투과성 분석
Avizo Software는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
불량 분석
Avizo Software는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo Software는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo Software는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo Software는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
입자(Grain) 분석
Avizo Software는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo Software는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo Software는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
입자 분석
Avizo Software는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머 이든지에 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo Software는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo Software는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
Fiber analysis
Avizo Software is an all-in-one image analysis platform for the visualization, processing, and quantification of fibrous materials. Avizo Software enables the detection of manufacturing process damage, such as matrix cracking, fiber/matrix debonding, or fiber breakage. Defects in the material can be quantified locally (voids, cracks) or globally (cross-sectional distortions or misalignment).
Learn more
기공 분석
Avizo Software는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo Software를 사용하면 복잡한 아티팩트(FIB-SEM에서 pore back effect)가 있는 이미지에서도 다양한 유형의 기공(예를 들면, 연결 vs. 분리, 매크로 기공 vs. 마이크로 기공)의 감지와 분류가 가능합니다.
기공 네트워크 분석
Avizo Software는 다공성 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. 이 확장을 통해, 기공 공간을 기공과 이의 연결성을 나타내는 모델(Pore Network Model)로 변환할 수 있으며, 여기에서 다양한 성질을 컬러 맵핑할 수 있습니다. 또한, 이것은 고급 기공 공간 통계(기공 크기 분포, 기공 throat 크기 분포, 채널 길이 등) 및 특성에 기반한 모델 필터링을 제공합니다.
투과성 분석
Avizo Software는 물질에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Xlab 확장은 절대 투과성, 열 전도성, 전기 저항성 및 분자 확산성을 컴퓨팅하는 수치 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
불량 분석
Avizo Software는 빠르고 강력한 메쉬(meshing) 엔진을 제공하여 3D 라벨링된 이미지로부터 시뮬레이션 준비된 메쉬(mesh)를 자동으로 생성합니다. Avizo Software는 큰 복수-물질 분할된 이미지에서 매끄럽게 일치하는 인터페이스를 사용하여 고품질의 메쉬(mesh)를 생성합니다. Avizo Software는 얇은 구조와 토폴로지를 유지하면서, 원소 크기 분포를 미세하게 제어할 수 있습니다. 메쉬는 경계 조건과 함께 주요 형식으로 내보낼 수 있습니다. Avizo Software는 또한 고급 시각화 도구를 사용하여 결과를 후처리하기 위해 결과 가져오기를 할 수 있습니다.
입자(Grain) 분석
Avizo Software는 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo Software는 고급 도구를 제공하며 아티팩트(artifact)가 있는 복잡한 이미지에서도 입자, 입자 크기, 분포, 모양을 감지, 분할, 분석할 수 있습니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo Software는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
입자 분석
Avizo Software는 물질이 촉매, 합금 또는 폴리머 이든지에 관계없이 물질 성능을 향상시키기 위한 입자에 대한 시각화, 프로세싱 및 정량을 위한 올인원 이미지 분석 플랫폼입니다. Avizo Software는 입자의 검출, 분할 및 분석을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 그런 다음, 입자는 필터링, 분류 및 분석되어 전체 크기, 분포 및 모양 통계적 추출이 가능합니다. 또한 Avizo Software는 쉽게 사용자 정의 가능한 레시피를 통해 분석을 자동화하고 반복할 수 있는 도구를 제공합니다.
Services
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
입문 교육
Amira, Avizo 및 PerGeos Software 신규 사용자를 위해 특별히 설계된 이 입문 교육을 통해 학습 커브를 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 기본 기능과 특징을 조명합니다.
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
고급 교육
Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 기존 사용자를 위해 특별히 설계된 이 고급 교육을 통해 결과를 얻기 까지의 시간을 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 고급 기능과 특징을 조명합니다.
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
맞춤형 개발
3D 및 이미지 프로세싱에서의 25년 이상의 경험과 크고 작은 조직에 수 백개의 맞춤형 프로젝트를 제공해 온 Thermo Fisher Scientific은 특정 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
저희는 당사의 소프트웨어를 다양한 수준으로 맞춤화하고 확장할 수 있습니다.
Resources
Avizo Software for Digital Volume Correlation to understand the dessication process in Egyptian crocodile mummies.
Amira for Advanced Image Processing and Quantification - Automatic tooth analysis.
Amira is used by UZ Leuven(Belgium) for postoperative evaluation of orthognathic patients to quantify the accuracy of the surgical outcome of bimaxillary surgeries by comparing it to the 3D virtual preoperative planning.
Avizo Software for Digital Volume Correlation to understand the dessication process in Egyptian crocodile mummies.
Amira for Advanced Image Processing and Quantification - Automatic tooth analysis.
Amira is used by UZ Leuven(Belgium) for postoperative evaluation of orthognathic patients to quantify the accuracy of the surgical outcome of bimaxillary surgeries by comparing it to the 3D virtual preoperative planning.
Features
Import and process your imaging data
    • Handle any modality, at any scale, of any size:
    - X-ray tomography: CT, micro-/nanoCT
    - Electron microscopy
    - Synchrotron
    • Support for multi-data/multi-view, multi-channel, time series, very large data
    • Scaling, calibration, conversion, re-sampling
    • Image enhancement, comprehensive filtering and convolution, Fourier frequency transforms
    • Artifact reduction algorithms
    • Advanced multi-mode 2D/3D automatic registration
    • Image stack alignment, arithmetic, correlation, fusion
    Easily segment your imaging data
    • Thresholding and auto-segmentation, object separation, automatic labeling
    • Region growing, snakes, interpolation, wrapping, smoothing
    • Morphological processing, including watershed and basins
    • Machine Learning-based segmentation
    • Automatic tracing of individual fibers and filaments
    • Skeletonization and filament network extraction
    • 3D surface reconstruction
    • Grid generation for FEA/CFD
    Image-to-simulation workflows
    • 3D image-based meshing for Finite Element and CFD
    • Porosity/pore connectivity analysis and skeletonization for Pore Network Modeling
    • Direct 3D image-based simulation: absolute permeability, molecular diffusivity, electrical resistivity, and thermal conductivity computation
    Export your analysis and visualization work to seamlessly publish and present it
    • Animation and video generation
    • Advanced key frame and object animation
    • Mix images, geometric models, measurements and simulations
    • Annotations, measures legends, histograms and curve plots
    • Export spreadsheets, 3D models, high-quality images
    Visualize and explore your imaging data
    • Interactive high-quality volume
    • Orthogonal, oblique, cylindrical and curved slicing
    • Contouring and iso-surface extraction
    • Maximum Intensity or other types of projections
    • Vector and tensor visualization
    Analyze your imaging data and obtain quantitative information
    • Intuitive recipe creation, customization, automated replay
    • Built-in measurements, including counts, volumes, areas, perimeters, aspect ratios and orientations
    • User-defined measures
    • Results viewer with spreadsheet tool and charting
    • Automatic individual feature measurements, 3D localization and spreadsheet selection
    • Automated statistics, distribution graphs
    • Feature filtering using any measurement criterion
    • Data registration, deformation, comparison and measurements
    • Porosity detection and measurement
    • Fiber analysis
    • Pre-processing for structural and flow simulations
    • Import of CAD models for actual/nominal comparison
    Easily and quickly adapt Avizo Software to your specific needs
    • Custom C++ modules development
    • MATLAB™ bridge
    • Python scripting API