Petrophysics
Petrophysics is about translating wireline logs into properties related to reservoir formation quality. These properties include static properties, as well as flow properties and saturation of fluids. Digital Rock Analysis (DRA) allows petrophysisists to calculate parameters on existing rock samples that will help with formation evaluation.
Petrophysical analysis software
Petrophysics analysis software
PerGeos Software is a comprehensive Digital Rock Analysis solution that provides petrophysicists and geophysicists with advanced analytical tools to calculate parameters on existing rock samples, to understand the reservoir formations.
Using whole-core CT data: Generate pseudo-logs. Co-visualize Core CT image, wireline logs, unwrapped Core image. Use Dual-Energy CT (DECT) technique to characterize Core density and Atomic Number or to perform Core classification based on reference materials.  
From plugs micro-CT or FIB-SEM imaging data: calculate Absolute Permeability. Run Fluid Flow simulations. Calculate Formation Factor, Electrical Resistivity. Simulate Mercury Injection Capillary Pressure.
Perform multi-scale geological and petrophysical analysis of your core imaging data
Multi-scale-1160x600
From Core to Pore, using imagery from large CT to FIB/SEM systems, PerGeos Software helps you digitally understand and validate observations and properties of your rock data with a high level of confidence.
Ability to interpret images at multiple resolutions from multiple modalities, advanced 2D/3D and 3D/3D registration tools and adaptive thresholding make PerGeos Software a unique digital platform for powerful up-scaling workflows.
This allows geological and petrophysical properties to be numerically obtained with confidence since all scales of the pore space can be analyzed and interpreted to calculate properties such as global porosity or relative permeability.
Techniques
Core Profile
PerGeos Core Profile은 whole-core CT의 공동 시각화, 코어 사진, 암석물리학 로그를 하나의 환경에서 가능하게 하는 전용 작업공간입니다. 또한, Core Profile은 암석 유형에서의 변화가 어떻게 지하의 암석물리학적 성질에 영항을 미치는지에 대한 커뮤니케이션과 추가 보정을 위한 whole-core CT 데이터에 근거한 가상 로그를 생성합니다.
온디맨드 웹캐스트 보기
암석물리학
PerGeos Software 확장은 암석 특성 분석 및 시뮬레이션을 위한 강력한 고급 모델 제품군을 제공하여, 절대 투과성, 형성 계수, 열 특성, 분자 확산, MICP 기공성과 같은 성질을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기
온디맨드 웹캐스트 보기
기공 네트워크 플로우
PerGeos Software는 2-상 플로우 시뮬레이션을 위한 고급 기능을 제공합니다. 모세관 압력, 상대 투과성 저항성 인덱스 또는 잔류 오일 포화와 같은 성질을 이 강력하고, 업계 검증 기술을 사용하여 얻을 수 있습니다.
온디맨드 웹캐스트 보기
기공 네트워크 통계학
Pore Network Statistics 확장은 3D 이미지 데이터에 기반한 pore network model (PNM)을 생성하고 추출하기 위한 워크플로우를 제공합니다. 이것은 기공 네트워크 모델 생성의 자연스러운 결과로서 기공 및 목(throat) 크기 분포에 대한 인사이트를 제공합니다.
DECT(듀얼 에너지 컴퓨터 단층촬영)
DECT 기술은 밀도 로그와 비교할 수 있고 암석 형성의 추가적인 특성분석에 사용될 수 있는 실제 밀도 정보를 제공하여 whole-core CT 분석 워크플로우에 가치를 더합니다. 이를 통해 전체 지층 및 유정에 걸쳐 whole-core CT 이미지를 비교할 수 있습니다.
온디맨드 웹캐스트 보기
Core Profile
PerGeos Core Profile은 whole-core CT의 공동 시각화, 코어 사진, 암석물리학 로그를 하나의 환경에서 가능하게 하는 전용 작업공간입니다. 또한, Core Profile은 암석 유형에서의 변화가 어떻게 지하의 암석물리학적 성질에 영항을 미치는지에 대한 커뮤니케이션과 추가 보정을 위한 whole-core CT 데이터에 근거한 가상 로그를 생성합니다.
온디맨드 웹캐스트 보기
암석물리학
PerGeos Software 확장은 암석 특성 분석 및 시뮬레이션을 위한 강력한 고급 모델 제품군을 제공하여, 절대 투과성, 형성 계수, 열 특성, 분자 확산, MICP 기공성과 같은 성질을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기
온디맨드 웹캐스트 보기
기공 네트워크 플로우
PerGeos Software는 2-상 플로우 시뮬레이션을 위한 고급 기능을 제공합니다. 모세관 압력, 상대 투과성 저항성 인덱스 또는 잔류 오일 포화와 같은 성질을 이 강력하고, 업계 검증 기술을 사용하여 얻을 수 있습니다.
온디맨드 웹캐스트 보기
기공 네트워크 통계학
Pore Network Statistics 확장은 3D 이미지 데이터에 기반한 pore network model (PNM)을 생성하고 추출하기 위한 워크플로우를 제공합니다. 이것은 기공 네트워크 모델 생성의 자연스러운 결과로서 기공 및 목(throat) 크기 분포에 대한 인사이트를 제공합니다.
DECT(듀얼 에너지 컴퓨터 단층촬영)
DECT 기술은 밀도 로그와 비교할 수 있고 암석 형성의 추가적인 특성분석에 사용될 수 있는 실제 밀도 정보를 제공하여 whole-core CT 분석 워크플로우에 가치를 더합니다. 이를 통해 전체 지층 및 유정에 걸쳐 whole-core CT 이미지를 비교할 수 있습니다.
온디맨드 웹캐스트 보기
Services
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
입문 교육
Amira, Avizo 및 PerGeos Software 신규 사용자를 위해 특별히 설계된 이 입문 교육을 통해 학습 커브를 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 기본 기능과 특징을 조명합니다.
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
고급 교육
Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 기존 사용자를 위해 특별히 설계된 이 고급 교육을 통해 결과를 얻기 까지의 시간을 단축하고 투자를 극대화 해보세요.
이 교육은 실습 교육이 있는 강의로 이루어져 있습니다. 교육 자료는 Amira, Avizo 및 PerGeos Software의 고급 기능과 특징을 조명합니다.
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
맞춤형 개발
3D 및 이미지 프로세싱에서의 25년 이상의 경험과 크고 작은 조직에 수 백개의 맞춤형 프로젝트를 제공해 온 Thermo Fisher Scientific은 특정 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
저희는 당사의 소프트웨어를 다양한 수준으로 맞춤화하고 확장할 수 있습니다.
Resources
PerGeos software overview.
PerGeos Flow Simulation, bringing core analysis into the digital age.
PerGeos software overview.
PerGeos Flow Simulation, bringing core analysis into the digital age.
Tutorials