MF-FP-Mining-Processing-Coal-470x200
석탄 채굴 분야 품질 관리 향상 및 안전한 채굴 공정 보장
채굴에서 하적에 이르기까지 품질 사양을 만족하고 더욱 일관되게 고품질의 제품을 납품할 수 있도록 필요한 모든 것을 제공합니다. Thermo Scientific 석탄 온라인 원소 분석기 및 배합 소프트웨어는 석탄 생산자에게 정확하고 신뢰성 있는 데이터를 제공하여 석탄 배합을 제어하고 사양을 만족하는 배치(batch) 생산을 가능하게 합니다. 당사는 또한 벨트 스케일(belt scale), 중량 측정 피더(weigh feeder), 석탄 품질 분석 및 석탄 시료 분석 기기를 제공합니다. 이들은 제품 납품시 구매자가 요구하는 총 톤수로 정확하게 납품하도록 보장하며, 공정을 효율적으로 관리하는데 필요한 공정 정보를 제공합니다. 당사는 금속 조각(tramp metal) 감지기, 높이(level) 센서, 벨트 오류(belt misalignment) 스위치, 비상 당김 스위치(emergency pull switch), 플러그형 슈트(chute) 스위치, 개인용 먼지 모니터링 장치 등을 통해 작업자에게 더 안전한 환경을 제공합니다.
영업 담당자에게 문의하기
빠른 링크
석탄 생산에 사용되는 제품
Thermo Scientific CQM FLEX 석탄 분석기를 사용하면 석탄 품질 변화를 최소화하고 계약 준수를 보장하며 효율성을 개선할 수 있습니다. CQM FLEX는 완벽한 기능의 석탄 품질 분석기이며, Prompt Gamma Neutron Activation(PGNAA) 또는 Pulsed Fast Thermal Neutron Activation(PFTNA) 중의 하나를 통합하여 사용할 수 있습니다. 또한, 중성자를 발생시키는 옵션으로 전통적인 Cf-252 방사성 소스(radioactive source) 또는 전기적으로 구동되는 중성자 발생기(neutron genenrator)를 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific ECA-3 교차벨트 원소 분석기를 사용하여 분류, 배합, out-of seam dilution(OSD) 콘트롤을 용이하게 할 수 있습니다. ECA-3는 기존의 컨베이어 벨트 주위에 장착되어 실시간으로 벨트 상에서 석탄의 총 부하 조성을 분석하도록 설계된 Prompt Gamma Neutron Activation(PGNAA) 석탄 시료 분석 기기입니다.
최대 6개의 석탄 소스(coal source)를 혼합하여 최저 비용으로 석탄 품질 분석 사양을 충족시킵니다. Thermo Scientific COBOS 석탄 배합 최적화 시스템은 석탄 품질을 지속적으로 모니터링하는 소프트웨어로 석탄 분류 및 배합 공정을 제어합니다.
PGNAA 및 PFTNA를 통해 석탄 배합이 사양을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
PGNAA 및 PFTNA를 통해 석탄 배합이 사양을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
석탄 배합 공정에서 특정 용도의 요구 사항을 만족시키기 위해 다른 품질의 석탄이 배합됩니다. 배합 결정은 채광 현장에서 판매할 수 있는 각 제품의 총량에 영향을 미치므로 배합된 석탄이 품질 사양을 충족시키는 것은 중요합니다.
온라인(online) 및 앳라인(at-line) 원소 분석기는 실시간으로 석탄의 조성을 측정하고 적극적으로 공정 차이를 해결하여 더욱 일관된 석탄 배합을 보장합니다. 이 분석기는 기존의 컨베이어 벨트 주변이나 주 컨베이어 옆에 인라인 석탄 시료 분석 유닛을 장착하여 석탄 품질을 지속적으로 모니터링합니다. 이 특별한 기기를 석탄 배합 소프트웨어와 결합하여 석탄 품질의 변화를 최소화하고 계약준수를 보장하며 효율성을 향상시키는 가장 효과적인 방법을 제공합니다.
온라인 및 앳라인(At-Line) 석탄 분석기는 Prompt Gamma Neutron Activation(PGNAA) 또는 Pulsed Fast Thermal Neutron Activation(PFTNA) 분석 기술을 사용합니다. 이러한 기술은 매우 투과성이 높으며 컨베이어를 통해 이동하는 전체 물질의 양을 높은 진동수에서 측정하므로, 공급 혼합물 중에서 모든 석탄이 올바르게 배합되도록 확인하는데 이상적인 기술입니다.
자세한 내용을 보려면 PGNAA 및 PFTNA 기술 페이지를 방문해 보십시오.
주요 석탄 생산 동영상
CQM FLEX 석탄 분석기를 확인해 보십시오.
CQM FLEX는 현존하는 제품 중 최고의 정확도를 가진 온라인 석탄 분석기로서 이를 사용하여 고객은 가장 중요한 석탄 스트림의 품질 분석을 시시각각으로 제어할 수 있습니다.
광물 분석에서부터 완전한 벌크 중량 모니터링과 샘플링 시스템, 정보학에 이르기까지 Mining Toolkit 앱을 사용하여 광물 채굴 작업을 위한 최신 장비와 기술에 대해 알아보십시오!
예, 광물 채굴(mining) 작업을 최적화하기를 원합니다!
관련 석탄 채굴 카테고리
Thermo Scientific은 시멘트, 석탄, 채굴 등의 혹독한 조건을 위해 디자인된 비접촉 농도계 및 감마 투과 레벨 측정기 등 다양한 핵(nuclear) 측정 솔루션을 제공합니다.  당사는 40여년 간의 핵(nuclear) 측정기 제조 경험을 바탕으로 극한 조건에서도 높은 정확도, 신뢰성 및 내구성을 제공하는 측정기 제품을 공급하고 있습니다.
아직도 전세계적으로 약 90%의 시멘트 공장에서 석탄을 연료로 사용하고 있습니다. 당사는 시멘트 생산자가 제품 품질을 개선하고, 효율을 높이며, 제품 생산 비용을 절감하고, 더욱 안전하고 청결한 생산 라인을 구축할 수 있도록 모든 기기, 장비 및 소프트웨어 제품군을 제공합니다.
벌크 모니터링 및 시료 처리 관련 제품
생산량과 재고를 모니터링하거나 제품 하적을 조절하는 벨트 스케일 시스템으로 비즈니스의 효율적인 운영을 위한 중요한 정보를 제공합니다.
고객의 장비를 보호하고 사고를 예방하며 예기치 않은 가동 중단을 줄여줍니다. Thermo Scientific Ramsey 컨베이어 보호 스위치는 컨베이어 벨트의 위치를 모니터링하고 추적하여 잠재적인 위험을 알려줍니다.
공기 품질 관련 제품
미국-기반의 채광 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 개인용 분진(호흡기로 들어갈 수 있는) 모니터링 장치를 통해 실시간으로 석탄 분진 노출을 모니터링할 수 있습니다.
이 실시간, 주변, 연속 모니터링 장치는 총 미립자 측정 및 PM10 ~ 최저 PM1 범위의 컷-포인트(cut-point)에 대한 연속 측정을 제공합니다.
Thermo Scientific 개인용 DataRAM ™ pDR-1500 에어로졸 모니터링 장치로 실시간 결과 및 중력 밸리데이션을 제공할 수 있습니다.
시멘트 제품의 변동성을 줄이고, 채석장의 수명을 연장하며, 관리 요구 사항을 충족합니다.
생산 품질을 향상시키고, 효율을 증가시키며, 생산 단가를 낮추고, 시멘트 생산 라인을 더욱 안전하고 깨끗하게 합니다.
자세히 알아보기
belt scale selection guide
컨베이어 벨트 스케일은 채굴 작업의 대량 물질 처리 시스템에서 중요한 부분입니다. 벨트 스케일 시스템은 생산량과 재고를 모니터링하거나 제품 하적을 조절하는 동시에 비즈니스의 효과적인 관리와 효율적인 운영을 위한 중요한 정보를 제공합니다. 벨트 스케일 시스템을 선택할 때 고려해야 할 여러 가지 옵션이 있습니다. 어떤 것이 자신의 응용 분야에 적합한지 어떻게 알 수 있습니까?
벨트 스케일(belt scale) 선택 가이드를 확인해 보십시오.