더 낮은 TCO 슬러리 공정 스트림을 위한 Thermo Scientific 금속 가공 샘플 전처리 장비
실시간 공정 진행 추이에 따른 탄력적인 대응
Thermo Scientific 금속 가공 장비와 샘플링 시스템을 사용하여 슬러리 공정 콘트롤 시스템에서 환경 규정 준수를 달성하고, 회수율을 높이고, 비용율 감소시킬 수 있습니다. Thermo Scientific 금속 가공 샘플 전처리 장비는 믿을 수 있고 정확한 데이터, 금속 가공 계산 및 입도 분석을 위한 중요한 인풋을 제공합니다. 이를 통해 운영자는 공정 최적화, 막대한 비용 절감, 수익성 개선 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 당사의 분석 및 금속 가공 샘플링 시스템은 기술적 제약 조건을 만족하고 총 소유 비용을 최소화할 수 있도록 공장 규모에 맞게 유연하게 구성할 수 있습니다.
영업 담당자에게 문의하기 ›
빠른 링크
주요 금속 시료 채취 시스템
Thermo Scientific AnStat-330 온라인 샘플링 및 원소 분석 스테이션은 온라인 원소 분석을 제공하는 동시에 금속 계산을 위한 복합 금속 가공 샘플을 제공합니다.
Thermo Scientific MEP-300 멀티-원소 프로브(Probe)는 AnStat 및 MSA X선 분석기 제품에 사용되는 MEP 및 MEP-200 액체 질소 냉각 XRF 이머전 프로브를 대체하기 위해 개발되었습니다.
Thermo Scientific DSA-200 드라이 스트림 분석기는 광물질 샌드(mineral sand) 애플리케이션에서 건조 원료 스트림의 정확한 원소 분석에 사용하는 내구성이 높은 기기입니다.
Thermo Scientific 중력 피드 샘플러(Gravity Feed Sampler)는 멀티-스트림 분석기용 시료를 생산하기 위한 간단하고 비용 대비 효과가 높은 대안입니다.
Thermo Scientific GS Omni 분석기는 복수의 슬러리 공정 스트림에서 실시간으로 정확하게 경금속 및 중금속 원소 분석을 제공합니다.
Thermo Scientific MSA 멀티-스트림 분석기는 최대 12개의 슬러리 스트림에 대해 정확하고 비용 대비 효과가 높은 원소 분석을 제공합니다.
Thermo Scientific 압력 파이프 샘플러(Pressure Pipe Sampler)는 멀티-스트림 분석기용 시료를 생산하기 위한 간단하고 비용 대비 효과가 높은 대안입니다.
Thermo Scientific PSM-400MPX 입자 크기 모니터(Particle Size Monitor)는 최대 3개의 스트림에서 동시에 최대 5가지 입자 크기를 측정하는 스트림 내 입자 크기 분석(입도 분석)을 제공합니다.
Thermo Scientific SamStat-30은 실시간 철강 공정의 종합적인 관리를 위해 주기적으로 전체 슬러리 스트림의 합성 시료를 제공합니다.
광물 분석에서부터 완전한 벌크 중량 모니터링과 샘플링 시스템, 정보학에 이르기까지 Mining Toolkit 앱을 사용하여 광물 채굴 작업을 위한 최신 장비와 기술에 대해 알아보십시오!
예, 광물 채굴(mining) 작업을 최적화하기를 원합니다!
주요 광물 채굴 및 처리 동영상
더 깨끗한 솔루션
피드(feed) 솔루션
말단(tailings) 솔루션
인스트림 분석 시스템의 장점
인스트림 분석(ISA) 시스템은 부유 선광 공정에서 슬러리 스트림의 금속 및 밀도를 지속적으로 온라인 분석합니다. 이 정보를 이용하면 공장 운영자 또는 공정 제어 시스템이 이송 속도, 펄프 밀도, 연삭, 헤드 그레이드 및 광물학의 변화로 야기되는 정상적인 교란 후에 훨씬 더 신속하게 공정을 미세 조정하고 최적화할 수 있습니다. 펄프 수준, 통기 속도, 시약 유량 등에 대한 조정을 통해 요구 사양 내에서 농축 등급을 유지하면서 지속적으로 회수율을 극대화할 수 있습니다.  
추가적인 이점은 계획되지 않은 공정 교란에 대한 실시간 표시를 제공함으로써 연속적인 전용 온라인 원소 성분 분석에서 파생됩니다. 작업자는 시약 공급기 또는 부유 선광 셀 수준 제어 밸브의 고장 또는 클리너 회로의 높은 순환 부하를 초래하는 맥석의 과도한 회수로 인한 금속 손실을 즉시 최소화하여 이러한 혼란에 대응할 수 있습니다. 최종 결과는 광물 선광 작업에서 발생하는 손실의 기간 및 규모의 감소로 생산된 추가 농축물의 관점에서 상당한 경제적 이익을 가져옵니다.
ISA 시스템은 견고하고 신뢰할 수 있으며 최소한의 유지 보수가 필요합니다.  경제적 장점:
  • 회수율 증대
  • 시약 소비량 감소
  • 향상되고 보다 일관된 농축 등급
  • 인력 요구 사항 감소
  • 실험 및 혁신의 효율성 증대
PGNAA는 철광석 선광 공장 제어 제공
Prompt gamma neutron activation analysis(PGNAA) 기술은 철광석 산업에서 벌크 재료 및 슬러리 모두에 대한 원소 성분 분석을 제공합니다. 석탄 및 시멘트 산업에서 수십 년 동안 공정 관리에 사용된 PGNAA 기술은 까다로운 광석 유형을 처리하고 효율 및 제품 품질을 개선하며 공정을 제어 및 안정화시키는 데 도움이 되는 철광석 선광 공장 내에서 성공적인 측정 기술로 입증되었습니다.
다중 스트림 PGNAA 분석기인 GS-Omni는 처리 공장 내에서 사료, 농축물 및 테일 스트림에 대한 실시간 슬러리 원소 성분 분석을 제공합니다. 분석기의 분석 데이터는 컨트롤 전략을 사용하여 컨트롤 또는 복합 시료의 실험실 분석과 비교하여 훨씬 짧은 시간에 공장을 수정하고 안정화시켜 상당한 경제적 이점과 보다 큰 운영 유연성을 제공할 수 있습니다. 경제적 장점에는 보다 안정된 제품 품질, 시약 소비량 감소, 혼합 시료 처리 및 실험실 비용이 포함됩니다.
PGNAA 분석기 설계의 중요한 요구 사항은 분석기를 통과하는 재료의 양에 대한 측정의 균일성을 보장하는 것입니다. 이는 분석기를 통과하는 시료의 모든 부분이 시료 처리 이론과 일치하는 동일한 측정 확률을 갖도록 보장합니다. 잘 설계된 PGNAA 슬러리 분석기는 분석되는 물질과 관련된 시료 처리 및 시료 준비 오류를 근본적으로 제거할 수 있습니다. 이는 실험실 분석 또는 기타 온라인 측정 기술과 관련된 총 오류의 제한 요소입니다.
자세한 내용을 보려면 PGNAA 및 PFTNA 기술 페이지를 방문하십시오.
벌크 중량 측정 및 시료 채취 관련 제품
Bulk-Weighing-Monitoring-Sampling-showcase-image-230x195
Thermo Scientific Ramsey 시리즈 14 정밀 벨트 스케일(belt scale) 시스템은 정부 및 규제 기관의 인증을 요구하는 정확도가 높은 분야 또는 조건부 지급 분야용으로 특별히 설계되었습니다.
핵(nuclear) 측정 제품
Thermo Scientific은 시멘트, 석탄, 채굴 등의 혹독한 조건을 위해 디자인된 비접촉 농도계 및 감마 투과 레벨 측정기 등 다양한 핵(nuclear) 측정 솔루션을 제공합니다. 40년 이상 핵 측정기를 제조하였으며, 당사의 장비는 정확성, 신뢰성과 함께 가장 혹독한 환경에서도 운영가능하도록 견고성을 제공합니다.
광물 및 광업 관련 전자 현미경 검사 제품
belt scale selection guide
컨베이어 벨트 스케일은 채굴 작업의 대량 물질 처리 시스템에서 중요한 부분입니다. 벨트 스케일 시스템은 생산량과 재고를 모니터링하거나 제품 하적을 조절하는 동시에 비즈니스의 효과적인 관리와 효율적인 운영을 위한 중요한 정보를 제공합니다. 벨트 스케일 시스템을 선택할 때 고려해야 할 여러 가지 옵션이 있습니다. 어떤 것이 자신의 응용 분야에 적합한지 어떻게 알 수 있습니까?
벨트 스케일(belt scale) 선택 가이드를 확인해 보십시오.