다양한 검출 유형의 기기가 서로 다른 소프트웨어를 사용하거나 개별 워크스테이션에 있는 혼합 분석 실험실의 간소화는 쉽지 않습니다. 크로마토그래피를 넘어 단일 사중극자, 삼중 사중극자, 고분해능 정밀 질량(HRAM) 옵션까지 완벽하게 제어할 수 있는 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 소프트웨어 및 파일 관리, 사용자 교육 및 분석법 이전 노력을 줄이고 질량분석법(MS) 기능을 고품질로 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다.
크로마토그래피 데이터 시스템(CDS), Chromeleon CDS가 질량분석기의 더 높은 감도와 더 풍부한 검출을 포함한 모든 분리 및 검출 기술을 단일 규정 준수 지원 엔터프라이즈(클라이언트/서버) 환경에 결합하여 실험실 워크플로를 간소화합니다.
사용자의 반응은 어떤가요?
"Chromeleon 소프트웨어의 사용자 중심 설계 덕분에 당사의 실험실에서는 인턴부터 박사급에 이르기까지 누구나 GC-FID, UHPLC 삼중 사중극자 질량분석기 등 다양한 장비를 사용할 수 있습니다. Chromeleon 소프트웨어는 신규 직원 교육에 대한 진입 장벽을 낮추어 유연성을 높이고 교육 시간을 단축합니다."
- Scientist, Kalsec
크로마토그래피 소프트웨어는 질량분석기(MS), LC-MS, GC-MS와 같은 다양한 시스템을 제어하여 데이터 수집과 데이터 분석을 용이하게 합니다. 기기 및 소프트웨어를 효과적으로 활용하기 위해 라이브러리를 제공하며, 실험실과 연동하여 규정을 준수하는 실험실 데이터 관리를 지원합니다.
Superior MS data processing and automation capabilities
기능의 확장
실험실을 확장하는 것은 단순히 새 하드웨어를 구매하고 셋팅하는 그 이상입니다. 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS), Chromeleon CDS는 새로운 하드웨어를 대규모 환경에 통합하고 사용자가 교육을 받고 활용하는 데 필요한 노력을 줄여줍니다.
  • 하나의 소프트웨어로 LC-MS, GC-MS 또는 IC-MS 시스템 제어
  • 분석을 간소화하기 위한 구성 가능한 질량분석기(MS) 전용 데이터 보기, 검출 알고리즘 및 리포팅 도구
  • 여러 분석물질에 대한 정량을 지원하기 위해 최적화된 백그라운드 처리
  • 표적 펩타이드 맵핑 및 새로운 피크 검출
  • 표적 및 비표적 원형 단백질 디콘볼루션 기능
  • 단 두 번의 마우스 클릭으로 일상적인 분석을 생성하고 실행할 수 있도록 유연한 eWorkflow™ 절차 설계 가능
  • gold-standard assurance 기능으로 데이터 무결성을 보장하고 규정을 준수하는 시스템 구축
Dedicated support for MS-driven applications
애플리케이션에 중점을 둔 AppsLab 라이브러리 검색 기능
질량분석법(MS)을 개발하고 구현하는 데에는 시간이 많이 소요됩니다. Thermo Fisher Scientific은 구매한 기기 및 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있도록 애플리케이션 노트 및 지원을 제공합니다. 아래 링크를 참고하세요.
Connect your laboratory
크로마토그래피 소프트웨어와 실험실과의 연결
분석법, 데이터, 보고서 등을 정리하고 관리하는 데는 분석법 개발부터 일상적인 사용까지 많은 시간과 노력이 소요될 수 있습니다. 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS), Chromeleon CDS는 시스템을 연결하고 파일 중앙 집중화를 활용하여 분석법 이전을 가속화하고 모든 사용자에게 데이터 액세스를 개방할 수 있도록 도와줍니다.
Compliant MS
규정을 준수하는 질량분석
Chromeleon CDS가 제공하는 골드 스탠더드 GxP 및 21 CFR Part 11 규정 준수 기능을 활용하여 질량분석기 및 데이터를 개선할 수 있습니다. 보안 로그온, 모든 동작 및 전체 버전 제어를 포괄하는 감사 추적 기능을 표준으로 하여 규정 준수 기기 튜닝 및 제어 기능을 수행할 수 있습니다. Chromeleon CDS를 사용하면 모든 질량분석의 워크플로에서 규정 준수를 쉽게 달성, 유지 및 입증할 수 있습니다.
질량분석기(MS)용 CDS
Chromeleon CDS에는 또한 하나의 애플리케이션에서 크로마토그래피 및 MS 정량 워크플로를 간소화하는 MS 전용 데이터 보기, 빠른 데이터 처리 및 보고 기능이 포함되어 있습니다. 크로마토그래피를 넘어 질량분석기로 소프트웨어를 확장함으로써 질량분석기에 사용되는 CDS의 모든 기능을 활용하여 분석을 단순화하고 일반적인 검출기처럼 질량분석기를 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)를 더욱 효율적으로 활용하기 위해 LC-MS, 질량 분석기(MS), GC-MS를 활용하는 방법에 대해 알아보세요.
규정 준수에 대비한 질량 분석기(MS): 고객의 관점
Chromeleon CDS 소프트웨어가 크로마토그래피 및 질량 분석기(MS) 효율성을 높이는 동시에 포괄적인 규정 준수 기능을 제공하는 방법에 대한 고객의 관점을 확인하세요.
 고객 자료 다운로드 ›
GC-MS 워크플로를 사용한 고체 폐기물 SVOC 분석 최적화
환경 실험실에서 데이터 처리, 자동화를 통해 실험실 워크플로를 간소화하고 GC-MS 및 CDS로 기기 제어를 개선하는 새로운 방법을 알아보세요.
자세히 알아보기 ›
질량 분석기(MS) 구성 요소를 확인하고 효과적으로 데이터 분석하는 방법들을 확인해 보세요.
질량 분석기(MS) 컴포넌트 뷰 기능
동영상에서는 여러 질량 분석기(MS) 구성 요소를 효과적으로 확인하고 쉽게 검토하는 방법을 보여줍니다.
SGS에서 추출물 및 침출물 검사
여러 질량 분석기(MS) 구성 요소를 효과적으로 확인하고 쉽게 검토하는 방법을 알아보세요.
HeSaver-H2Safer를 사용하는 NOW Foods
살충제 분석에 HeSaver-H2Safer 기술을 사용하면 얻을 수 있는 이점을 알아보세요.
NIBRT 및 University of Sheffield
NIBRT와 University of Sheffield에서 Thermo Scientific 기술을 사용하여 분석 과제를 어떻게 해결하는지 알아보세요.
리소스
사례 연구
기타 리소스
* 필수 항목