Search Thermo Fisher Scientific
서프레서는 용리액에서 전도성 이온을 제거함으로써 분석물 신호를 키우는 동시에 배경 신호/노이즈를 감소시킵니다. 이를 통해 전도도 검출에 의한 무기 분석물 측정에서 달성할 수 있는 가장 높은 수준의 감도와 가장 낮은 검출 한계를 얻을 수 있습니다.
사용하고 있는 용리액, 유기용매, 분석물, 매트릭스 농축, IC 시스템 형태에 맞는 서프레서를 선택해 보십시오. 자동서프레션(AutoSuppression)을 사용한 용리액 자동 제조 이온 크로마토그래피(RFIC) 기반 전해 억제 제품은 Thermo Scientific Dionex 제품 카탈로그에서만 제공됩니다.
이 전해 재생 서프레서는 특히 외수(external water) 모드 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 제품은 최대 40%의 용매, 붕산염 용리액 및 MS와 PCR와 같은 파괴적 검출기와 호환됩니다.
탄산염 기반 용리액을 사용한 음이온 교환 크로마토그래피를 위해 고안된 서프레서로 음이온 분리의 감도를 높이고 노이즈를 낮출 수 있습니다.
Thermo Scientific™ Dionex™ CES™ 300 캐필러리 전해 서프레서를 사용하면 캐필러리 이온 분리 시 재생액 없이 배경 기준선 전도도를 줄일 수 있습니다.
Dionex CRS 500 서프레서는 아주 낮은 노이즈와 빠른 시작 시간을 가진 화학 재생 서프레서입니다. 고용량, 용매-호환 설계로 복잡한 매트릭스를 처리할 수 있습니다. Dionex ACRS-ICE 500 서프레서는 복합적인 시료 또는 고이온강도 시료의 유기산 및 알코올 분석에 최적화된 고용량, 용매-호환 디자인입니다.
고 pH 용리액 및 배출액에서 자동으로 염(salt)을 제거하여 IC 탄수화물 방법을 간소화합니다.
억제(Suppression) 기술은 이온 크로마토그래피(IC) 시스템의 핵심입니다. 이전에는 서프레서 기능 발전의 초점이 연속 작업과 고용량, 편의성에 있었습니다. 미래의 발전은 이러한 변수를 최적화하는 것뿐만 아니라 배압(backpressure) 내성, 피크 효율성, 전류 효율성 등 일련의 기타 개선점들에 초점이 맞춰질 것입니다.