Search Thermo Fisher Scientific
안정적인 성능과 생산성을 위해 설계된 차세대 서프레서 및 용리액 재생 솔루션을 찾아보십시오. 우수한 품질의 소모품은 IC 분석의 성공을 보장합니다.
이 카트리지는 등용매 및 기울기 분리를 위해 전기 분해 방식으로 고순도 수산화물, 탄산염, 메탄술폰산 용리액을 만듭니다. Thermo Scientific Dionex Reagent-Free Ion Chromatography(RFIC)는 물만으로 우수한 결과를 제공합니다.
차세대 서프레서는 용리액에서 전도성 이온을 제거하여 분석물의 신호를 키우고 배경 신호/노이즈를 감소시킴으로써 전도도 검출에 의한 무기 분석물 측정에서 달성할 수 있는 최고 수준의 감도와 최저 수준의 검출 한계를 제공합니다.
당사의 RFIC-ER은 서프레서로 시작 용리액을 재구성함으로써 4L 용리액 한 병을 최대 4주 동안 사용할 수 있습니다.
이온 크로마토그래피를 위한 고객의 요구사항에 맞는 다양한 시약과 농축액을 제공합니다.
즉시 희석하여 사용할 수 있는 용리액 농축액은 음이온 또는 양이온 분석을 위해 용리액을 준비하는 편리하고, 신속하고, 믿을 수 있는 방법입니다.
주문의 편의를 위해 IC 시스템에 필요한 컬럼 및 관련 소모품을 함께 사전 조립한 번들을 제공합니다.
A collection of IC applications for inorganics, cations, disinfection byproducts and contaminants in drinking water.