Search Thermo Fisher Scientific
용리액을 수동으로 준비할 필요가 없습니다. 용리액 제조(EG) 카트리지는 RFIC 시스템에서 등용매 및 기울기 분리를 위한 고순도 수산화물, 탄산염 및 메탄술폰산 용리액을 전기분해식으로 제조합니다. 물만 첨가하면 됩니다.
칼륨, 나트륨 및 수산화리튬 용리액 제조를 자동화합니다. 수산화칼륨 카트리지는 표준 압력(ECG III KOH), 고압(EGC 500) 및 캐필러리 고압(EGC-KOH 캐필러리) 형식으로 제공됩니다. 수산화칼륨 용리액은 Dionex IonPac AS19, AS18, AS15 캐필러리 컬럼과 같은 수산화물 선택성 컬럼과 함께 사용할 수 있습니다.
MSA 카트리지는 표준 압력(ECG III MSA), 고압(EGC 500) 및 캐필러리 고압(EGC-MSA 캐필러리) 형식으로 제공됩니다. MSA 용리액은 Dionex IonPac CS12A, CS16, CS18 및 CS19 캐필러리 컬럼과 같은 컬럼과 함께 사용할 수 있습니다.
전기분해방식으로 탄산칼륨 용리액을 제조합니다. 이 카트리지는 탄산염 용리액 기반 컬럼을 사용한 음이온 분리를 위해 Thermo Scientific Dionex Electrolytic pH Modifier와 함께 사용됩니다. 탄산염 용리액은 Dionex IonPac AS14A 컬럼 등과 함께 사용할 수 있습니다.
Reagent-Free IC Eluent Generation(RFIC-EG) 기능이 포함된 시스템은 Thermo Scientific Dionex EGC Eluent Generator Cartridge를 사용하여 고순도 수산화물, 탄산염, 중탄산염 또는 메탄술폰산(MSA) 용리액을 전기분해방식으로 자동으로 제조합니다. 이 제조를 위해 RFIC-EG 시스템에는 고순도의 탈이온수(DI Water)만이 필요합니다.
이 시스템은 지정된 농도의 용리액을 자동으로 생성하여 등용매 또는 기울기 분리를 수행할 수 있습니다. 이는 등용매 펌프를 사용하여 기울기 분석을 수행할 수 있다는 것을 의미합니다. Thermo Scientific Dionex CR-TC Continuously Regenerated Trap Column을 사용하여 재생용액을 준비할 필요 없이 온라인으로 용리액을 정제하고 검출 전에 전기분해방식으로 억제합니다.
RFIC-EG는 기준선 이동(baseline shift)을 방지하고, 감도를 높이고, 분해능을 개선하고, 일관된 피크 인테그레이션(peak integrarion)을 보장함으로써 탁월한 결과 제공
적합한 Thermo Scientific Dionex EGC Eluent Generator Cartridge 선택 | ||||
---|---|---|---|---|
Instrument | Anions | Cations | ||
Gradient or Isocratic Hydroxide EG | Isocratic Carbonate EG | Isocratic Carbonate / Bicarbonate EG | Gradient or Isocratic MSA EG | |
Dionex Inuvion with RFIC | Dionex EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3 + EPM 500 | Dionex EGC 500 MSA |
Dionex Integrion | Dionex EGC III KOH, NaOH+, LiOH+ 및 EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA Cartridge, EGC 500 MSA |
Dionex ICS-6000 | Dionex EGC III KOH, NaOH+, LiOH+, and EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA Cartridge, EGC 500 MSA |
Dionex ICS-4000 and Dionex ICS-6000 Capillary | Dionex EGC KOH (Capillary) | Not available | Not available | Dionex EGC MSA (Capillary) |
Dionex RFC-30 * | Dionex EGC III KOH | Not available | Not available | Dionex EGC III MSA |
*Thermo Scientific Dionex RFC-30 컨트롤러는 다른 Dionex IC System에서 RFIC-EG를 활성화하는 데 사용할 수 있습니다.
Reagent-Free IC Eluent Generation(RFIC-EG) 기능이 포함된 시스템은 Thermo Scientific Dionex EGC Eluent Generator Cartridge를 사용하여 고순도 수산화물, 탄산염, 중탄산염 또는 메탄술폰산(MSA) 용리액을 전기분해방식으로 자동으로 제조합니다. 이 제조를 위해 RFIC-EG 시스템에는 고순도의 탈이온수(DI Water)만이 필요합니다.
이 시스템은 지정된 농도의 용리액을 자동으로 생성하여 등용매 또는 기울기 분리를 수행할 수 있습니다. 이는 등용매 펌프를 사용하여 기울기 분석을 수행할 수 있다는 것을 의미합니다. Thermo Scientific Dionex CR-TC Continuously Regenerated Trap Column을 사용하여 재생용액을 준비할 필요 없이 온라인으로 용리액을 정제하고 검출 전에 전기분해방식으로 억제합니다.
RFIC-EG는 기준선 이동(baseline shift)을 방지하고, 감도를 높이고, 분해능을 개선하고, 일관된 피크 인테그레이션(peak integrarion)을 보장함으로써 탁월한 결과 제공
적합한 Thermo Scientific Dionex EGC Eluent Generator Cartridge 선택 | ||||
---|---|---|---|---|
Instrument | Anions | Cations | ||
Gradient or Isocratic Hydroxide EG | Isocratic Carbonate EG | Isocratic Carbonate / Bicarbonate EG | Gradient or Isocratic MSA EG | |
Dionex Inuvion with RFIC | Dionex EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3 + EPM 500 | Dionex EGC 500 MSA |
Dionex Integrion | Dionex EGC III KOH, NaOH+, LiOH+ 및 EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA Cartridge, EGC 500 MSA |
Dionex ICS-6000 | Dionex EGC III KOH, NaOH+, LiOH+, and EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA Cartridge, EGC 500 MSA |
Dionex ICS-4000 and Dionex ICS-6000 Capillary | Dionex EGC KOH (Capillary) | Not available | Not available | Dionex EGC MSA (Capillary) |
Dionex RFC-30 * | Dionex EGC III KOH | Not available | Not available | Dionex EGC III MSA |
*Thermo Scientific Dionex RFC-30 컨트롤러는 다른 Dionex IC System에서 RFIC-EG를 활성화하는 데 사용할 수 있습니다.
듀얼 용리액 제조 카트리지(Dual EGC) 모드로 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC System을 작동시켜 복합 탄수화물을 분석하기 위한 용리 기울기를 자동으로 생성해 보십시오. 이 새로운 옵션은 메탄술폰산(MSA) EGC 카트리지와 수산화 칼륨(KOH) 카트리지를 서로 직렬로 연결하여 올리고당과 같은 복합 탄수화물 분석에 필요한 매우 재현성 있고 정확한 KOH/KMSA 용리 기울기를 생성합니다.