Search Thermo Fisher Scientific
이온 크로마토그래피(IC) 제품에 적용된 당사의 최신 혁신적 기술을 확인해 보십시오. 고객의 관점에서 설계되어 점점 증가하는 생산성, 성능 및 간편성 요건을 만족하는 첨단 기능을 제공합니다.
Reagent-Free™ IC(RFIC™)는 물과 기타 성분을 첨가하기만 하면 용리액이 자동으로 생성되면서 RFIC 시스템이 작동합니다.
연속 작동, 고용량, 간편한 사양, 배압 내성, 피크 효율, 전류 효율성 등의 장점을 제공하는 서프레서 기술의 미래를 확인해 보십시오.
높은 배압에서도 간편하게 작동이 가능한 Thermo Scientific™ Dionex™ HPIC™ 시스템은 새로운 차원의 속도와 분해능을 제공합니다.
세계 최초의 Dionex HPIC 캐필러리 시스템과 컬럼이 어떤 장점을 제공하는지 확인해 보십시오. 고압 작동의 장점으로서 중단 없는 연속 작동이 항상 준비된 캐필러리 IC를 통해 생산성을 향상할 수 있습니다.
전하 검출은 이온의 전하량 및 농도에 비례하여 이온을 검출하는 막 기반 기술로서 단일 표준물질을 사용하여 알려진 화합물과 알려지지 않은 화합물에 대한 신뢰성 있는 정량분석이 가능합니다.
이 소프트웨어를 강력하고 간편하게 사용할 수 있도록 만들어 주는 기능에 대한 자세한 정보를 제공하는 리소스 모음입니다.