용리액 자동 제조 이온 크로마토그래피(RFIC) 용리액 재생
최대 4주간의 연속 작동
용리액 준비, 보정 및 평형 조정에 소요되는 시간으로 인해 분석에 사용되는 시간이 줄어듭니다. Dionex Reagent-Free IC with Eluent Regeneration(RFIC-ER)은 한 배치(batch)의 용리액을 사용하여 자동으로 용리액을 재생하고 시간과 인력을 절감하면서 최대 4주간 연속 작동이 가능합니다. 1회 4L 배치(batch)의 용리액을 최대 4주간 사용할 수 있습니다.
용리액 재생이란?
용리액 재생 이온 크로마토그래피(IC) 시스템에서는 기존에는 폐수로 배출되던 용리액이 전기분해 장치로 유입되어 재생되기 때문에 새 용리액으로 다시 사용할 수 있습니다.
RFIC-ER은 재유입 용리액을 재생하기 위해 전해 서프레서를 사용합니다. 이 폐회로 시스템에서 1회 배치의 용리액으로 최대 4주간 연속 작동이 가능합니다. 이 폐회로 시스템은 용리액 준비로 인한 오류를 제거하고 재보정이 필요 없는 안정적인 환경을 제공하며 다음 분석을 위해 “항상 작동 준비”되어 있습니다.
용리액 생성과 용리액 재생의 차이점
  • RFIC-ER 시스템은 용리액 재생을 위해 전해 서프레서를 사용합니다. RFIC-ER은 일반적으로 낮은 농도에서 중간 농도의 시료 매트릭스에서 탄산염 또는 메탄술폰산(MSA)를 사용하는 음이온 또는 양이온의 등용매 분리 전용 시스템입니다.
  •  무시약 용리액 생성(RFIC-EG) 시스템은 탈이온수와 용리액 생성 카트리지(EGC)를 사용하여 전기분해 방식으로 용리액을 생성합니다. RFIC-EG 시스템은 수산화물 용리액 또는 기울기 용리 분리가 필요한 응용 분야에서 권장됩니다.
  • RFIC-ER은 저비용으로 RFIC-EG 대신 사용할 수 있습니다.
RFIC-ER에 적합한 응용 분야
RFIC-ER은 다음과 같은 용도로 개발되었습니다.
  • 탄산염, 탄산염/중탄산염 또는 MSA 용리액을 사용하는 등용매 분리
  • 식수, 지하수 및 표층수 분석 시스템과 같이 낮은 농도에서 중간 농도의 매트릭스 시료의 고처리량 분석 전용 시스템
주입 용적이 크거나 작업량이 많은 경우 트랩, 정제 컬럼 및 용리액의 교체 또는 재생이 더 자주 요구됩니다. 수산화물 용리액 또는 용리액 그래디언트가 요구되는 응용 분야에서 RFIC-EG 시스템이 권장됩니다.
RFIC-EG의 작동 원리
  1. 정상적인 방법으로 4L의 용리액이 준비됩니다.
  2. 검출 후 억제된 용리액이 분석물 트랩 컬럼을 통과하면서 분석물 이온을 제거합니다.
  3. 그런 다음 억제된 용리액이 서프레서로 재유입되어 전해 억제를 위한 물을 공급합니다. 서프레서에서 배출되는 용액에는 용리액 이온과 H2 및 O2 기체가 포함되어 있습니다.
  4. 촉매 컬럼에서 산소와 수소를 재결합하여 물을 생성합니다. 전기분해 기체는 화학량론적으로 재결합하기 때문에 물의 양은 손실되지 않으며 용리액 농도도 일정하게 유지됩니다.
  5. 서프레서 배출액은 재사용을 위해 다시 용리액 저수조로 재유입됩니다.
  6. 정제 컬럼은 추가적으로 용리액 순도 유지를 위해 펌프 뒤에 연결됩니다.
Thermo Scientific 서프레서를 사용한 용리액 재생
Thermo Scientific™ 서프레서를 사용한 용리액 재생
용리액 재생이 제공하는 장점
  • 인력과 시간, 사용 물질, 유해성 폐수 처리 비용 절감
  • 시스템은 ‘항상 준비된 작동’ 상태
    • 이 시스템은 폐회로에서 연속 실행되기 때문에 시스템이 완벽한 평형 및 보정 상태로 유지되며 일상적인 대조 표준물질을 통한 보정만으로도 정확도를 충분히 보장 가능
    • 잦은 수동 용리액 준비와 비교하여 피크 머무름 시간 또는 면적의 변동성 감소로 재현성 증가
    • 용리액 흐름이 펌프 표면에 결정을 생성할 가능성이 줄어들어 펌프 유지보수 필요성 감소
  • 고성능
    • 용리액 준비의 편차 제거
    • 더 높은 시료 처리량
  • 자동화
    • Dionex Chromeleon Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어의 상태 진단 기능은 용리액, 트랩 및 컬럼 사용도를 모니터링하여 교체 또는 재생이 필요한 경우 작업자에게 알림 제공
RFIC의 재현성
일별 재현성이 매우 높습니다. 이 데이터는 재생 탄산염/중탄산염 용리액을 사용하여 Dionex ICS-1500 RFIC-ER 시스템에서 일별로 7회 보정 대조 표준물질을 분리한 결과를 중첩 표시하였습니다.
일별 표준물질의 재현성
일별 표준물질의 재현성
재생 탄산염/중탄산염 용리액을 사용하여 Dionex ICS-1500 RFIC-ER 시스템에서 일별로 7회 보정 대조 표준물질 분리 결과 중첩 표시
28일간 피크 면적 변화%
28일간 피크 면적 변화%
재생 탄산염/중탄산염 용리액과 함께 Dionex ICS-1500 RFIC-ER 시스템에서 4mm Dionex IonPac AS22 컬럼을 사용하여 28일간 7회 음이온 보정 대조 표준물질 분리 결과의 피크 면적 변화 백분율. 이 시스템은 한달 기간 동안 한 병의 용리액 4L만을 사용하면서 일별 보정 검사를 통과했습니다.
RFIC-EG 기술을 지원하는 시스템
RFIC-ER은 Dionex Integrion 및 ICS-5000+ HPIC 시스템용 옵션 구성 또는 업그레이드입니다.
제공되는 용리액 재생 소모품