Search Thermo Fisher Scientific
Dionex 이온 크로마토그래피 제품은 지속적인 혁신을 통해 기능을 다양하게 확장하고 이온 분석의 성능을 높여왔습니다. 용리액 제조 및 전해액 서프레서 기술의 발전을 통해 더 넓은 범위로 애플리케이션을 확장하고 생산성을 더욱 높일 수 있습니다. 용리액 제조 기능을 가진 당사의 자동 용리액 제조 IC 시스템(RFIC-EG)은 자동 용리액 생성기와 전해 재생 서프레서를 결합하여 IC 애플리케이션에 필요한 용리액과 재생액을 전기분해 방식으로 생성할 수 있습니다. 깨끗한 소스의 탈이온수 배관을 연결하기만 하면 RFIC-EG 시스템이 나머지 작업을 자동으로 처리합니다. 자세한 내용은 아래 설명을 참조하십시오.
자동 용리액 제조 IC 시스템(RFIC-EG)은 Dionex EGC 용리액 제조 장치 카트리지를 사용하여 고순도 수산화물, 탄산염, 중탄산염 또는 메탄술폰산(MSA) 용리액을 전기분해 방식으로 자동 생성합니다. RFIC-EG 시스템에 필요한 것은 고순도 탈이온수뿐입니다. 이 시스템은 등용매 또는 기울기 용리 분석법(Method)용으로 지정된 농도의 용리액을 자동으로 생성합니다. 이는 등용매 펌프를 사용하여 기울기 용리 분석을 수행할 수 있다는 것을 의미합니다. 용리액은 Dionex CR-TC 연속 재생 트랩 컬럼을 사용하여 인라인(In-line) 정제되어 검출 전에 전해를 통해 억제되므로 재생액을 준비할 필요가 없습니다.
RFIC-EG의 가장 두드러진 장점은 시간과 인력 절감입니다. 또한 전기분해 방식을 통한 용리액 생성으로 더 간단하고 강력한 IC 분석 기능을 제공하며 신뢰성도 높여줍니다. 수동 용리액 준비와 비교하여 RFIC-EG는 기준선 이동을 방지하고, 감도를 높이고, 분해능을 개선하고, 일관된 피크 적분을 보장함으로써 우수한 결과를 제공합니다. 또한 시스템의 신뢰성을 높여줍니다.
Dionex EGC III KOH 용리액 제조장치 카트리지는 양이온 교환 커넥터로 연결된 KOH 발생 챔버와 K+ 전해액 저수조로 구성되어 있습니다. 고압 커넥터는 K+ 전해액 저수조에서 전해 챔버로 K+가 통과하도록 합니다.
Dionex EGC 카트리지를 설치한 상태에서 물만 공급하면 등용매 및 기울기 용리 실행을 위해 전기분해 방식으로 고순도 수산화물, 탄산염 또는 메탄술폰산 용리액을 만듭니다. 용리액은 Dionex CR-TC 연속 재생 트랩 컬럼을 사용하여 온라인 상에서 정제됩니다. 이 트랩 컬럼 라인은 용리액 흐름에서 탄산염 같은 미량 이온 불순물을 제거하여 오염물을 감소시켜 줍니다. 또한 이 트랩을 사용하면 오프라인 세척 절차의 필요성도 없어집니다. Dionex CR-ATC 및 Dionex CR-CTC 트랩 컬럼은 각각 음이온 및 양이온 오염물 제거용입니다. 용리액은 검출 직전에 전기분해 방식으로 억제되어 재생액 준비 필요성을 제거합니다.
Thermo Scientific Dionex EGC 용리액 제조장치 카트리지 선택 옵션 | ||||
---|---|---|---|---|
기기 | 음이온 | 양이온 | ||
기울기 용리 또는 등용매 수산화물 EG | 등용매 탄산염 EG | 등용매 탄산염/중탄산염 EG | 기울기 용리 또는 등용매 MSA EG | |
Dionex Integrion RFIC | Dionex EGC 500 KOH 또는 EGC III KOH, NaOH+, LiOH+ | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3 + EPM 500 | Dionex ECG 500 MSA 또는 EGC III MSA Cartridge |
Dionex ICS-6000 | Dionex EGC 500 KOH 또는 EGC III KOH, NaOH+, LiOH+ | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3 + EPM 500 | Dionex ECG 500 MSA 또는 EGC III MSA Cartridge |
Dionex ICS-4000 및 Dionex ICS-6000 Capillary | Dionex EGC KOH(Capillary) | 이용할 수 없음 | 이용할 수 없음 | Dionex EGC MSA(Capillary) |
Dionex RFC-30 | Dionex EGC III KOH | 이용할 수 없음 | 이용할 수 없음 | Dionex EGC III MSA |