이온 크로마토그래피의 전하 검출
하전 이온으로부터 더 큰 신호 얻기
서프레서(suppressed) 전도도 검출과 결합한 Dionex QD 전하 검출기를 사용하여 약하게 해리된 상태의 알려진 또는 알려지지 않은 화합물 모두에 대한 신뢰성 있는 검출 및 정량을 달성할 수 있습니다. 이 검출기는 Dionex ICS-4000 HPIC 이온 크로마토그래피 시스템에 통합되어 있습니다.
이 페이지의 내용
전하 검출이란?
이온 크로마토그래피에서 확인용 직교 검출기로서 전하 검출과 서프레서(suppressed) 전도도 검출을 결합함으로써 추가적인 분석 정보를 얻을 수 있습니다.  Dionex QD 전하 검출기는 멤브레인 기반 기술을 사용하며 전하 및 농도에 비례하여 이온을 검출합니다. 인산염과 같이 3가 하전 이온은 염화물과 같은 1가 하전 이온보다 최대 3배 더 큰 신호가 발생합니다. 같은 전하 및 농도를 가진 이온은 유사한 반응을 산출하기 때문에 단일한 기준으로 알려지거나 알려지지 않은 화합물의 믿을 수 있는 정량 분석이 가능합니다.
전하 검출의 원리
전하 검출은 이온화가 가능한 화학종을 해리하여 이로부터 발생하는 전류를 측정하고 약하게 이온화된 분자의 해리를 유도함으로써 이루어집니다. 이를 통해 약한 전해질에서도 이미 이온화된 부분에서만 발생하는 전류를 측정하는 전도도 검출을 사용했을 때 얻을 수 있는 신호보다 더 강한 신호를 얻을 수 있습니다. 전하 검출은 전도도 검출과 결합하여 이온 크로마토그래피(IC) 응용 분야에서 향상된 피크 식별 및 피크 순도 분석을 제공합니다.
전하 검출의 장점
  • 모든 이온성 종(species) 검출
  • 전도도 검출과 비교하여 매우 약하게 해리된 다가 이온에서 더 강한 반응 제공
  • 약하게 해리된 이온에 대한 선형(linear) 반응 제공
  • 전도도 검출 보완
  • 범용 보정을 통해 알려지지 않은 성분의 정량 가능
  • 피크 순도(purity) 정보 제공
  • 피크 식별 및 피크 순도 분석 개선
  • 서프레서(suppressed) 전도도와 질량분석법 사이의 부족한 부분 보완
전하 검출이 적합한 응용 분야
Dionex QD는 환경학적 시료의 인산염 분석, 식음료의 유기산 분석, 화학물질의 아민 분석에 매우 적합합니다.
약하게 해리된 이온:
Dionex QD 검출기는 강하게 또는 약하게 해리된 이온 모두에 대한 통합된 반응을 제공합니다. 하지만 약하게 해리된 이온(암모니아, 유기 아민, 유기산, 규산염 등)과 다가 이온은 전도도 검출기(CD)를 사용한 경우보다 더 높은 QD 반응을 보입니다. 결과적으로 QD 사용시 약하게 해리된 이러한 유형의 화학종에 대한 반응과 농도 사이에 선형 상관 관계(linear correlation)가 나타납니다.
알려지지 않은 분석물의 정량:
QD와 CD의 결합을 통해 알려지지 않은 분석물에 대한 정량이 가능합니다. 화학 분석자는 각각의 표준물질 보정 결과로부터 알려지지 않은 분석물의 예측 농도를 비교할 수 있습니다. 머무름 시간 기반 식별을 통해 얻은 정보 외에도 QD와 CD 매칭에 의해 분석물 농도가 예측되는 경우 더욱 높은 신뢰성으로 알려지지 않은 분석물의 식별 범위를 좁힐 수 있습니다. 동시 용리 화학종의 경우 반응에 더 크게 기여하는 물질쪽으로 예측 결과가 나올 수 있습니다. 
Dionex QD 전하 검출기와 함께 사용할 수 있는 Dionex 이온 크로마토그래피 시스템
Dionex QD 전하 검출기는 Dionex ICS-4000 HPIC 시스템에 통합된 형태로 제공됩니다.